Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific 단일 사중극자 질량분석기(LC-MS)를 통해 쉽고 강력한 질량분석 연구를 진행하며, 실험실의 미래에 투자해 보십시오. MS는 분석에 필요한 감도 및 선택성을 제공하여 시료에 대한 더 많은 통찰력을 제공하며, 다양한 질량 대 전하(m/z) 비율을 사용하여 동시-용리(co-eluting) 피크 등의 까다로운 분리 문제를 해결할 수 있습니다. 당사의 단일 사중극자 MS 시스템은 효율성과 사용 편의성에 대한 새로운 표준을 제시합니다. 이 제품군은 매일 사용할 수 있도록 설계되었으며, HPLC 또는 UHPLC 시스템에 완벽하게 통합되어 높은 안정성을 바탕으로 일상적인 작동이 가능합니다.
단일 사중극자 질량분석기(single mass spectrometer)에는 하나의 사중극자 질량분석기(mass analyzer)가 들어 있습니다. 사중극자 질량 분석기는 질량 필터로 작동하여 사용자가 검출에 관심이 있는 특정 m/z 비율(하나의 분석물질, 단일 이온 모니터링) 또는 다양한 m/z 비율을 동시에(다양한 분석물질, 전체 스캔 모니터링) 검출하도록 선택할 수 있습니다.
ISQ EM 확장된 질량 범위의 유연한 LC-MS 분석(HESI 및 HESI/APCI) | ISQ EC 소분자(small molecule)에 최적화된 루틴(routine) IC-MS 및 LC-MS 분석 | ||
---|---|---|---|
성능 | 애플리케이션 | 액체 크로마토그래피 | 이온 크로마토그래피 및 액체 크로마토그래피 |
질량 범위 | 10 – 2000 m/z | 10 – 1250 m/z | |
지원되는 모드 | Full Scan/SIM | Full Scan/SIM | |
질량 분해능 | Unit(≤ 1.0 Da) | Unit(≤ 1.0 Da) | |
질량 정확도 | < ± 0.1 Da | < ± 0.1 Da | |
최대 스캔 속도 | 최대 20000 (Da/s) | 최대 20000 (Da/s) | |
안정성 | 48시간 동안 < 0.1 Da | 48시간 동안 < 0.1 Da | |
소스 상세 정보 | 유형 | HESI 및 HESI/APCI | HESI |
최대 유속 | 2mL/min | 2mL/min |
단일 사중극자 질량분석기(single mass spectrometer)에는 하나의 사중극자 질량분석기(mass analyzer)가 들어 있습니다. 사중극자 질량 분석기는 질량 필터로 작동하여 사용자가 검출에 관심이 있는 특정 m/z 비율(하나의 분석물질, 단일 이온 모니터링) 또는 다양한 m/z 비율을 동시에(다양한 분석물질, 전체 스캔 모니터링) 검출하도록 선택할 수 있습니다.
ISQ EM 확장된 질량 범위의 유연한 LC-MS 분석(HESI 및 HESI/APCI) | ISQ EC 소분자(small molecule)에 최적화된 루틴(routine) IC-MS 및 LC-MS 분석 | ||
---|---|---|---|
성능 | 애플리케이션 | 액체 크로마토그래피 | 이온 크로마토그래피 및 액체 크로마토그래피 |
질량 범위 | 10 – 2000 m/z | 10 – 1250 m/z | |
지원되는 모드 | Full Scan/SIM | Full Scan/SIM | |
질량 분해능 | Unit(≤ 1.0 Da) | Unit(≤ 1.0 Da) | |
질량 정확도 | < ± 0.1 Da | < ± 0.1 Da | |
최대 스캔 속도 | 최대 20000 (Da/s) | 최대 20000 (Da/s) | |
안정성 | 48시간 동안 < 0.1 Da | 48시간 동안 < 0.1 Da | |
소스 상세 정보 | 유형 | HESI 및 HESI/APCI | HESI |
최대 유속 | 2mL/min | 2mL/min |
Thermo Scientific ISQ EM 단일 사중극자 질량분석기는 소분자(small molecule) 및 대분자를 간편하게 검출할 수 있는 확장된 질량 범위와 극성 및 비극성 화합물을 검출하는 HESI 또는 듀얼 HESI/APCI 이온화 프로브(옵션)로 유연한 LC-MS 분석을 가능하게 합니다.
Thermo Scientific ISQ EC 단일 사중극자 질량분석기를 사용하면 초보자와 전문가 모두 루틴(routine)에 따라 MS를 실행할 수 있습니다. 또한 매트릭스의 복잡성에 관계없이, 높은 감도로 소분자를 검출하여 분석 신뢰도를 향상시킬 수 있습니다. |
당사의 액체 크로마토그래피 질량분석법(LC-MS)에 관한 온디맨드 웨비나 시리즈는 제약, 생물제약, 환경, 오믹스, 식품, 법의학 및 임상 연구 등에 대한 응용 지식을 확장할 수 있도록 지원합니다. 최신 고성능 질량분석법 솔루션을 사용하여 실험실에서 샘플 유형에 관계없이 시급한 분석 과제를 해결할 수 있는 방법을 지금 바로 알아보십시오.