대사체학 및 지질학 - 종합적인 대사체학 분석
종합적인 대사체학 분석
생물학은 복잡합니다. 이러한 복잡성을 풀어내기 위해 대사체학 분석에는 정교한 분석 기술과 소프트웨어 솔루션이 필요합니다. 당사의 입증된 과학 네트워크, 출판물, 그리고 Thermo Scientific Orbitrap 질량분석기가 주도하는 선도적인 솔루션을 활용하면 대사 물질에 대한 더 넓고 깊은 분석이 가능합니다. 업계를 선도하는 다양한 크로마토그래피 분리, GC, LC, IC 솔루션과 함께 기술적 깊이가 있는 여러 시스템과 소모품을 활용하여 새롭고, 엄격하고, 재현성 있는 결과를 통해 의미 있는 발견을 이루어 내십시오.
전문가에게 문의하기커뮤니티 가입하기대사체학 소프트웨어 솔루션
주요 대사체학 카테고리
기체, 액체, 이온 크로마토그래피 시스템, 화학물질, 소모품을 비롯한 종합적인 크로마토그래피 분리 포트폴리오로 대사 산물에서 다양한 여러 화합물을 분석할 수 있습니다.
업계를 주도하는 Orbitrap 기반 질량분석기를 고급 분리 제품과 함께 사용하면 고분해능 정밀 질량(HRAM) 측정 결과와 대사체학에 요구되는 감도를 제공합니다. 한 번의 실행으로 빠르게 데이터를 수집하고 극성 전환을 수행하여 생산성을 극대화합니다.
대사체학을 위한 데이터 분석은 일반적으로 특징 추출, 통계적 분석, 화합물 식별 및 생물학적 경로 분석으로 구성됩니다. Thermo Scientific 대사체학 소프트웨어 제품군은 복잡한 데이터를 유용한 결과로 신속히 변환합니다.
HRAM Orbitrap LC-MS는 지질학 분석에서 널리 채택된 기술입니다. 이 기술을 정확한 지질 식별 성능을 제공하는 종합적인 데이터베이스 및 라이브러리와 함께 활용하면 생물학적 시료의 상대 정량 및 절대 정량 모두 가능합니다.
사전 지식 없이 다양한 시료에 포함된 모든 대사 산물의 상대적인 존재비를 비교하는 것은 까다로운 작업입니다. HRAM Orbitrap MS 솔루션은 재현성과 높은 감도는 물론 이러한 워크플로우에 적합한 넓은 동적 범위(dynamic range)를 제공합니다. 애플리케이션 소프트웨어는 데이터를 결과로 바꿔줍니다.
대량의 시료 집합에서 이미 알려진 대사 물질 그룹을 검증하고 확인하는 작업에는 정확성과 높은 처리량, 그리고 신뢰성이 요구됩니다. HRAM Orbitrap MS 솔루션을 통해 표적 프로파일링이 간소화될 수 있으며, 당사의 삼중 사중극자 MS 시스템을 통해 일상적인 SRM 정량이 더욱 쉬워집니다.
대사체학 및 지질학 워크플로우
리소스
웨비나
백서(white paper)