Search Thermo Fisher Scientific
내인성 대사체는 화학적으로 종류가 다양하며 양적인 차이도 큽니다. 포괄적 범위의 대사체를 성공적으로 분석하려면 여러 분리 기법이 필요합니다. Thermo Scientific은 기체, 액체 및 이온 크로마토그래피 시스템, 컬럼 및 화학물질을 통해 가장 포괄적인 분리 방법을 제공합니다. 혁신적인 Orbitrap MS 시스템과 결합할 경우 당사의 솔루션은 대사체에 대한 더 광범위하고 심층적인 분석을 가능하게 합니다.
역상(RP) 및 친수성 상호반응 액체 크로마토그래피(HILIC) 컬럼 화학법 활용 시 LC는 가장 포괄적인 대사체 분석 범위를 제공합니다. Vanquish Flex Binary UHPLC 시스템은 가장 선호되는 LC 시스템으로서 LC-Orbitrap MS는 포괄적인 대사체학 연구용으로 업계 최고의 솔루션으로 인정받고 있습니다.
GC-MS는 대사체 식별을 위한 필수적인 도구로서 재현성 있는 분자 단편화 패턴을 생성합니다. 정밀 질량 전자 이온화(EI) 단편 패턴은 또한 널리 사용되는 라이브러리와의 매칭에도 적합하며 보다 심층적인 특성화를 위해서는 HRAM을 제공합니다.
이온 크로마토그래피는 대전된 또는 높은 극성 화합물의 분리를 위한 직교 기술로 소개되었습니다. IC-MS는 Dionex ICS-6000 스탠더드 보어 및 마이크로보어 HPIC 시스템과 결합하여 조기 용리 대사체 분리를 통해 RP LC-MS를 보완하며 대사체 포괄 범위를 더욱 확대해 줍니다.