대사체의 검출, 정량, 특성화 – 신뢰성 있는 포괄적 대사체학 분석
신뢰성 있는 포괄적 대사체학 분석
업계 최고의 Orbitrap 기반 질량분석기는 고분해능 정밀 질량(HRAM) 측정 기능과 함께 대사체학과 지질학 시료에서 재현성 높은 표적 및 비표적 분석에 요구되는 감도를 제공합니다. 고속 데이터 수집 및 극성 전환 기능을 통해 단일 분석에서 양이온과 음이온 모두를 검출하여 생산성을 극대화합니다. 특성이 잘 규명된 일상적 대사체 분석을 위한 TSQ 시리즈의 삼중 사중극자 MS 시스템은 SRM에 기반한 대사 산물의 표적 정량를 위한 최고의 유연성과 감도를 제공합니다.
문의하기 커뮤니티 가입
주요 대사체 검출, 정량 및 특성화 범주
표적화되지 않은, 반목표적인, 표적화된 신진대사학 연구에 이르기까지 다양한 응용 분야에 걸쳐 소규모 연구에서 대규모 연구에 이르기까지 귀중한 정량적 통찰력을 얻습니다. 최적화된 방법으로 Thermo Scientific Orbitrap Exploris 240 질량 분석기는 샘플의 빠른 회전 속도를 제공하고 작동 절차를 간소화합니다. 동급 최강의 성능과 Thermo Scientific AcquireX 지능형 데이터 수집 기능은 빠른 속도로 신뢰할 수 있는 결과를 제공합니다. 이 모든 것이 작은 풋프린트 내에서 가능하므로 일상적인 다재다능함을 넘어설 수 있습니다.
가장 복잡한 화합물과 생물학적 시스템에 대한 최대의 통찰력을 얻으십시오. 화학적 다양성을 다루기 위한 실험적 다재다능성을 제공하는 새로운 혁신, 보다 의미 있는 데이터를 수집하기 위한 내장 AcquireX 지능형 데이터 수집 전략 및 구조 설명을 위한 지능형 MSn을 위한 실시간 라이브러리 검색을 통해 Thermo Scientific Orbitrap IQ-X Tribrid 질량 분석기는 목표되지 않은 신진대사를 재정의합니다. 오믹스, 오늘날의 발견을 넘어 과학을 발전시킬 수 있도록 실제 생물학적 결과를 신속하게 도출할 수 있습니다.
GC 분리를 위해 설계된 Thermo Scientific Orbitrap Explorer GC 240 질량 분석기는 높은 특수성과 선택성을 가진 모든 검출 가능한 화합물의 정량화를 위한 매우 정확한 데이터를 제공합니다. 동적인 범위가 넓고, 고농축성 및 저농축성 대사물의 동시 정량화 및 확인을 위한 분해능이 우수하다.
특성이 잘 규명된 일상적 대사 산물 분석을 위한 Thermo Scientific TSQ Altis Triple Quadrupole Mass Spectrometer는 SRM 기반 표적 대사체학 애플리케이션에서 탁월한 감도, 속도 및 동적 범위를 제공하여 가장 까다로운 분석 요건도 쉽게 만족시켜 줍니다.
GC 분리에 적합한 특성이 잘 규명된 일상적 대사 산물 분석을 위한 Thermo Scientific TSQ 9000 Triple Quadrupole GC-MS/MS는 SRM 기반 표적 대사체학 애플리케이션에서 탁월한 감도, 속도 및 동적 범위를 제공하여 생산성을 극대화합니다.
리소스