Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Orbitrap IQ-X Tribrid 질량분석기는 화합물 식별 및 저분자 분석을 위한 복잡한 화학적 구조를 식별할 수 있도록 고안되었습니다. 이 시스템은 업계 최고의 질량분석기 기술과 뛰어난 자동화, 직관적인 소프트웨어, 조작, 손쓰지 않아도 되는 calibration을 결합하여 저분자 특성 분석 및 식별의 복잡성을 해결하고 더욱 의미 있는 데이터를 안정적으로 수집할 수 있도록 해드립니다.
이 시스템을 사용하면 수집한 시료에서 분석에 이르기까지 복잡한 시료에서 적은 양으로 존재하는 물질을 더욱 많이 포집하여 구조 규명 및 미지 화합물을 규명할 수 있습니다. Thermo Scientific AcquireX 워크플로우로 보다 많은 화합물을 규명하고 지능적인 데이터 획득을 통해 신뢰도를 높이십시오. 또한, 즉각적인 스펙트럼 라이브러리 매칭으로 저분자 식별을 위한 실시간 라이브러리 검색을 수행해 보십시오.
사전 구축된 템플릿 및 즉시 사용 가능한 실험적 요소가 포함된 기기 제어 소프트웨어는 복잡한 시료를 신속하게 프로파일링할 수 있도록 도와줍니다. 전용 Auto-Ready 이온 소스 하드웨어를 사용하는 자동 기기 보정 설정을 통해 바로 사용 가능합니다.
실시간 라이브러리 검색 및 AcquireX 데이터 수집 도구는 MSⁿ 데이터 수집을 자동화하고 프로파일링 효율을 높임으로써, 식별 가능한 fragmentation을 통해 더욱 많은 수의 화합물을 얻을 수 있도록 지원하여 더욱 심화된 분석을 가능하게 합니다.
종합적인 데이터 수집 및 분석 도구들을 통해 복잡한 시료에서 정보가 풍부한 MSⁿ 데이터를 신뢰성 있고 빠르게 생성할 수 있습니다.
MSⁿ 질량 스펙트럼 트리, 새로운 스펙트럼 예측 기술, in-silico fragmentation 모델링 및 모이온 핑거프린팅이 포함된 LC-MS 소프트웨어는 미지 물질의 구조를 식별하고 규명하는 데 도움을 드립니다.
Orbitrap IQ-X Tribrid 질량분석기는 기기 하드웨어 설계와 효율적이고 종합적인 데이터 획득 워크플로우를 통해 저분자 식별, 특성 분석 및 정량 분석을 수행하는 데 권장되는 솔루션입니다.
입증된 Tribrid 구조는 사중극자, 선형 이온 트랩 및 Thermo Scientific Orbitrap HRAM 기술을 결합하여 모든 시료에서 풍부한 MSⁿ 데이터를 획득합니다. 다양한 fragmentation 기술: — 충돌 유도 분해(CID), 고에너지 충돌 분해(HCD) 및 선택 사항인 자외선 광해리(UVPD) —는 MSⁿ의 모든 단계에서 사용할 수 있으며, 이온 트랩 또는 초고 분해능 Orbitrap analyzer에서 질량 분석이 가능합니다.
Orbitrap IQ-X Tribrid MS는 최고의 기술력으로 확실한 결과를 제공합니다. Auto-Ready 이온 소스는 전용 하드웨어로 calibration을 표준화하여 시간 경과에 따른 일관된 성능을 지원합니다. Thermo Scientific Easy-IC 이온 소스는 두 번째 이온 소스를 사용하여 특정 calibration 이온을 생성하고 기기의 질량 정확도를 1ppm 미만으로 실시간으로 조정함으로써 스캔 간 변동을 줄이고 우수한 질량 정확도를 가능하게 합니다. 고급 사중극자 기술이 적용된 세그먼트형 사중극자 질량 필터가 포함되어 매우 좁은 범위인 0.4m/z까지 투과가 가능하게하여 감도와 선택성을 향상시킬 수 있습니다. ultra-high field Orbitrap은 m/z 200에서 최대 500,000 분해능을 얻을 수 있으며, 미세 동위원소 구조를 위한 최대 1,000,000(1M) 분해능 옵션을 통해 보고자 하는 이온과 간섭 이온을 구분할 수 있습니다. 이중 압력 선형 이온 트랩은 최대 45Hz의 MSⁿ 비율과 CID, HCD 및 UVPD(옵션)의 세 가지 보완적 fragmentation 유형에 대한 세밀한 질량 분석 기능을 제공합니다.
실시간 라이브러리 검색 기술은 로컬 및 맞춤가능한 mzVault 라이브러리에 대한 즉각적인 스펙트럼 검색을 제공하여 MSⁿ 스캔의 트리거링을 가능하게 합니다. 향상된 기술력을 통해 대사체 식별과 특성 분석에 대한 신뢰도를 높이고 이성질체 종의 구조 분석 능력을 향상시킬 수 있습니다.
Met-IQ 데이터 획득은 특히 실시간 라이브러리 검색 기술을 사용하여 약물 대사 체, 약물 전구체 등 알려진 화합물과 구조적으로 관련된 알려지지 않은 화합물의 선택적 검출 및 특성 분석을 가능하게 합니다.
AcquireX 워크플로우는 저분자 구조 규명을 개선하기 위한 소프트웨어 분석 도구의 통합 제품군으로, 보다 낮은 함량의 분석물을 장비로 도입합니다. AcquireX 데이터 수집 도구를 사용하면 워크플로우가 크게 간소화되어 병목 현상을 줄이고 식별 및 특성 분석을 더욱 빠르고 쉽게 수행할 수 있습니다.
AcquireX 데이터 획득은 5개의 워크플로우를 지원함으로써 실험에서의 유연성을 극대화합니다. 데이터 획득 옵션을 통해 여러 시료에 걸쳐 빠르게 프로파일링하고 반복 주입을 통해 철저한 시료 분석을 수행할 수 있습니다. 각 방법은 시료 및 연구 특성 분석을 위해 구별 가능한 fragmentation 스펙트럼으로 샘플링되는 화합물의 품질과 수를 개선해 줍니다.
이 Smart Note를 다운로드하여 AcquireX 데이터 획득으로 저분자 연구의 난제 해결에 도움을 주고, 풍부한 스펙트럼 데이터를 사용해 샘플의 특성 분석을 수행하는 방법을 연구하면서 실험실 효율성을 높일 수 있습니다.
실시간 라이브러리 검색을 AcquireX 데이터 수집 워크플로우 및 기타 구현 도구와 결합하여 MSⁿ 스펙트럼 없는 화합물의 수를 크게 줄이고 식별된 화합물의 수를 크게 늘릴 수 있습니다. 다양한 스펙트럼 라이브러리(Thermo Scientific mzCloud 질량 스펙트럼 라이브러리), 화합물 데이터베이스 및 순위 지정 도구(Thermo Scientific mzLogic 알고리즘)와 결합된 Thermo Scientific Compound Discoverer 소프트웨어를 사용하면 미지 물질의 식별 및 특성 분석에 크게 도움이 됩니다. 스펙트럼 라이브러리 정보 및 구조 데이터베이스를 사용하면 적은 시간으로도 더 많은 화합물을 처리하는 분석에서의 더 높은 신뢰도를 구현할 수 있습니다.
Compound Discoverer 질량분석법 데이터 분석 소프트웨어는 미지 물질 식별, 시료 간 실제 차이 측정 및 생물학적 경로의 규명 절차를 간소화합니다. 이 소프트웨어는 생산적이고 정확하게 분석하는 데 필요한 도구와 사용자를 원활하게 연결하는 허브의 역할을 합니다.
질량 스펙트럼 라이브러리를 사용하여 저분자 식별 과제를 해결하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오. mzCloud 스펙트럼 라이브러리 및 Thermo Scientific mzVault 소프트웨어는 일상적 및 연구 응용 분야를 위한 저분자 식별에 있어서의 문제를 해결하기 위해 설계되었습니다.
mzCloud 화합물 데이터베이스 및 mzLogic 알고리즘 순위 지정 기능은 알려지지 않은 물질의 추정 식별에 도움을 주어 신속하게 답을 찾고 성분 규명을 도와줍니다. 이 도구는 온라인으로 쉽게 이용할 수 있으며 구조 데이터베이스뿐만 아니라 광범위한 질량 스펙트럼 단편화 라이브러리로 구성됩니다.
Thermo Scientific Mass Frontier 소프트웨어는 MSⁿ 스펙트럼 이온 트리 검색을 지원하며 맞춤형 라이브러리 생성이 가능합니다. 이 소프트웨어는 고품질, 완전 선별된 실험 스펙트럼 및 fragmentation 라이브러리를 활용하여 데이터를 처리 가능한 지식으로 변환할 때 더욱 큰 이해 및 신뢰도를 제공합니다.
Orbitrap IQ-X Tribrid 질량분석기가 제공하는 고품질 MSⁿ 데이터를 사용한 화합물 규명 기능은, 전구체 이온 핑거프린팅과 미지 대사체의 하부 구조 분석을 결합하여 화합물 식별의 일반적인 병목 현상을 해결합니다. LC-MS 기반 구조 규명에 사용할 수 있는 추가 도구에는 MSⁿ 질량 스펙트럼 트리 및 in-silico fragmentation이 포함됩니다.
위의 이미지는 아글리콘(aglycone) 하위구조와 연관된 구조적 차이만 있는 두 개의 플라보노이드의 구조 이성질체에 대한 비교 MS/MS 스펙트럼을 보여줍니다. 기본 아글리콘(aglycone) 구조에 두 개의 당 고리를 추가하면 전구체 및 MS/MS 생성 이온에 대한 낮은 질량 측정 오차범위에도 불구하고 정확한 구조 식별을 방해하는 유사한 MS/MS 스펙트럼 패턴이 생성됩니다. neutral-loss가 유발된 MS³의 통합으로 탠덤 질량 스펙트럼 분석 및 후속 MS³ 획득을 수행하여 두 가지 이성질체 화합물에 대한 명확한 정의를 제공합니다.
Thermo Fisher Connect Platform은 안전한 클라우드 기반 데이터 저장, 과학 분석 앱, 동료 간 협업 도구를 위한 당사의 전체 디지털 기능 제품군의 일부입니다. 또한 당사의 자산 관리 도구를 사용하면 실험실 장비에 대한 시간을 원격으로 예약하고 모바일 장치를 통해 가동상황을 모니터링할 수 있습니다.
Thermo Fisher Connect를 사용하면 1TB의 무료 저장 공간을 포함하여 안전한 개인 계정에 파일을 쉽게 연결, 저장, 동기화할 수 있습니다. 동료 및 문서 협업 도구를 통해 안전한 그룹 협업이 가능합니다.
질량분석법 소프트웨어 등의 클라우드 기반 기술이 실험실에서 얼마나 보급되고 있는지 확인해 보십시오.
사양 | 속성 | 설명 |
---|---|---|
하드웨어 사양 | Thermo Scientific OptaMax NG 이온 소스 | 향상된 안정성을 갖춘 샘플 분무 시스템, 교체 가능한 HESI/APCI 프로브 및 배기 포트 디자인을 갖추고 있어 용매 증기를 효율적으로 제거함으로써 화학적 노이즈를 줄이고 가동 시간을 개선합니다. |
Auto-Ready 이온 소스 | 전용 에미터 및 이온 전달 튜브와 소스를 통합하여 보정 및 유지관리를 단순화합니다. 제어 및 보고 기능을 통해 기기 제어 소프트웨어 인터페이스에 직접 결과를 보고합니다. 내부 Thermo Scientific Pierce FlexMix calibration 용액 소모품은 일반적으로 사용할 때 3개월 이상 지속됩니다. | |
전기역학적 이온 펀넬(funnel) | 자동 튜닝으로 넓은 투과 곡선이 만들어지며 이탈하는 이온을 캡쳐하여, 이온 손실을 줄이고 감도를 향상시킵니다. | |
고급 활성 이온 빔 가이드 | 축방향 자기장과 낮은 통과 필터링을 사용하여 중성 물질과 고속 클러스터가 사중극자 질량 필터에 유입되는 것을 방지하여 노이즈를 줄일 수 있습니다. | |
사중극자 질량 필터 | m/z 50~2,000에서 높은 효율성으로 전달되고 0.4 amu까지 고도로 특정된 전구체 분리 윈도우 너비를 통해 MSⁿ 전구체 이온 선택이 가능합니다. | |
이온 라우팅 다극(multipole) | 모든 MSAT 단계에서 고에너지 충돌 분해(HCD)를 수행하면서 효율적인 이온 트래핑 및 Orbitrap 및 선형 이온 트랩 질량분석기로의 효율적인 이온 전달 기능을 제공합니다. | |
Orbitrap 질량분석기 | m/z 200 에서 최대 500,000FWHM의 분해능과 최대 240,000FWHM의 동위원소 분리도를 제공합니다. m/z 200에서 1,000,000(1M)의 분해능 옵션을 지원합니다. | |
이중 압력 선형 이온 트랩 | 정량 직선 범위가 큰 이중 다이노드 검출기, m/z 50~2,000 전구체 분리, CID, HCD 및 옵션인 UVPD를 포함한 세 가지 fragmentation 유형의 민감한 질량 분석을 통해 정량화를 개선합니다. | |
진공 시스템 | 스테인리스 스틸 고진공 분석기 챔버를 사용합니다. 초고압 진공 영역의 압력을 <2 x 10-10 로 감소시켜 Orbitrap 으로의 이온 투과를 개선합니다. Split-flow turbomolecular 펌프를 사용하여 세 영역에서 진공을 제어합니다. | |
옵션 하드웨어 | 자외선 광해리(UVPD) 이온 소스 | 2.5 kHz 반복률을 갖는 Class 1,213 nm 레이저 시스템이 포함되며 펄스 당 >1.2 μJ를 구현합니다. |
1M 분해능 | m/z 200 에서 1,000,000FWHM의 초고분해능으로 질량 측정이 가능합니다. | |
Thermo Scientific FAIMS Pro Duo 인터페이스 | 직교 분리 및 선택성을 위해 선택적인 이온 이동성에 기반한 온라인의 기체상 분리를 수행합니다. 100 nL/min 에서 1 mL/min 유속을 위한 성능 최적화 | |
성능 | 질량 범위 | 전체 MS 질량 범위: 50~2000m/z; MSⁿ 질량 범위(검출만 해당): 40~2000m/z |
Orbitrap 질량분석기 분해능 | m/z 200에서 7,500~500,000(FWHM). 1M 옵션을 사용하면 m/z 200 에서 최대 1,000,000(FWHM)까지 지원 가능합니다. | |
획득 속도(정의된 조건에서) | Orbitrap 질량분석기 MSⁿ 최대 40Hz. 이온 트랩 MSⁿ 최대 45Hz. | |
질량 정확도(정의된 조건에서) | <외부 보정 사용 시 <3ppm RMS. EASY-IC 소스를 사용하는 내부 보정 사용 시 <1ppm RMS. | |
MS/MS 전자분사 이온화(ESI) 이온 트랩 감도 | HESI III 프로브를 사용하는 경우, 감도는 500 μL/min의 유속에서 유출되는 reserpine(총 100펨토그램) 용액 50 fg/μL의 2 μL를 사용하여 측정되었으며, 질량 분석기는 전체 스캔 MSⁿ 모드 m/z 165~615 단위 분해능에서 작동될 때 m/z 609 에서 분리된 양전하 이온의 가장 큰 조각 이온인 m/z 397 및 m/z 448 로 전이를 위해 100:1의 최소 신호 대 노이즈 비율을 생성합니다. | |
정량 직선범위(dynamic range) | 단일 MS 분석 내에서 >5,000. | |
이온의 경로를 형성해주는 다중 극자를 이용한 복합분석 | 타겟 MS² 및 선택 이온 모니터링(SIM)에 대한 사중극자 질량 필터를 사용하여 매 분석 당 최대 10 개의 모이온을 획득할 수 있습니다. | |
분석 극성 모드 전환 | 1.1초 내 전체 사이클 1회(분해능 30,000 설정에서 positive mode로 전체 스캔 1회 및 negative mode로 전체 스캔 1회). | |
설치 요구 사항 | 전원 | 230VAC ± 10% 단일 상, 15Amp, 50/60Hz, 계기의 접지 포함. 120 또는 230VAC 단일 상(데이터 시스템용 접지 포함). |
가스 | 물, 산소 및 총 탄화수소 각각 1ppm 미만의 초고순도 헬륨(99.999%). API 소스 및 이온 라우팅 다극(IRM)을 위한 고순도 질소(99.5% 순수, 유속 15L/분) 가스 공급. | |
치수(W x D x H) | 1270 × 767 × 703mm(50 × 30.2 × 27.7in) | |
중량 | 318kg(700lb), 데이터 시스템, 진공 러프 펌프 및 옵션 품목 제외. | |
환경 | 에어컨 요구 사항을 고려할 때 시스템의 평균 출력은 2,800W(10,000Btu/hr). 작동 환경은 16~26°C(59~78°F)여야 하며 상대 습도는 응결 없이 50~80%여야 합니다. 최적의 작동 온도는 18~21°C(65~70°F)입니다. |