Search Thermo Fisher Scientific
분석하기에 더 복잡하고 까다로운 거대 분자(large molecule) 바이오치료제의 등장으로 질량분석법을 이용한 펩타이드 바이오분석에 대한 수요가 증가했습니다. 고분해능 정밀 질량 Orbitrap 기술은 바이오치료용 펩타이드 기반 제품의 분석을 위한 최상의 선택성을 제공합니다. 혁신적인 기술의 특별한 조합으로 우수한 정량적 정확성과 감도를 가진 워크플로우를 제공합니다.
InsuQuant 질량 분석 키트는 LC-MS에서 추가 분석을 위해 혈장 내 내인성 인슐린 및 외인성 인슐린 유사체를 추출하는 데 사용되는 친화성 정제 클린업 키트입니다. 다공성 마이크로컬럼은 인슐린과 그 외인성 유사체를 포획하기 위해 인슐린에 특이적인 친화성 리간드로 코팅됩니다. 관심 대상 분석물은 매트릭스에 대한 반복된 피펫팅을 통해 마이크로컬럼의 항체 코팅 표면과 접촉하게 됩니다.
스트렙타비딘 - 비오틴 복합체는 생물학에서 가장 강력한 비공유 상호 작용 중 하나입니다. Thermo Scientific MSIA Streptavidin D.A.R.T.는 이렇게 높은 친화성 결합 이벤트를 활용하여 바이오티닐화 친화성 시약을 포착하고 하고 궁극적으로 표적 생물 분자를 강화(enrich)합니다. 이는 MSIA 플랫폼을 이용한 표적 MS 면역분석 개발의 첫 번째 단계입니다.
Thermo Scientific SMART Digest 키트를 사용하면 단백질 분해에서 고품질 분석 결과를 얻을 수 있습니다. 바이오제약 및 단백질 연구를 위한 시료 전처리 분야에서 커다란 진전을 가져온 이 키트는 높은 재현성, 고감도 및 자동화에 적합한 형식을 가진 높은 수준의 데이터 품질 등과 함께 신속하고 간편한 단백질 분해 성능을 제공합니다. SMART Digest 키트는 기존의 용액내 트립신 소화보다 적은 자가분해를 보여주기 때문에 일반적으로 비특이적 분할을 초래하지 않습니다. 소화 효소는 과도하게 사용될 수 있으므로 신중히 측정할 필요가 없습니다. 이는 매우 빠른 단백질 분해와 기질 조절에 대한 효소가 없음을 의미합니다.
변동성을 제거하고 처리량이 높은 실험실 워크플로우를 최적화하십시오. Thermo Scientific SOLAµ Solid Phase Extraction (SPE) 플레이트는 깨끗하고 재현성 있고 견고한 시료 추출이 필요한 바이오분석 및 임상 연구 분석가를 위해 고안되었으며 처리량이 큰 워크플로우에서 매우 적은 양의 시료와 용매를 사용합니다. SOLAµ 웰 플레이트는 수상 경력이 있는 독창적이고 혁신적인 프릿리스(fritless) SPE 기술을 바탕으로 이런 목표를 실현합니다.
Thermo Scientific Vanquish Flex UHPLC 시스템은 최첨단의 4액 용매 혼합을 사용한 새로운 생물적합성 크로마토그래피 시스템입니다. Vanquish Flex 시스템은 최첨단의 4액 펌프를 통해 정확도, 정밀도 및 감도에 있어 새로운 기준을 제공합니다. Vanquish Flex 시스템은 강력성 및 신뢰성과 같은 모든 Vanquish 포트폴리오 값을 공유합니다. 여러 가지 검출 옵션과 시스템 전반의 Thermo Scientific Viper Fingertight Fitting 연결장치는 요구되는 성능과 사용자 편의성을 동시에 제공합니다. Vanquish Flex UHPLC는 극도로 재현성 높은 펩타이드 분리와 매우 작은 머무름 시간 편차를 제공하도록 설계되었습니다.
Thermo Scientific Q Exactive Hybrid Quadrupole-Orbitrap 질량 분석기를 사용하면 더 많은 펩타이드를 더욱 빠르고 정확하게 검사, 정량 및 확인할 수 있습니다. 이 벤치탑 LC-MS/MS 시스템은 사중극자 전구체(precursor) 이온 선택을 고분해능 정밀 질량(HRAM) Orbitrap 검출과 결합하여 뛰어난 성능과 다양한 기능을 제공합니다.
Thermo Scientific LCQUAN 정량 소프트웨어를 사용하여 21 CFR Part 11 규정 준수 환경에서 정량 LC-MS 데이터를 수집하고 관리하십시오. 광범위한 고객 입력을 바탕으로 설계된 LCQUAN 정량 소프트웨어는 규제되는 실험실이 전자 서명된 문서를 포함하여 전자 양식 문서를 FDA로 제출할 수 있도록 해주는 보안 데이터 시스템입니다.
바이오분석 실험실용 Thermo Scientific Watson LIMS 소프트웨어는 세계 20대 제약 회사 중 18곳에서 이용하고 있으며, 전 세계의 선두권 생명공학 및 시험수탁 조직에서 널리 사용되고 있습니다. Watson LIMS를 통해 분석 검증, 바이오분석, 장비 인터페이스 설정, 시료 추적, 결과 보고 및 규정 준수를 간소화하면서 효율적인 연구 설계와 데이터 전송을 촉진할 수 있습니다.