Search Thermo Fisher Scientific
세계 안티-도핑 기구(WADA) 또는 여러 다른 글로벌/지역 관리 주체의 공인을 받았다 하더라도 현재 금지된 약물 스크리닝을 최신으로 유지하는 것은 쉽지 않습니다.
Thermo Fisher Scientific 제품은 미래의 금지 약물에 미리 대응하면서 단일 분석법(Method) 접근으로 다양한 화합물 세트의 스크리닝을 위해 고처리량 기기를 사용하여 경기 기간 내외 검사를 지원할 때 자주 선택되고 있습니다.
고성능 GC-MS와 GC-MS/MS 시스템으로 가장 까다로운 스포츠 약물 검사의 난제를 해결하십시오.
시장을 선도하는 당사의 솔루션은 선수들의 공정한 경기를 위해 선수들의 샘플 프로파일을 검사하고 예상되는 정밀도와 감도로 스테로이드 사용 여부를 확인하는 데 도움을 드립니다.
고처리량, 고감도 정량화 성능 또는 향후 도핑 관련 문제의 후향적 해결을 위한 스크리닝 솔루션이 필요한 경우에 모두 사용할 수 있습니다.
샘플 전처리는 분석 워크플로우의 핵심 단계입니다. 당사에서 제공하는 솔루션에는 고객의 워크플로우 요건에 맞춰 신속하고 재현성이 높으며 간편한 샘플 전처리를 가능하게 하는 다수의 소모품 및 자동 플랫폼이 포함됩니다.
소변 샘플에 포함된 내인성 단백동화 남성 호르몬 스테로이드(EAAS)의 합성형 물질 존재 여부를 확인합니다.
알려지거나 알려지지 않은 경기력 향상 물질의 종합적인 검사는 스포츠의 공정성을 유지하는 데 있어 핵심적인 부분입니다.
당사의 고성능 GC-MS 및 LC-MS 시스템으로 가장 까다로운 응용 분야 문제를 해결하십시오.
금지 약물 검사는 운동 선수들에게서 다양한 WADA 등급에 포함된 수백 종의 화합물을 일상적으로 스크리닝합니다. 모든 복합 질량분석법 워크플로우가 관심 분석 물질 측정에 필요한 감도 또는 성능을 제공하는 것은 아니며 실험실별로 다양한 구성을 활용할 수 있습니다. 시작은 주로 소변 위주의 샘플을 사용하지만 실험실에서는 시스템 감도를 최대화하기 위해 여러 전처리 단계를 활용할 필요가 있습니다.
가수분해 + 추출 + 유도체화
가수분해 + 추출
고객을 위해 마련된 다양한 법의독물학 및 스포츠 도핑 샘플 전처리 옵션 관련 자세한 정보를 제공하는 핸드북을 확인해 보십시오.
스포츠 검사 실험실은 다양한 WADA 등급의 금지 약물 검사를 위해 다양한 질량분석법 기반 워크플로우에 의존합니다. 아래에는 다양한 기법을 비교한 표가 나와 있습니다. 성능 향상을 동반하는 기술의 발전으로 사용되는 플랫폼의 지속적인 변화를 볼 수 있습니다.
TRACE 1310 기체 크로마토그래피 및 ISQ 7000 단일 사중극자 GC-MS 시스템 | TRACE 1310 기체 크로마토그래피 및 TSQ 9000 삼중 사중극자 GC-MS/MS 시스템 | UltiMate 3000 RS HPLC 시스템 및 TSQ Altis 삼중 사중극자 질량 분석기 | UltiMate 3000 RSLCnano 시스템 및 Q Exactive Plus Hybrid Quadrupole-Orbitrap 질량 분석기 | |
표적 스크리닝 | ||||
정량 | ||||
미지의 성분 프로파일링 및 후향적 스크리닝 | ||||
대표적인 WADA 등급: S1, S3, S4, S5, S6, S7, S8 | * | |||
대표적인 WADA 등급: SO, S2, S4.5, S9, P1, P2 | * | |||
샘플 처리량 | 낮음 ~ 중간 | 낮음 ~ 중간 | 높음 | 중간 ~ 높음 |
비용 | $ | $$ | $$$ | $$$ |
샘플 전처리 | 중간 | 중간 | 최소 | 최소 |
동적 범위(dynamic range) | 7 log | 7 log | ≤ 6 log | ≤ 6 log |
* 일부 응용 분야에서는 나노 HPLC이 필요하지 않을 수 있음
TraceFinder 소프트웨어는 일상적 또는 고급 정량 분석에서 중요한 난제 해결에 도움을 주기 위한 가장 포괄적인 정량 워크플로우를 제공합니다.
금지 약물 검사는 운동 선수들에게서 다양한 WADA 등급에 포함된 수백 종의 화합물을 일상적으로 스크리닝합니다. 모든 복합 질량분석법 워크플로우가 관심 분석 물질 측정에 필요한 감도 또는 성능을 제공하는 것은 아니며 실험실별로 다양한 구성을 활용할 수 있습니다. 시작은 주로 소변 위주의 샘플을 사용하지만 실험실에서는 시스템 감도를 최대화하기 위해 여러 전처리 단계를 활용할 필요가 있습니다.
가수분해 + 추출 + 유도체화
가수분해 + 추출
고객을 위해 마련된 다양한 법의독물학 및 스포츠 도핑 샘플 전처리 옵션 관련 자세한 정보를 제공하는 핸드북을 확인해 보십시오.
스포츠 검사 실험실은 다양한 WADA 등급의 금지 약물 검사를 위해 다양한 질량분석법 기반 워크플로우에 의존합니다. 아래에는 다양한 기법을 비교한 표가 나와 있습니다. 성능 향상을 동반하는 기술의 발전으로 사용되는 플랫폼의 지속적인 변화를 볼 수 있습니다.
TRACE 1310 기체 크로마토그래피 및 ISQ 7000 단일 사중극자 GC-MS 시스템 | TRACE 1310 기체 크로마토그래피 및 TSQ 9000 삼중 사중극자 GC-MS/MS 시스템 | UltiMate 3000 RS HPLC 시스템 및 TSQ Altis 삼중 사중극자 질량 분석기 | UltiMate 3000 RSLCnano 시스템 및 Q Exactive Plus Hybrid Quadrupole-Orbitrap 질량 분석기 | |
표적 스크리닝 | ||||
정량 | ||||
미지의 성분 프로파일링 및 후향적 스크리닝 | ||||
대표적인 WADA 등급: S1, S3, S4, S5, S6, S7, S8 | * | |||
대표적인 WADA 등급: SO, S2, S4.5, S9, P1, P2 | * | |||
샘플 처리량 | 낮음 ~ 중간 | 낮음 ~ 중간 | 높음 | 중간 ~ 높음 |
비용 | $ | $$ | $$$ | $$$ |
샘플 전처리 | 중간 | 중간 | 최소 | 최소 |
동적 범위(dynamic range) | 7 log | 7 log | ≤ 6 log | ≤ 6 log |
* 일부 응용 분야에서는 나노 HPLC이 필요하지 않을 수 있음
TraceFinder 소프트웨어는 일상적 또는 고급 정량 분석에서 중요한 난제 해결에 도움을 주기 위한 가장 포괄적인 정량 워크플로우를 제공합니다.
당사는 최신 애플리케이션 핸드북을 통해 스포츠 도핑 방지 및 법의학 약물 화학 응용 분야, 동료 평가 참고 문헌 및 질량분석법(단일 사중극자, 삼중 사중극자 및 고분해능 정량 시스템 포함), 액체 크로마토그래피, 다양한 샘플 전처리 솔루션 등 여러 가지 실험 기법을 소개하는 최신 기술 포스터 등에 대한 액세스를 제공합니다.
이 웨비나에서는 Brazilian Laboratory for Doping Control 소속 Dr. Alessandro Casilli가 동일한 실행에서 서로 다른 이온화 모드 측정 및 스포츠 도핑 관리 분석에서 특이성과 검출 한계 개선을 위한 고분해능 정밀 질량(HRAM-MS) Orbitrap 기술의 발전 현황에 대해 설명합니다.