Search Thermo Fisher Scientific
소변 샘플에 포함된 합성 내인성 단백동화 남성 호르몬 스테로이드(EAAS, Endogenous Anabolic Androgenic Steroid)의 검출은 주요 스포츠 경기에서 또는 스포츠 시즌 동안 일상적으로 수행됩니다. 샘플에서 의심 스테로이드 프로파일(SSP, Suspicious Steroid Profile) 또는 비정형적 생체여권 결과(ATPF, Atypical Passport Finding)가 나타날 경우 확인 검사가 수행됩니다.
Thermo Fisher Scientific은 25년 이상 스테로이드 약물 검사를 지원해오고 있습니다.
고성능 GC-MS와 GC-MS/MS 시스템으로 가장 까다로운 스포츠 약물 검사의 난제를 해결하십시오.
시장을 선도하는 당사의 솔루션은 선수들의 공정한 경기를 위해 선수들의 샘플 프로파일을 검사하고 예상되는 정밀도와 감도로 스테로이드 사용 여부를 확인하는 데 도움을 드립니다.
고처리량, 고감도 정량 성능 또는 향후 도핑 관련 문제의 후향적 해결을 위한 스크리닝 솔루션이 필요한 경우 모두에 사용할 수 있습니다.
고체상 추출(SPE, solid phase extraction), 고체 지지 액체 추출(SLE, solid supported liquid extraction), 충진 흡착제를 통한 미량 추출(MEPS, micro extraction by packed sorbent), 매니폴드 및 디스펜서 등을 제공합니다. 시린지 필터, 단백질 침전 및 단백질 분리 제품도 있습니다.
미래 금지 약물에 미리 대응하면서 단일 분석법(Method)으로 다양한 화합물 세트 스크리닝을 위한 솔루션으로 경기 기간 내외 검사를 지원합니다.
알려지거나 알려지지 않은 경기력 향상 물질의 종합적인 검사는 스포츠의 공정성을 유지하는 데 있어 핵심적인 부분입니다.
선수들을 대상으로 잘못 사용된 단백동화 스테로이드와 이의 대사체 스크리닝은 스포츠의 공정성을 유지하는데 매우 중요합니다. 선수의 체내 내인성 대비 외인성 스테로이드의 공정한 정량을 위해 모든 샘플을 일관성 있게 준비하는 것이 중요합니다. Thermo Fisher Scientific은 질량분석법과 같은 고감도 분석 기술을 사용하여 스테로이드를 스크리닝하기 위한 포괄적인 샘플 전처리 솔루션을 제공합니다.
가수분해 + 추출 + 유도체화
가수분해 + 추출
당사는 잘못 사용된 내인성 스테로이드를 높은 신뢰성으로 식별하기 위해 워크플로우에서 요구하는 높은 수준의 분석 감도를 만족하면서 고객의 요구에 맞는 다양한 구성을 제공합니다.
2005년에 단백동화 스테로이드 관리 법안이 단백동화 스테로이드와 프로호르몬(호르몬 전구체)을 관리 약물 목록에 추가한 관리 약물 법안과 함께 개정되었으며 이러한 약물의 소지도 범죄 행위로 규정하였습니다. 불법이 되었지만 일부 선수들은 아직도 이러한 약물을 사용하고 있습니다. 아래에는 약물 검사를 위한 다양한 기법을 비교한 표가 나와 있습니다.
TRACE 1310 기체 크로마토그래피 및 ISQ 7000 단일 사중극자 GC-MS 시스템 | TRACE 1310 기체 크로마토그래피 및 TSQ 9000 삼중 사중극자 시스템 | Vanquish Flex UHPLC 시스템 및 TSQ Altis 삼중 사중극자 질량 분석기 | |
표적 스크리닝 | |||
정량 | |||
미지의 성분 프로파일링 및 후향적 스크리닝 | |||
대표적인 WADA 등급: S1, S3, S4, S5, S6, S7, S8 | |||
대표적인 WADA 등급: SO, S2, S4.5, S9, P1, P2 | |||
WADA 기술 문서 | TD2016 EEAS | TD2016 EEAS | |
샘플 처리량 | 낮음 ~ 중간 | 낮음 ~ 중간 | 높음 |
비용 | $ | $$ | $$$ |
샘플 전처리 | 중간 | 중간 | 최소 |
동적 범위(dynamic range) | 7 log | 7 log | ≤ 6 log |
TraceFinder 소프트웨어는 일상적 또는 고급 정량 분석에서 중요한 난제 해결에 도움을 주기 위한 가장 포괄적인 정량 워크플로우를 제공합니다.
잘못 사용된 내인성 단백동화 스테로이드는 스테로이드 자체 또는 이의 대사체의 ∂13C 값을 측정하여 검출할 수 있으며 이 값은 내인성 기준 화합물에는 영향을 미치지 않으면서 고갈된 동위원소 성분을 나타냅니다. 의심 스테로이드 프로파일 파라미터가 나타나는 샘플은 소변 잔류 스테로이드의 기원을 입증하기 위해 동위원소 패턴을 확인합니다.
선수들을 대상으로 잘못 사용된 단백동화 스테로이드와 이의 대사체 스크리닝은 스포츠의 공정성을 유지하는데 매우 중요합니다. 선수의 체내 내인성 대비 외인성 스테로이드의 공정한 정량을 위해 모든 샘플을 일관성 있게 준비하는 것이 중요합니다. Thermo Fisher Scientific은 질량분석법과 같은 고감도 분석 기술을 사용하여 스테로이드를 스크리닝하기 위한 포괄적인 샘플 전처리 솔루션을 제공합니다.
가수분해 + 추출 + 유도체화
가수분해 + 추출
당사는 잘못 사용된 내인성 스테로이드를 높은 신뢰성으로 식별하기 위해 워크플로우에서 요구하는 높은 수준의 분석 감도를 만족하면서 고객의 요구에 맞는 다양한 구성을 제공합니다.
2005년에 단백동화 스테로이드 관리 법안이 단백동화 스테로이드와 프로호르몬(호르몬 전구체)을 관리 약물 목록에 추가한 관리 약물 법안과 함께 개정되었으며 이러한 약물의 소지도 범죄 행위로 규정하였습니다. 불법이 되었지만 일부 선수들은 아직도 이러한 약물을 사용하고 있습니다. 아래에는 약물 검사를 위한 다양한 기법을 비교한 표가 나와 있습니다.
TRACE 1310 기체 크로마토그래피 및 ISQ 7000 단일 사중극자 GC-MS 시스템 | TRACE 1310 기체 크로마토그래피 및 TSQ 9000 삼중 사중극자 시스템 | Vanquish Flex UHPLC 시스템 및 TSQ Altis 삼중 사중극자 질량 분석기 | |
표적 스크리닝 | |||
정량 | |||
미지의 성분 프로파일링 및 후향적 스크리닝 | |||
대표적인 WADA 등급: S1, S3, S4, S5, S6, S7, S8 | |||
대표적인 WADA 등급: SO, S2, S4.5, S9, P1, P2 | |||
WADA 기술 문서 | TD2016 EEAS | TD2016 EEAS | |
샘플 처리량 | 낮음 ~ 중간 | 낮음 ~ 중간 | 높음 |
비용 | $ | $$ | $$$ |
샘플 전처리 | 중간 | 중간 | 최소 |
동적 범위(dynamic range) | 7 log | 7 log | ≤ 6 log |
TraceFinder 소프트웨어는 일상적 또는 고급 정량 분석에서 중요한 난제 해결에 도움을 주기 위한 가장 포괄적인 정량 워크플로우를 제공합니다.
잘못 사용된 내인성 단백동화 스테로이드는 스테로이드 자체 또는 이의 대사체의 ∂13C 값을 측정하여 검출할 수 있으며 이 값은 내인성 기준 화합물에는 영향을 미치지 않으면서 고갈된 동위원소 성분을 나타냅니다. 의심 스테로이드 프로파일 파라미터가 나타나는 샘플은 소변 잔류 스테로이드의 기원을 입증하기 위해 동위원소 패턴을 확인합니다.
당사는 최신 애플리케이션 핸드북을 통해 스포츠 도핑 방지 및 법의학 약물 화학 응용 분야, 동료 평가 참고 문헌 및 질량분석법(단일 사중극자, 삼중 사중극자 및 고분해능 정량 시스템 포함), 액체 크로마토그래피, 다양한 샘플 전처리 솔루션 등 여러 가지 실험 기법을 소개하는 최신 기술 포스터 등에 대한 액세스를 제공합니다.
이 웨비나에서는 Brazilian Laboratory for Doping Control 소속 Dr. Alessandro Casilli가 동일한 실행에서 서로 다른 이온화 모드 측정 및 스포츠 도핑 관리 분석에서 특이성과 검출 한계 개선을 위한 고분해능 정밀 질량(HRAM-MS) Orbitrap 기술의 발전 현황에 대해 설명합니다.