Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific LC-MS 데이터 수집 소프트웨어를 사용하여 시료에서 정보, 지식 및 가치를 제공하는 최고 품질의 데이터를 수집할 수 있습니다.
사용 중인 LC, GC, IC 또는 MS 시스템 또는 수행하려는 실험의 복잡성에 관계없이 데이터 수집은 간단해야 합니다. 연구 기반 애플리케이션을 위한 유연한 솔루션부터 일상적이고 규정준수를 지원하는 솔루션 또는 오픈 액세스 요구에 이르기까지 모든 분야에 적용할 수 있습니다.
사중극자에서 고분해능 정밀 질량 질량분석기(HRAM-MS)에 이르기까지 LC-MS 장비를 설정하고 제어하는 작업은 간단하고 유연해야 하며, 정보에 기반한 신뢰할 수 있는 의사 결정을 내릴 수 있도록 가능한 최고 품질의 데이터를 수집할 수 있어야 합니다. 요구 사항에 따라 Thermo Scientific 질량분석기 제어에 필요한옵션에 대해 자세히 알아보십시오.
Thermo Scientific LC-MS 시스템 및 타사 LC 주입구(inlet)를 포함한 관련 장비를 통해 수집한 고품질 데이터를 제어, 프로세싱 및 탐색해 보십시오. Thermo Scientific Xcalibur 소프트웨어는 FreeStyle 및 Quan Browser와 같은 도구와 고급 데이터 수집 알고리즘 AcquireX를 통해 완벽한 메서드(Method) 설정, 데이터 수집, 프로세싱 및 보고 기능을 제공합니다.
Compound Discoverer와 같은 저분자, 애플리케이션별 데이터 프로세싱 소프트웨어에서 거대분자 Proteome Discoverer 및 다양한 클라우드 기반 애플리케이션에 이르기까지 설치된 모든 애플리케이션에 대한 액세스를 제공합니다. 최신 도구나 업데이트 알림은 필요 없습니다.
모든 애플리케이션의 일원화 | 포괄적이지만 직관적인 메서드(method) 편집 | 손쉬운 고품질 데이터 조사 | 최신 업데이트 및 정보 확인 |
---|---|---|---|
포괄적인 애플리케이션별 패키지 포트폴리오를 통해 클라우드 기반 애플리케이션을 포함하여 맞춤형으로 설정 가능한 시작 페이지로부터 설치된 모든 애플리케이션에 액세스할 수 있습니다. | 실행 가능한 지식으로 전환하기 위해서는 최고 품질의 데이터 수집이 중요합니다. 끌어서 놓기 방식의 메서드(Method) 생성을 통한 강력한 메서드(Method) 편집 기능을 통해 데이터에 대한 심층적인 통찰력을 쉽게 얻을 수 있습니다. | 최신 시각화 및 분석 도구를 사용하면 여러 화합물의 빠른 정량 분석을 수행하거나 원시 데이터를 심층적으로 조사할 때 실제로 무엇이 있는지 확인할 수 있습니다. | 새롭게 업데이트된 데이터 수집 방법부터 설치된 애플리케이션 업데이트에 이르기까지 새로운 기능 및 활성화된 기능이 신속하게 배포됩니다. |
맞춤형 설정 가능한 시작 페이지에는 사용 가능한 모든 데이터 수집, 조사 및 프로세싱 도구가 표시됩니다(FreeStyle 등의 일부 애플리케이션은 Xcalibur와 함께 포함되어 있지만 다른 애플리케이션은 장비 또는 구입한 애플리케이션에 따라 다름). 사용 가능한 최신 데이터 수집 메서드(Method) 템플릿과 제품 업데이트가 있을 때 제공되는 알림을 통해 데이터 수집 및 조사에 필요한 기능을 최신 상태로 유지할 수 있으므로 통찰력을 얻기 위한 연구에 집중할 수 있습니다.
최신 Thermo Scientific Tribrid 질량분석기, Thermo Scientific Orbitrap Eclipse Tribrid 질량분석기 및 Thermo Scientific 삼중 사중극자 질량분석기 사이의 일관된 통합 아키텍처를 통해 모든 사용자는 경험의 수준과 관계없이 최소한의 교육만으로 고품질 데이터를 수집할 수 있습니다. 끌어서 놓기 기능을 사용하여 수집 메서드(Method)을 빠르게 생성하거나, 가장 많이 사용되는 실험을 포함하는 여러 기본 템플릿 중에서 선택하여 워크업 액세스 및 데이터 수집을 수행할 수 있습니다.
다양한 Thermo Scientific 이온 크로마토그래피(IC), 액체 크로마토그래피(LC) 및 기체 크로마토그래피(GC) 사중극자 및 HRAM-MS 시스템(독립형, 네트워크 또는 엔터프라이즈용)을 비롯하여 광범위한 장비를 포괄하는 확장 가능하고 규정준수를 지원하는 소프트웨어를 통해 공급업체에 관계없이 실험실을 제어할 수 있습니다.
원형(intact) 질량 분석 및 다중 속성 메서드(MAM, multi-attribute method)를 위한 일상적 스크리닝 및 정량 분석 기능과 규제가 적용되는 생물분석을 통해 더 적은 비용으로 더 많은 작업을 수행할 수 있습니다.
eWorkflow 절차를 통해 데이터 수집에서 프로세싱 및 보고에 이르기까지 완벽한 분석을 수행할 수 있습니다. 즉, 교육 및 시스템 운영이 간소화되고 조직 전체에서 확실하고 일관된 결과를 얻을 수 있습니다.
MS 분석에 대한 규정준수 | 엔터프라이즈 전반에 걸친 복수의 장비 제어 | 생산성 및 효율성 | 시장 요구를 충족하기 위한 지속적인 개선 |
---|---|---|---|
많은 애플리케이션에서 규정준수 조건 하에서의 데이터 수집 및 프로세싱에 대한 요구 사항이 증가하고 있습니다. Thermo Scientific Chromeleon Chromatography Data System(CDS)은 변화하는 규정(예: GLP/GMP 및 21 CFR part 11 규정)을 준수하면서 여러 MS 워크플로우를 간소화합니다. | 실험실 내 또는 전 세계 여러 실험실에서 장비 제어를 간소화함으로써 20개 이상의 LC 및 GC 공급업체의 서로 다른 525개 이상의 장비를 안정적으로 제어하고 여러 Thermo Scientific 삼중 사중극자 MS 및 고분해능 MS 시스템을 더 쉽게 제어할 수 있게 되었습니다. | 여러 실험실 장비의 일관된 제어를 통해 생산성을 향상시키거나, 개방형 액세스 기능. 메서드(method) 생성부터 보고에 이르기까지, 이러한 기능을 eWorkflow에 편리하게 번들로 제공하므로 누구나 분석에 대한 액세스, 실행 및 보고가 가능합니다. | 복잡한 바이오치료제 개발을 위해 QC 및 Lot Release 에서 MS를 활용하여 펩티드 맵핑(다중 속성 메서드(Method)) 및 원형(intact) 질량 디콘볼루션 또는 규제되는 업스트림 생물분석을 수행할 수 있는 기능에 대한 요구가 증가함에 따라 신뢰성의 CDS 환경을 통해 실험실의 미래를 보장할 수 있습니다. |
맞춤형 보기를 통해 MS 정량 분석을 빠르고 간단하게 생성할 수 있습니다. 정량 이온을 기반으로 모든 성분의 프로세싱을 자동화하는 지능형 MS quan을 사용하여 모든 성분을 쉽게 시각화하고 정량 분석할 수 있습니다. 간편한 썸네일 스펙트럼을 통해 또는 전용 플롯에서 보다 상세하게 크로마토그래피 피크의 스펙트럼을 쉽게 표시하고 비교할 수 있습니다.
규정준수를 지원하는 환경 내에서 새로운 피크 검출 기능을 포함한 다중 속성 메서드(Method) 및 표적 펩티드 맵핑에서부터 원형(intact) 질량 분석 및 디콘볼루션에 이르기까지 Chromeleon CDS는 규정준수가 요구되는 환경에서 실험실에 필요한 도구와 함께 HRAM-MS를 구현할 수 있는 기회를 제공합니다. 발견에 중점을 둔 Thermo Scientific BioPharma Finder 소프트웨어와 원활하게 통합되어 Chromeleon CDS로 전송하기 전에 메서드(method) 개발과 설정이 간편합니다. 또한 Chromeleon CDS는 전세계적으로 가장 널리 배포된 LIMS인 Thermo Fisher SampleManager LIMS와 세계 20 최고의 제약 및 바이오 제약 기관에서 사용하는 생물분석 워크플로우 관리를 위한 Thermo Fisher Watson LIMS와 연동됩니다.
LC 및 GC 사중극자 및 HRAM-MS 시스템에서 표적 스크리닝 데이터와 일상적인 정량적 데이터를 수집 및 프로세싱하여 생산성을 높일 수 있습니다.
환경, 임상, 식품 안전, 법의학 및 제약/바이오 제약별 명명법에 맞는 구성을 통해 최소한의 교육 요건으로 누구나 액세스할 수 있는 신뢰할 수 있는 일상적인 정량적 또는 표적 스크리닝 워크플로우를 빠르고 유연하게 개발할 수 있습니다.
통제된 권한으로 로그인할 수 있는 기능과 화면에 표시되는 내용, 메서드(method) 및 보고 템플릿, 시각화된 데이터 검토를 맞춤화할 수 있는 기능을 제공합니다. TraceFinder 소프트웨어를 사용하면 고처리량의 정량적 또는 표적 스크리닝 워크플로우를 정확하고 정밀하며 확실하고 빠르게 획득, 프로세싱, 검토 및 보고할 수 있습니다.
완벽한 구성 기능 | 더 짧은 시간에 더 많은 정량 가능 | 최신 질량 스펙트럼 라이브러리 정보에 액세스 | 효율적이고 간편한 데이터 관리 |
---|---|---|---|
처리량이 많은 실험실에서 새 소프트웨어를 학습하는 데 소요되는 시간이 길면 그만큼 시료 분석 시간이 줄어듭니다. 시장별 용어, 다양한 작업자 수준의 사용자 로그인, 데이터 프로세싱 및 보고를 지원하는 구성 가능한 보기를 통해 결과 생성에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다. | 메서드(method)를 쉽게 구성할 수 있는 기능과 실시간 프로세싱 및 데이터 평가와 결합된 사전 구성된 메서드(method) 및 보고 템플릿을 선택할 수 있는 기능을 통해 결과가 사중극자 또는 고분해능 데이터 중 어느 것인지 여부를 신속하게 검토하고 보고할 수 있습니다. | 표적 메서드(targeted method)는 화합물 데이터베이스의 표적 화합물로 빠르게 채울 수 있습니다. 스크리닝 또는 추가 확인이 필요하거나 미지 물질을 식별하기 위해 mzVault를 통해 최신 mzCloud 질량 스펙트럼 라이브러리 콘텐츠에 액세스하고 NIST 질량 스펙트럼 라이브러리를 활용할 수 있습니다. | 데이터는 지식의 기반이며 고유한 가치가 있습니다. 네트워크를 통해 데이터를 수집하고 저장할 수 있다면 이러한 지식을 보호하고 데이터를 보다 쉽게 관리할 수 있음을 의미합니다. |
표적 스크리닝을 통해 결과에 대한 신뢰성을 확보하는 것이 중요합니다. 스펙트럼 라이브러리 일치, 단편 이온 확인부터 동위원소 패턴 확인까지(위 그림 참조) 다양한 형태의 확인 기능 및 고도의 시각적 데이터 검토 기능을 통해 신속한 데이터 검토 및 보고가 가능할 뿐만 아니라 표적 일치에 대한 확신을 가질 수 있습니다.
필터와 그룹을 사용하여 시료 또는 화합물 보기를 기반으로 하는 매우 시각적이고 유연한 데이터 검토를 통해 필요에 따라 검토를 간소화할 수 있으며 보고를 위해 전달할 수 있습니다.
신뢰성 있는 화합물 식별을 위해 각 화합물이 충분한 고품질 정밀 질량 단편화 정보(MSn)를 갖도록 철저한 시료 프로파일링이 필요한 분석에서 AcquireX 데이터 수집을 통해 기존의 지루했던 프로세스를 자동화할 수 있습니다.
사전 정의된 메서드(Method) 템플릿은 즉시 사용하거나 신속한 메서드(Method) 개발을 위해 사용할 수 있습니다. AcquireX 실험은 배경 이온 또는 매트릭스 성분이 아닌 관심 성분에서 MSn 단편화 스펙트럼을 캡처할 수 있는 수단을 제공합니다.
단순히 많은 데이터가 아닌 의미있는 데이터 수집
단순히 많은 데이터가 아닌 의미있는 데이터 수집 | 완전 자동화된 종합적인 데이터 수집 | 생산성 증대 및 보다 정확한 식별 |
---|---|---|
일반적인 LC-MSn 워크플로우는 스펙트럼 품질, 특이성 및 적용 범위를 절충해야 하며 광범위한 수동 입력이 필요합니다. 시료의 모든 화합물에 대해 이러한 의존성을 없애고 고품질 MSn 스펙트럼 데이터를 자동으로 캡처합니다. | 백그라운드 제외에서 시료 화합물의 포함에 이르기까지 자동화된 포함/제외 목록 업데이트 및 반복 시료 재주입은 수동으로 조사할 필요 없이 철저한 MSn 프로파일링을 보장합니다. | '기존' DDA와 비교할 때, Thermo Scientific Compound Discoverer 소프트웨어와 AcquireX를 사용하거나 mzCloud와 함께 Thermo Scientific Mass Frontier 소프트웨어를 사용하면 심층 단편화 스펙트럼을 가진 화합물의 수와 스펙트럼 일치에 대한 신뢰도가 증가합니다. |
시료 배경(블랭크) 분석을 통해 제외 목록이 자동으로 생성된 다음 전체 스캔 MS 분석이 수행되어 전구체 이온의 포함 목록이 생성됩니다. 이 포함 및 제외 목록은 시료를 동적으로 분석하는 데 사용됩니다.
각 화합물에 대해 MSn 데이터를 수집하면 목록이 자동으로 업데이트되며, 화합물당 총 단편화 스펙트럼 수의 중복을 줄여 데이터 품질을 보장합니다.