Search Thermo Fisher Scientific
저분자 미지 화합물의 확실한 식별 및 구조 규명 작업은 노동 집약적이고 많은 시간이 소요될 수 있습니다. 데이터를 실행 가능한 지식으로 변환할 때 더 큰 통찰력, 이해력 및 신뢰성을 제공하기 위해 사용 가능한 최고 품질의 완전히 선별된 실험 스펙트럼 및 단편화 라이브러리를 활용하는 Thermo Scientific Mass Frontier 소프트웨어를 사용하여 이 과제를 단순화하고 간소화할 수 있습니다.
미확인 ID 처리량 및 신뢰성 향상 | 미지 물질 확인 | 스펙트럼 정보에서 구조에 대한 정보 도출 | 지식의 구축, 저장, 공유 및 활용 |
---|---|---|---|
미확인 저분자 식별 과제를 제어하고 포괄적인 라이브러리, 단편화 도구, 보고 및 선별 도구를 활용하여 데이터를 지식으로 전환할 수 있습니다. | 복잡한 시료 디콘볼루션 및 라이브러리 검색을 자동화하고 세계 최대 규모와 최고 품질의 질량 스펙트럼 라이브러리를 사용하여 미지 물질을 식별할 수 있습니다. | 주입 또는 LC-MS, 공칭 또는 고분해능 데이터에서 고품질 MSn 데이터를 수집하고 결과를 제공합니다. 라이브러리 일치, 단편화 정보 및 선행 알고리즘이 없어도 실행 가능한 결과를 얻을 수 있습니다. | 자체적인 지식을 활용하기 위한 독점 라이브러리를 구축하고 공유하는 기능을 이용하여 단편화 또는 반응 경로를 통해 식별 결과를 설명할 수 있습니다. |
광범위한 소분자 애플리케이션을 포괄하는 mzCloud의 광범위한 구조 및 화학적 다양성은 미지 물질 식별에 있어 절대적인 신뢰성을 보장합니다.
광범위한 메타데이터와 결합된 포괄적인 고분해능 MS/MS 및 다단계 MSn 스펙트럼을 사용하여 세계 최대(총 스펙트럼 및 화합물당 데이터의 측면에서)의 가장 광범위하게 선별된 질량 스펙트럼 라이브러리를 제공하며 강력한 미지 물질 식별 기능을 제공합니다.
온라인 데이터베이스 또는 사용자 제공 구조에서 구조적 검색의 모든 기능을 활용하여 MSn 및 하위 구조 스펙트럼 매칭을 통해 더 많은 미지 물질을 확실하게 식별할 수 있습니다.
많은 전구체 및 MSn 단편화 스펙트럼은 mzCloud 내의 각 화합물별로 스펙트럼 트리 형태로 논리적으로 구성됩니다. 각 스펙트럼 트리 수준은 MSn 단계를 상징하며 여기서 최상위 수준은 n=1 또는 전구체 스펙트럼에서 시작합니다. 각 수준은 후속 단편의 광범위하고 대표적인 범위를 보장하기 위해 다양한 실험 조건을 사용하면서 데이터가 수집됨에 따라 수많은 스펙트럼을 포함할 수 있으며, 이는 고품질 검색 결과의 가능성을 높여줍니다.
mzCloud의 스펙트럼 트리에 대한 개략적 표현. 다중 극성이 있는 특정 화합물(ESI +/-)과 다양한 부가물에 대하여 MS 스펙트럼을 획득합니다. 각 전구체는 다양한 단편화 기법(CID, HCD)과 여러 충돌 에너지를 사용하여 각각의 단편화 수준(MS2, MS3, MS4 등)에서 남김없이 단편화되어 각 라이브러리 항목에 대한 포괄적인 스펙트럼 정보 트리를 생성합니다.
각 라이브러리 항목에 대한 광범위한 데이터는 Compound Discoverer와 Mass Frontier 데이터 분석 소프트웨어 패키지에서 제공하는 확실한 적합성과 데이터 시각화를 통해 실험적으로 얻은 데이터와 라이브러리 콘텐츠의 데이터가 서로 일치하는지 확인하면서 정확한 화합물을 식별하는 데 매우 중요합니다. 추가 도구에는 스펙트럼 라이브러리 화합물 항목만으로 식별할 수 없는 미지 물질을 신뢰성 있게 식별하기 위해 광범위한 단편화 정보를 사용하는 mzLogic 등이 있습니다.
Mass Frontier 소프트웨어는 mzCloud 또는 자체 선별된 스펙트럼 라이브러리에 포함된 광범위한 단편화 데이터를 사용하여 일부 또는 모든 스펙트럼 데이터가 일치될 확률을 높이고 데이터 세트에 대한 통찰력을 신속하게 제공할 수 있도록 여러 가지 다른 검색 유형을 제공합니다.
화합물을 식별하는 데 사용됩니다. MS2 대 MS2 식별 검색은 쿼리 트리의 MS2 스펙트럼을 mzCloud 또는 현재 사용 중인 참조 라이브러리의 MS2 스펙트럼과 비교합니다. 매칭이 이루어지려면 전구체 이온이 두 스펙트럼 모두에서 일치해야 합니다. 결과 식별 점수는 일치하는 두 MS2 스펙트럼 정보의 중복에 기반합니다.
MSn 대 MSn 트리 검색은 MS2 대 MS2 식별 검색과 유사합니다. 그러나 mzCloud 또는 참조 라이브러리에 대해 쿼리(Query) MSn 트리를 검색합니다. 일치하는 모든 단편화 스펙트럼은 빨간색 테두리로 강조 표시되며, 일치하는 MSn 스펙트럼이 많을수록 결과 일치 점수가 높아집니다.
MSn 대 MSn 트리 검색의 주요 장점은 MS2 대 MS2 식별 검색보다 더 높은 신뢰성으로 위치 이성질체를 구별할 수 있다는 점입니다. 이는 검색 중인 고차 단편화 스펙트럼에 구조적 진단 단편 이온이 존재할 가능성이 높기 때문입니다.
쿼리를 적용한 라이브러리 내에 사용 가능한 정확한 일치가 없는 경우에도 하위 구조 식별 검색(MSn 대 MSn)을 통해 광범위한 하위 구조 정보를 이용할 수 있습니다. 동일한 화합물 등급에 속하거나 공통 하위 구조를 공유하는 화합물은 검색된 라이브러리에서 쿼리 트리와 스펙트럼 트리 간 MSn 스펙트럼의 일치를 통해 식별할 수 있습니다.
ID 하위 구조 검색과 유사하게 하위 트리 검색(MSn 대 MSn)은 MSn 스펙트럼 일치를 기반으로 다시 라이브러리에서 하위 구조 매칭을 시도합니다. 주요 차이점은 여러 스펙트럼을 사용하여 일치 점수 계산이 달라지고 모든 일치 할당에 대한 신뢰도가 달라질 수 있다는 것입니다.
라이브러리 검색에서 일치하는 항목이 없으면 어떻게 됩니까? mzCloud에 포함된 포괄적인 단편화 정보를 계속 활용할 수 있습니다. mzLogic은 스펙트럼 유사성 및 하위 구조 정보(전구체 이온 핑거프린팅)를 통해 이 모든 정보를 활용하여 실제 미지 물질에 대한 최상의 후보 물질을 제안할 수 있습니다.
반응 경로의 생성, 편집 및 검색을 위한 새로운 Metabolika 모듈을 통해 지식 수준을 한 차원 높일 수 있습니다. 반응 경로를 생성 및 편집할 수 있는 고품질 그래픽 기능과 다양한 유기체에 대하여 선별되고 주석 처리된 370개 이상의 생화학적 경로(모듈에 이미 포함됨)를 통해 경로 지식을 쉽게 공유할 수 있습니다.
Metabolika 모듈은 또한 하위 구조 검색, 단편화 예측 및 mzLogic에 활용되어 미확인 화합물 식별의 가능성을 더욱 높여줍니다.
완전히 편집하고 추가할 수 있는 이미 포함된 Metabolika 생물학적 경로의 예.
MSn 스펙트럼 트리의 자동 단편화 주석을 사용한 신뢰성 있는 구조 규명. 단편화 경로는 구조 제출을 기반으로 예측될 수 있으며 HighChem Fragmentation Library™를 최대한 활용합니다. 여기에는 52,000개 이상의 단편화 방식, 217,000개 이상의 개별 반응, 256,000개 이상의 화학적 구조 및 동료 평가 문헌의 216,000개 이상의 디코딩 메커니즘 정보가 포함되어 있습니다.
단편 이온 검색(FISh)을 사용하면 이론적인 단편 예측 또는 실험 MSn 스펙트럼 이온 트리로 획득한 모체 화합물의 단편화 패턴을 기반으로 구조적으로 유사한 화합물을 빠르게 스크리닝할 수 있습니다. FISh는 상위 화합물 구조와 잠재적 대사체를 사용하여 대부분의 매트릭스 관련 배경 이온을 걸러내기 때문에 관련 정보를 빠르고 쉽게 식별할 수 있습니다. FISh는 I단계 및 II단계 바이오변환(biotransformation)의 광범위한 목록과 맞춤형 목록을 작성할 수 있는 기능을 제공합니다.
FISh는 구조적으로 유사한 화합물을 필터링할 수 있을 뿐만 아니라, 변형 부위와 라벨의 위치를 자동으로 확인하고 상위 항목과 필터링된 결과 모두에 공통되는 단편에 색상 코드를 적용할 수 있습니다. 위의 예에서 제안된 대사체 단편에 정확히 일치하는 것은 녹색으로 강조 표시됩니다. 변환 이동 일치는 파란색으로 강조 표시됩니다.
자동 단편 할당은 "단편화 경로의 이해" 섹션에 설명된 대로 HighChem 단편화 라이브러리를 사용하여 생성됩니다.
라이브러리를 생성하고, 선별하고, 공유할 수 있는 능력은 곧 지식을 생성하고, 선별하고, 공유할 수 있는 능력입니다. 이는 조직 전체에서 통찰력을 공유할 수 있는 힘이 됩니다. Curator를 사용하면 mzCloud를 선별하는 것과 동일한 도구를 사용하여 자체적인 고품질 질량 스펙트럼 라이브러리를 생성할 수 있습니다. 이러한 라이브러리는 Mass Frontier의 Data Manager에서 쉽게 관리할 수 있으며, 포함된 Server Manager를 통해 네트워크 전체에서 공유할 수 있습니다.
새로운 Curator 모듈은 독점권이 있는 화합물에 대한 스펙트럼 트리 선별, 단편 주석화 및 질량 재보정을 자동화하여 고품질의 엄선된 로컬 MSn 라이브러리를 구축합니다.
저분자 화합물 식별에서 "식별 위기(Identity Crisis)"를 해결하는 것은 쉽지 않습니다. Thermo Scientific Mass Frontier 소프트웨어 및 통합 소프트웨어 프레임워크를 사용하여 고품질 질량 스펙트럼을 높은 신뢰성으로 할당된 저분자 구조로 번역하는 방법에 대해 알아보십시오.
저분자 특성 분석 및 식별에서 의사 결정을 위해 클라우드 기술을 활용해 보십시오. 질량분석법 소프트웨어를 포함하는 클라우드 기반 기술의 접목은 실험실의 새로운 흐름이 되고 있습니다.
Mass Frontier 소프트웨어 무료 시험판을 최대한 활용할 수 있도록 도와드립니다. 사용 방법에 대한 자세한 정보가 필요하거나 담당자에게 연락을 받으려면 당사에 문의하십시오.
질량분석 장비와 소프트웨어에 관련한 모든 지원 요구사항을 위한 하나의 리소스. 실험을 시작할때 관련 기술 정보를 얻고, 팁(tip) 및 트릭(trick)을 보실 수 있으며, 몇몇 일반적인 문제들에 대한 답을 찾아 보실수 있습니다.