ProSightPC Software
신뢰할 수 있는 단백질형 식별 및 특성 분석
절단이 포함된 단백질형, 선택적 스플라이싱 및 번역후 변형된 단백질을 포함하는 복잡한 매트릭스 내에서 단백질형을 확인하고 높은 신뢰성으로 특성 분석을 수행할 수 있습니다. 광범위한 검색은 다양한 단편화 방법(예: ETD, HCD, UVPD)을 사용하므로 UniProt에 존재하는 모든 생물학적 복잡성에 대해 검색을 수행하여 획득한 고품질 MS/MS 데이터를 완전히 활용할 수 있습니다. Thermo Scientific ProSightPC 4.0 및 ProSightPD 2.0 소프트웨어를 사용하면 단백질형의 실체를 확인하고 데이터를 최대한 활용할 수 있습니다.
문의하기  무료 시험판 다운로드
주요 장점
정교한 도구의 간편한 사용데이터베이스 관리에서 추측에 의존하는 작업 제거직관적인 사용자 인터페이스
원형(intact) 및 잘려진 단백질을 식별하기 위해 여러 가지 검색 모드를 사용합니다. ProSightPC는 전체 원시 파일을 검색하거나 특정 MS2 스캔을 빠르게 선택하여 추가 검색을 수행할 수 있는 기능을 제공합니다. UniProt의 정보를 통해 변형되었거나 프로세싱이 완료된 단백질을 식별할 수 있습니다.단백질형의 특성을 분석하기 위해 XML 형식의 데이터베이스를 사용합니다. 번역후 변형(PTM), 이황화 결합 부위 및 신호 펩티드는 플랫 파일 데이터베이스에서 주석 처리되며 신뢰할 수 있는 단백질형 식별에 사용됩니다.Proteome Discoverer용 ProSightPD 노드를 사용하여 많은 데이터 파일이 있는 대규모 데이터 세트를 분석합니다. 다중 단계 검색을 생성하고 내장된 결과 해석 도구를 활용합니다.
다양한 데이터베이스 검색 모드를 사용하여 실험 요구 사항에 따라 데이터 조사를 최적화할 수 있습니다. 유연한 노드 기반 시스템을 사용하여 검색이 이루어지므로 실험 설계의 유연성이 향상됩니다.
ProSightPD 2.0: Database searching
Absolute Mass Search 및 Biomarker Search의 두 가지 검색 모드와 관련된 추가 정보.
Complementary search types: digging deeper in complex proteomics samples
XML 형식의 데이터베이스를 사용하여 신뢰할 수 있는 단백질형 식별이 실현되므로 누락되는 항목이 없습니다.
Value of flat file database
데이터 시각화의 개선을 통해 데이터와 더 효과적으로 상호작용하고 해석할 수 있어 실행 가능한 결과를 얻는 데 걸리는 시간이 최소화됩니다.
Results view improvements in 2.0
탑-다운(Top-Down) 워크플로우: 독립형 ProSightPC 소프트웨어에 비해 ProSightPD 검색 및 결과는 Proteome Discoverer 소프트웨어 환경에 완벽하게 통합됩니다.
ProSightPD 2.0: Tailored workflows for all types of data
주문 가이드
문의하기
ProSightPC 소프트웨어 무료 시험판을 최대한 활용할 수 있도록 도와드립니다. 사용 방법에 대한 자세한 정보가 필요하거나 담당자에게 연락을 받으려면 당사에 문의하십시오.
상담 요청