Search Thermo Fisher Scientific
생물학적 시료에서 지질의 상대적 정량 및 정확한 식별을 위해서는 종합적인 데이터베이스를 갖춘 정교한 소프트웨어가 필요합니다. Thermo Scientific LipidSearch 소프트웨어는 지질의 자동 식별 기능을 제공하고 전체 데이터 세트를 시료 그룹 간 통계적 차이를 보여주는 간결한 보고서로 통합합니다.
자동화된 지질 식별 | 종합적인 데이터베이스 적용 범위 |
---|---|
고유한 피크 검출 알고리즘은 Thermo Scientific Orbitrap ID-X 및 Fusion Tribrid 질량분석기를 사용하여 CID/HCD 단편화 및 MS2/MS3 스펙트럼의 정보를 결합하는 등 LC 데이터 기반 MS/MS에 맞게 맞춤형으로 설정됩니다. 제품 이온 검색 및 주석 정렬 알고리즘은 비표적 지질 식별에 최적화되어 있습니다. | LipidSearch 소프트웨어 데이터베이스에는 2개를 초과하는 분자 지질 종96(하위 등급)과 예상 절편 이온이 포함되어 있으며 세포, 인간 혈장, 곤충 유충, 식물, 종자 오일, 조직 및 효모를 포함한 다양한 시료 유형에 대해 가장 완벽한 포괄 범위를 제공합니다. |
LipidSearch 소프트웨어 무료 시험판을 최대한 활용할 수 있도록 도와드립니다. 사용 방법에 대한 자세한 정보가 필요하거나 담당자에게 연락을 받으려면 당사에 문의하십시오.