대사체학과 지질학을 위한 고분해능 정밀 질량(HRAM)
고분해능 정밀 질량(HRAM) 분석 시스템은 저분해능 기기로는 불가능한 화합물 질량의 미세한 차이를 특징적으로 감지합니다. 그 결과 저분해능 기기에서는 단일 피크로 보고되는 것이 고분해능 질량분석기에서는 두 개 이상의 피크로 분석됩니다.
"고분해능"으로 언급되는 다양한 질량분석기의 분해능은 서로 다릅니다. TOF 기반의 분석기의 분해능은 일반적으로 20-40k이지만 Orbitrap 분석기는 500k에 이릅니다. 분해능이 높을수록 정확한 화합물 식별 및 정량에 대한 신뢰도가 더욱 높아집니다. 그래서 Orbitrap 기반 데이터는 확실한 질량 할당 생성을 위해, 특히 유사한 질량 할당을 가진 대사체의 신뢰할 수 있는 질량 측정에 자주 사용됩니다.
관련 스펙트럼 피크(m/z)로 표시되는 대사체의 식별 및 정량은 비표적 대사체학의 주요 해결 과제이자 병목 지점 중 하나입니다. 대사체학에서 발견되는 다양한 화합물 중 유사한 질량을 가진 것이 많으므로 HRAM 질량분석법은 확실한 피크 지정 및 후속 화합물의 식별 및 정량에 필요합니다.
높은 분해능은 동위원소 표지 대사체학 실험에서 특히 유용합니다. 만성 통증 검사 시험대상자에게 [15N]글루타민과 같은 표지된 아민을 사용한 사례를 소개합니다. 여기서, 표지된 글루타민과 내생 그루타민산염은 모두 동일한 역상 LC 컬럼에서 용리하지만 표지된 글루타민(A0)의 모노동위원소(monoisotope)가 글루타민산염(A1)의 두 번째 동위원소와 중첩되므로 20,000 분해능을 사용하여 분해할 수 없습니다. 그 결과 정량 측정이 어려워집니다.
Orbitrap 질량 분석기 기술에 사용된 것과 같은 고분해능 MS를 사용하면 기기를 100,000 분해능으로 설정할 수 있습니다. 이 경우 한 개가 아닌 두 개의 아민 피크가 분해되며 분해 후 각 피크의 특성을 분석할 수 있습니다.
정량 실험에서는 가능한 간섭으로부터 표적 대사 산물을 분리하기에 충분한 분해능을 사용할 때에만 확실한 결과를 얻을 수 있습니다. 기기의 분해능이 충분하지 않으면 위양성 또는 위음성 신호 반응이 발생합니다.  
대사체학의 질량분석법 감도: 5자릿수의 다이내믹 레인지
대사체학은 과거부터 지금까지 줄곧 정량적 과학입니다. 그 이유는 내인성 대사체 농도에 자릿수 차이가 있기 때문입니다. 따라서 연구 대상인 생물학적 조건에 대해 종합적이고 의미 있는 시각을 반영하는 데이터를 생성하려면 질량분석기가 이러한 농도 편차를 감지할 수 있어야 합니다. Orbitrap 질량 분석기 기술을 활용하면 극히 낮은 펨토몰 수준까지 분석물을 정량할 수 있습니다. 또한 결과적으로 얻은 데이터의 변동계수(CV) 값을 여전히 적게 유지하면서 5자릿수 선형 다이내믹 레인지를 초과하는 범위의 분석물을 쉽게 검출할 수 있습니다.
Orbitrap 분석기를 사용한 구연산 정량화
감도와 분해능, 두 마리 토끼 잡기
모든 질량분석기에서는 속도, 선택성(분해능 및 정확한 질량) 및 감도(신호 강도)라는 세 가지 주요 시스템 속성이 상충 관계에 있습니다. 게다가 대사체학 시료는 복잡할 뿐 아니라 큰 동적 범위로 인해 분석이 어렵다는 내제적 문제를 안고 있습니다.
우수한 질량분석법의 핵심은 이러한 세 가지 속성의 상충을 최소화하는 것입니다. 우수한 질량분석기는 감도와 분해능 사이에서 타협하지 않으면서 데이터를 생성합니다.
속도 ››› 선택성 ››› 감도 ›››
대사체학을 위한 HRAM-MS의 재현성
높은 감도와 선택성 때문에 질량분석법은 대사체학 연구에서 가장 많이 사용하는 방법이 되었습니다. 대사체학 연구에서는 일반적으로 다수의 데이터 세트에서 의미 있는 답을 찾아내야 합니다. 이를 위해 질량분석기는 내부 보정 없이 여러 번 분석을 실행해도 정확하고 재현성 있는 데이터를 제공해야 합니다.
MS 및 MSn용 HRAM
대사체학 실험 중 빠른 데이터 수집이 필요한 경우에도 정확한 화합물 식별을 위해서는 MS 또는 MSn 모드에 사용되는 최고 품질 HRAM 스펙트럼을 유지해야 합니다.
좁은 전구체 분리 범위
대사체학 연구는 복잡한 시료와 시료 내 오염물질을 다루므로 MS/MS 스펙트럼에 백그라운드의 간섭으로 인한 피크가 포함되지 않도록 좁은 전구체 분리 범위를 유지하는 것이 필수적입니다. 이러한 간섭이 발생할 경우 표적 화합물 식별이 더욱 어려워집니다.
이와 같은 문제에 대한 해결책 중 하나는 좁은 분리 범위를 유지하는 것입니다. 아래 예에서 1-4 amu의 좁은 분리 범위가 화학적 노이즈 간섭을 제한하면서 전송 손실을 최소화하는 것을 볼 수 있습니다. 1 amu의 분리 폭으로 특이도가 향상되며 소 심장의 총 지질 추출물(컬럼내 1 mg)에 대해 고품질 MS/MS 스펙트럼이 생성됩니다.
고속 극성 전환
대사체학 화합물은 다양한 물리화학적 속성을 가지고 있으므로 여러 분리 기법(GC, IC 및 역상 LC 역상/HILIC)을 조합하여 사용하면 다양한 생물학적 상태를 보다 종합적으로 확인할 수 있습니다. 또한 질량분석기의 양이온화 및 음이온화 모드를 모두 사용하여 더 넓은 스펙트럼 범위의 정보를 얻을 수 있습니다. 더 빠른 극성 전환을 통해 한 번의 분석 실행에서 더욱 생산성이 더 높은 분리 시간 단위를 얻을 수 있으므로 이는 스펙트럼 범위 확장은 빠른 극성 전환을 사용하는 경우에만 가능합니다.
대사체 구조 규명을 위한 MSn 기능
비표적 대사체학 실험에서 주요 스펙트럼 피크의 최종적인 식별은 실험의 까다로운 과제 중 하나입니다. 이러한 화합물을 스펙트럼 라이브러리 검색으로 확실하게 식별할 수 없는 경우 MSnde novo 식별 및 구조 규명을 위한 솔루션을 제공합니다.
MSn은 일반적으로 이온 트랩 및 삼중 질량분석기를 사용하여 이루어집니다. 또한, 이것은 HRAM 기능, 고속 스캔 속도, HCD 및 CID와 같은 다양한 분해 모드를 갖춘 질량분석기를 요구하는 고급 기법입니다.
인접한 예는 류신 및 이소류신 분해를 동반한 소변의 LC-MS 소변 분석을 보여줍니다. 기기 속도(0.6초)는 피크 전반에 걸쳐 10개의 완전 스캔 지점을 얻기에 충분합니다. MSn '트리(tree)'는 실제 UHPLC 시간 단위를 사용하여 구해야 합니다.
대사산물 구조 규명을 위한 MSn 기능
다양한 MSn 수준의 스펙트럼 라이브러리는 스펙트럼 식별 확실성을 제공합니다. 이 방법으로 효과를 보려면 다양한 단편화 모드와 충돌 에너지를 사용할 수 있어야 합니다.
이 방법으로 효과를 보려면 동일함의 확인을 위한 다양한 MSn 수준의 스펙트럼 라이브러리와 더불어 다양한 단편화 모드와 충돌 에너지를 사용할 수 있어야 합니다.
Share