Search Thermo Fisher Scientific
미크론 및 분 단위로 생산성이 결정되는 분석 실험실에서 높은 수준의 정밀도가 요구될 때 Thermo Scientific Nicolet RaptIR FTIR 현미경에서 답을 찾으십시오.
이 연구 등급 현미경은 높은 선명도와 정밀도로 시료 내에서 미량의 물질, 함유물, 불순물, 마이크로 입자 및 물질 분포를 관찰하고 식별하는 데 도움을 줍니다. 깔끔한 적응형 사용자 인터페이스는 전문가부터 초보자까지 모든 사용자에게 향상된 유연성과 유용성을 제공합니다. Nicolet RaptIR FTIR 현미경은 산업 분야나 응용 분야에 관계없이 신속하게 해답을 제공합니다.
3D 제품 소개 동영상에서 Nicolet RaptIR FTIR 현미경의 특징을 확인해 보십시오.
Nicolet RaptIR FTIR 현미경의 적응성 높은 설계는 모든 산업 분야 및 기술 수준의 과학자들에게 적합합니다. 최신 기술로 제작되어 워크플로우의 모든 단계에서 선명한 이미지와 빠르고 정확한 분석을 보장합니다.
Nicolet RaptIR FTIR 현미경은 언제 어디서나 간편하게 사용할 수 있습니다.
오픈 액세스 및 중량 스테이지에서 최대 40 mm 두께 및 5 kg 질량의 시료를 로드할 수 있습니다.
고해상도 카메라와 아이피스는 선명한 이미지를 표시하며, 적응형 UI와 편리한 조이스틱으로 간편한 사용자 환경을 제공합니다.
4x 및 15x 대물렌즈를 통해 전체 시료를 선명하게 관찰하고 가장 미세한 부분에까지 초점을 맞출 수 있습니다.
현미경의 적외선 기능을 이용하여 그 어느 때보다 빠르게 넓은 관찰 영역을 확보하고, 5 미크론 이상의 분해능에서 초당 최대 10개의 스펙트럼을 통해 시료를 검사합니다.
Paradigm 소프트웨어 64비트 운영 체제 및 UI로 전체 분석 프로세스를 간소화할 수 있습니다.
Nicolet RaptIR FTIR 현미경은 다양한 형식의 정형화된 데이터 및 완전 맞춤형 데이터를 수요자에게 손쉽게 전송할 수 있습니다.
Nicolet RaptIR FTIR 현미경은 언제 어디서나 간편하게 사용할 수 있습니다.
오픈 액세스 및 중량 스테이지에서 최대 40 mm 두께 및 5 kg 질량의 시료를 로드할 수 있습니다.
고해상도 카메라와 아이피스는 선명한 이미지를 표시하며, 적응형 UI와 편리한 조이스틱으로 간편한 사용자 환경을 제공합니다.
4x 및 15x 대물렌즈를 통해 전체 시료를 선명하게 관찰하고 가장 미세한 부분에까지 초점을 맞출 수 있습니다.
현미경의 적외선 기능을 이용하여 그 어느 때보다 빠르게 넓은 관찰 영역을 확보하고, 5 미크론 이상의 분해능에서 초당 최대 10개의 스펙트럼을 통해 시료를 검사합니다.
Paradigm 소프트웨어 64비트 운영 체제 및 UI로 전체 분석 프로세스를 간소화할 수 있습니다.
Nicolet RaptIR FTIR 현미경은 다양한 형식의 정형화된 데이터 및 완전 맞춤형 데이터를 수요자에게 손쉽게 전송할 수 있습니다.
뛰어난 활용성으로 다음과 같은 다양한 응용 분야의 분석에 사용할 수 있습니다.
Thermo Scientific OMNIC Paradigm 소프트웨어를 사용하여 복잡한 시료를 신속하게 탐색 및 분석할 수 있습니다. 데이터 수집에 데이터베이스 형식을 사용하고, Windows 10 운영 체제의 기능을 최대한 활용하고, 대면적 매핑을 사용하여 다양한 관심 영역 데이터를 수집할 수 있습니다.
소프트웨어의 깔끔한 적응형 UI를 통해 다음과 같이 전문가뿐 아니라 초보 사용자도 원하는 데이터를 얻을 수 있습니다.
Nicolet RaptIR FTIR 현미경은 항상 Thermo Scientific Nicolet FTIR 분광광도계와 결합하여 사용할 수 있습니다.
복잡한 분석 문제 해결을 위해 FT-Raman, TGA-IR, NIR, 원적외선, 다이아몬드 ATR 등에 Thermo Scientific Nicolet iS50 FTIR 분광광도계를 함께 사용하여 더욱 광범위한 기능을 제공할 수 있습니다. 이 조합을 통해 분말, 액체, 기체 또는 미크론 크기의 미립자를 연구할 때 보다 빠르게 해답을 찾을 수 있습니다.
Unity Lab Service팀은 설치 및 보증에서부터 서비스 계획 및 규정 준수 서비스에 이르기까지 귀사의 iS50 FT IR 기기와 RaptIR 현미경을 지원할 준비가 되어 있습니다. 당사가 제공하는 모든 서비스는 시스템의 수명 동안 시스템이 최고의 성능을 발휘할 수 있도록 도와줍니다. 귀사의 요구에 가장 적합한 서비스를 제공하여 귀사의 장비가 안정적이고 효율적으로 작동하도록 도와드릴 수 있습니다.
과학 서비스 분야의 세계적인 리더이자 써모피셔사이언티픽 조직의 일원인 당사는 전 세계적으로 고도로 훈련된 2,000명 이상의 유니티 랩 서비스 기술 전문가와 함께 귀사에 서비스를 제공할 준비가 되어 있습니다. 당사의 조직은 50년 이상 동안 고객사에 서비스를 제공해 왔으며 당사의 엔지니어들은 당사 서비스 기기의 운전 및 정비 경험은 평균 18년입니다. 귀사의 계측기기를 작업하는 각 현장 엔지니어는 해당 계측기기에 대해 OEM 공장에서 교육을 받고 인증을 받았으므로 정기적인 서비스를 받을 시 귀사의 심사 준비는 확실하다고 할 수 있습니다. 유니티 랩 서비스 팀의 세계적 수준의 전문 지식을 바탕으로 iS50 FT IR 기기와 RaptIR 현미경의 한결같은 높은 품질의 설치, 유지 관리 및 수리 서비스를 받으실 수 있습니다.
IS50 FT IR 기기와 RaptIR 현미경을 사용할 때 특정 요구 사항과 기대치를 충족하려면 귀사의 실험실에 맞춰진 수준의 서비스가 필요합니다. 당사의 종합적인 서비스 포트폴리오는 다양한 서비스에 대한 요구를 전문적으로 응답하며, 고객사가 가장 적합한 서비스를 찾을 때 이를 돕도록 설계되었습니다. 유니티 랩 서비스 계측기기 서비스 계획은 서비스 플랜에 가입하지 않은 고객에 비해 반응시간이 평균 50% 더 빠르고 다운타임을 30% 감소시켜 귀사가 빠르게 장비를 가동하고 운전할 수 있도록 합니다.
서비스 플랜에 가입한 고객사는 더 빠른 서비스와 다운타임 감소 외에도 문제 해결을 가능하게 하는 디지털 원격 지원 도구를 사용하여 장비를 더 빨리 가동하고 운전할 수 있는 가입회원 전용 고급 기술 지원에 액세스할 수 있습니다. 현장 교정 서비스가 필요한 수리의 경우 귀사의 요구 사항을 충족하는 다양한 반응 목표와 해당 서비스 플랜에 가입되어 있는 고객에 대해 오직 당사에서만 제공하는 재인증 (RQ) 혜택을 제공합니다. 마지막으로, 모든 플랜에 대해 연간 예방 정비를 받도록 하면 계측기기 가동 시간을 늘리고 귀사의 기기가 사양에 따라 운전되고 있다는 확신을 가질 수 있습니다.
다음 과학용 계측기기 서비스 플랜은 질량 분석, 크로마토그래피, 미량 원소, 분자 분광학, 샘플 준비 및 개별 산업용 아날라이저 계측기기에 제공됩니다.
사양 | 프리미어 서비스 플랜* | 필수 서비스 플랜 & 연장 보증 | 기술 직접 서비스 플랜 | 서비스 플랜 미가입 비교 |
---|---|---|---|---|
현장 교정 서비스 | ||||
현장 우선 대응시간 목표 † | 영업일 2일 | 영업일 3일 | 영업일 5일 | 우선 대응 미제공 |
현장 교정 정비 (공장 인증 부품, 인건비 및 출장 포함) | ✓ | ✓ | 10% 할인 | 전액 청구 |
전액 청구 | ✓ | ✓ | 10% 할인 | 전액 청구 |
써모피셔사이언티픽에서 구입하고 계측기기 작동에 필요한 오작동 컴퓨터 교체 | ✓ | ✓ | 10% 할인 | 전액 청구 |
OQ가 서비스 플랜에 추가된 경우 교정 유지 보수에 포함된 당사에서만 제공하는 재인증(RQ) | 무료 | 무료 | 10% 할인 | 전액 청구 |
예방정비 | ||||
사전 예약된 현장 예방정비 (PM) 및 PM 부품 키트(1개/시스템/1년) | ✓ | ✓ | ✓ | 전액 청구 |
요청 시 예방정비 및 수리 방문 중 소프트웨어 및 펌웨어 업데이트 ‡ | ✓ | ✓ | ✓ | 전액 청구 |
디지털 원격 지원, 진단 및 교정 서비스 | ||||
우선순위 원격 진단 및 수리 | ✓ (최우선순위) | ✓ | ✓ | 미제공 |
보안된 원격 데스크톱 제어 및 증강 현실(AR) 도구를 통한 원격 지원 엔지니어 무제한 액세스 | ✓ | ✓ | ✓ | 미제공 |
부가가치 서비스 | ||||
즉각적인 전화 응대를 통한 우선 순위 기술 지원 § | ✓ (최우선순위) | ✓ | ✓ | 미제공 |
반기별 서비스 이력 및 현장 관리 검토 | ✓ | 해당 없음 | ||
교육 과정 10% 할인(과정이 제공되는 경우 요청 시) | ✓ | ✓ | ✓ | 해당 없음 |
시정 유지보수와 관련 없는 기타 부품, 액세서리 및 소모품에 대한 10% 할인(요청 시) | ✓ | ✓ | 미제공 | |
구매 가능한 선택사양 서비스 | ||||
운전적격인증평가 (OQ) | ✓ (RQ 포함) | ✓ (RQ 포함) | ✓ (RQ 포함) | 전액 청구 |
추가 예방정비 (PM) | ✓ (할인) | ✓ (할인) | ✓ (할인) | 전액 청구 |
* 일부 지역에서는 프리미어 서비스 플랜이 제공되지 않을 수 있습니다. 제공 여부 및 자세한 사항은 유니티 랩 서비스 영업 담당자에게 문의하십시오.
규제된 환경에서 제조사가 의도한 용도에 따라 시스템이 설치되고 작동한다는 문서화된 검증을 준수하는 데는 상당한 시간과 자원이 소요됩니다. 공장에서 교육을 받고, 고도로 숙련된 현장 서비스 엔지니어가 이러한 작업을 관리하게 하여야 합니다. 당사의 포괄적인 규정 준수 서비스는 시스템 기능을 문서화하고, 중요한 분석 계측기기의 글로벌 표준 충족을 보장하고, 규정 미준수의 위험을 완화함으로써 실험실의 기능을 향상시킬 수 있습니다. 당사는 GxP(GLP/GMP 등), 21 CFR Part 11 및 ISO 17205를 포함한 모든 주요 규제 지침을 지원합니다.
또한 유니티 랩 서비스는 업계 유일의 재인증 보증을 제공하는 OEM (Original Equipment Manufacturer) 서비스 제공업체입니다. 해당 서비스 플랜 또는 보증 기간 동안 주요 구성 요소에 장애가 발생하는 경우 당사에서는 계측기기가 규정 준수를 유지하는지 확인하기 위해 무료로 계측기의 자격인증을 재시행합니다.**
** 당사의 무료 재 자격인증 보증은 해당되는 유니티 랩 서비스 계측기기 서비스 플랜 또는 보증에 따른 기기에만 적용되며 추가 비용 없이 적용되는 교정 정비 수리에 대한 재 자격 인증을 포함합니다.
당사의 서비스는 규정 준수를 위한 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 특정 요구 사항에 맞게 프로그램을 맞춤화할 수 있으므로 적절한 심사 품질 데이터를 해당 규제 기관과 공유할 수 있습니다. 다음은 분석 계측기기에 특히 유용한 서비스 목록입니다.
당사는 IS50 FT IR 기기와 RaptIR 현미경이 제조사의 권장 사항과 실험실의 요구사항에 따라 설치되었음을 확인하고 문서화합니다. 당사가 작성하는 기록은 추적 가능하며 귀사의 규정 준수를 입증할 준비가 되어 있습니다.
OQ 서비스는 IS50 FT IR 기기와 RaptIR 현미경이 설치되면 제조업체 사양에 따라 의도한 대로 작동하는지 확인하고 문서화합니다. 당사의 기술 모범 사례는 계측기기가 모든 적격 인증 테스트를 최초 시험 시 통과하여 자원을 절약하고 가동시간을 최대화하도록 돕습니다.
교정 정비 또는 계측기기에 대한 주요 변경사항 후, 또는 SOP 요구 사항에 따라 최초 IQ 또는 OQ가 완료된 후 1년 뒤에 수행되는 운전 테스트입니다.
이 일련의 표준 절차는 귀사의 계측기기가 설치된 시점과 거의 동일한 수준에서 작동하도록 하여 최상의 심사 결과를 달성하는 데 도움을 줍니다. 일반적인 PM에는 검사, 청소, 마모된 부품 교체 및 튜닝이 포함됩니다.
당사의 서비스는 규정 준수를 위한 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 특정 요구 사항에 맞게 프로그램을 맞춤화 할 수 있으므로 적절한 심사 품질 데이터를 해당 규제 기관과 공유할 수 있습니다. 다음은 분석 계측기기에 특히 유용한 서비스 목록입니다.
응용분야 | 요구사항 | 권장 서비스 |
---|---|---|
새 계측기기에 대한 초기 적격 인증 또는 서비스/상태 변경 | 계측기기를 사용하기 전에 계측기기 적격 인증을 받고 싶습니다 | IQ/OQ |
예정된 간격으로 운전 적격성 인증 | 연간 또는 정기 적격 인증이 필요합니다. | PM/OQ |
교정 정비 또는 기기에 대한 주요 변경사항 후 재 적격성 평가 | 수리 또는 구성 변경 후에도 OEM 사양 내에서 계속 작동하는지 확인하기 위해 계측기기 적격인증이 필요합니다. | RQ |
Nicolet RaptIR FTIR 현미경 구매 시 서비스를 번들로 포함하면 시간을 절약하고 숙련도를 높이며 결과를 가속화할 수 있습니다. 시간에 쫓기는 바쁜 QA/QC 및 연구 실험실에서는 예외 없이 정확성과 속도가 요구됩니다. 따라서 Unity Lab Services 설치/교육 서비스 추가는 실험실 역량 강화와 신속한 결과 산출에 필수적입니다.
표준 | 프리미엄 | 검증 |
---|---|---|
설치/오리엔테이션 | 설치/교육 | 선택 사항 |
| 모든 표준 옵션과 함께 다음이 포함됩니다.
| 규제 환경에 필요한 검증 옵션은 표준 및 프리미엄 서비스 모두에서 사용할 수 있으며 모든 인증서 및 설명서와 함께 필요한 전문 자격 서비스가 포함됩니다. |
장비를 구입할 때 설치/교육 서비스를 예약하십시오. 구매 주문서에 한 줄만 추가하시면 됩니다. 장치 배송 전까지 별도로 추가하실 수도 있습니다.