Search Thermo Fisher Scientific
When the exact chemical composition of scrap—including the existence of contaminants or hazardous elements—is uncertain, it puts quality, safety, and regulatory compliance at risk. To help ensure fast, accurate alloy analysis in your scrap metal operations, rely on proven Thermo Scientific Niton Handheld X-ray fluorescence (HHXRF) analyzers.
Lightweight yet rugged Niton HHXRF analyzers perform non-destructive analysis of metals and alloys in seconds, with little to no sample preparation. For nearly 30 years, recycling yards have used these analyzers with confidence to verify elements in virtually all types of metal alloys, from trace levels to commercially pure metals, even between alloy grades that are nearly identical in composition.
오염 물질 또는 위험 요소의 존재를 포함하여 스크랩의 정확한 화학적 구성이 불확실하면 품질, 안전 및 규정 준수가 위험에 처하게 됩니다. 제품 무결성을 보장하기 위해 고철 작업에서는 정확하고 신뢰할 수 있는 재료 식별을 위해 Thermo Scientific Niton 휴대용 XRF(X선 형광) 분석기를 사용합니다.
Niton XRF 분석기는 미량 수준에서 순수한 금속에 이르기까지 거의 모든 유형의 금속 합금에 대해 측정할 수 있으며, 조성이 거의 동일한 합금 등급을 서로 구분할 수 있습니다.
스크랩 작업 시 정확한 분류 및 등급을 제공합니다.
Speed and accuracy are top priorities when sorting recycling materials, especially valuable light metals like aluminum.
The Niton XL5 Plus Analyzer has a new mode that allows users to confidently grade aluminum alloys in under 2 seconds. Users can also grade magnesium alloys down to .5% in that time, or they can analyze longer for even lower detection levels. The new mode Light Metal Quick Sort, goes beyond ultra-fast aluminum and magnesium analysis; it also allows users to rapidly identify high-value alloy families such as stainless steel, nickel, cobalt, copper, and titanium.
고철 스크랩을 빠르고 정확하게 분류하여 수익성을 높입니다. 무료 eBook을 다운로드하여 다음에 대해 알아보십시오.