Search Thermo Fisher Scientific
분석 사양 | |||||||
기술 | LIBS | XRF | XRF | XRF | XRF | XRF | XRF |
분석 소스 | 1064nm 레이저, 전하 결합 소자(CCD) | 5W X선관, 실리콘 드리프트 검출기(SDD) | 2W X선관, 실리콘 드리프트 검출기(SDD) | 2W X선관, 실리콘 드리프트 검출기(SDD) | 2W X선관, Si-PIN 검출기 | 2W X선관, Si-PIN 검출기 | Cd-109 동위원소, CdTe 및 Si-PIN 검출기 |
원소 범위1 | C, Al, Si, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Nb, Mo, W | Mg-U (초경량 원소 검출) | Mg-U | Mg-U | Ti-Bi | Ti-Pb | Pb |
초점 크기 | 50 µm 표준 | 8 mm 표준 | 8 mm 표준 | 8 mm 표준 | 8 mm 표준 | 8 mm 표준 | 해당없음 |
장비 규격 | |||||||
중량2 | 6.4 lbs. | 2.8 lbs. | 3.4 lbs. | 3.4 lbs. | 3.4 lbs. | 17 lbs. | 3.0 lbs. |
크기 | 12.0 x 13.0 x 4.0 in. | 9.5 x 8.2 x 2.7 in. | 9.6 x 9.0 x 3.8 in. | 10.0 x 10.8 x 4.0 in. | 10.0 x 10.8 x 4.0 in. | 15.6 x 8.1 x 10.4 in. | 9.8 x 10.5 x 3.8 in. |
메모리 판독 용량3 | < 130,000 | < 130,000 | < 10,000 | < 10,000 | < 10,000 | < 10,000 | < 10,000 |
특징 | |||||||
디스플레이 화면 | 경사 | 경사 | 경사 | 고정각 | 고정각 | 고정각 | 고정형 |
터치스크린/ 방향 키 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
미시 카메라 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | |
거시 카메라 | ✓ | ✓ | |||||
Bluetooth4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
GPS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
WiFi | ✓ | ✓ | |||||
핫 스왑(hot swap) 배터리 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
방수 + 방진 | ✓ | ✓ | ✓ | 출시 예정! | |||
검출기 보호 | 해당없음 | 출시 예정! | ✓ |
이 표는 개략적이며 Niton XRF 및 LIBS 제품군의 베스트셀러에 대해 상세히 설명합니다. 기기 규격과 응용 분야는 모델형별로 다릅니다. 추가 보정이나 구성이 사용가능합니다. 더 자세히 알아보려면 영업 담당자에게 문의하십시오.
1. 원소 범위는 선택한 보정 모드에 따름. 2. 표시된 중량은 배터리 중량을 포함합니다. 3. 스펙트럼을 포함합니다. 거시/미시 영상이 포함된 경우에 더 적은 판독값을 저장할 수 있습니다. 4. PC,프린터, 바코드, 판독기 및 외부 GPS에 연결할 수 있습니다.
금속/합금 | |||||||
탄소강, 저합금강 | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | |||
스테인리스강 L 등급 | ★★★ | ||||||
스크랩 금속 재활용 | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
합금성분 분석(Positive Material Identification, PMI) | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
제조 QA / QC | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
코팅 | |||||||
금속 코팅 | ★★★ | ★★ | ★ | ||||
귀금속 | |||||||
보석 및 귀금속 분석 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | |||
자동차용 촉매 |
| ★★★ |
|
| |||
채광 | |||||||
미개발지 탐사 | ★★★ | ★★ | ★ | ||||
오일 및 가스 탐사 | ★★★ | ★★ |
| ||||
등급 관리 | ★★★ | ★★ | ★ |
| |||
희토류 원소 | 출시 예정! | ★★★ | |||||
환경 위험 요소 | |||||||
토양 | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | |||
산업용 납도료 | ★★ | ★★ | ★ | ||||
주거용 납도료 | ★★★ | ||||||
먼지, 공기 필터 |
| ★★ |
| ★ | |||
소비재 | |||||||
장난감, 의류, 보석, 가구 | ★★★ | ★★ | ★ | ||||
RoHS / 할로겐-프리 WEEE | ★★★ | ★★ | ★ | ||||
예술품 및 고고학 표본 연대 측정법 | |||||||
금속 공예품, 안료, 세라믹 등 | ★★★ | ★★ | ★ |
|
★ = 양호, ★★ = 우수, ★★★ = 최우수, 등급 시스템으로 분석 성능, 기기의 형태 인자, 사양 및 응용 분야 요구를 평가합니다.
이 표는 개략적이며 Niton XRF 및 LIBS 제품군의 베스트셀러에 대해 상세히 설명합니다. 기기 규격과 응용 분야는 모델형별로 다릅니다. 추가 보정이나 구성이 사용가능합니다. 더 자세히 알아보려면 영업 담당자에게 문의하십시오.
분석 사양 | |||||||
기술 | LIBS | XRF | XRF | XRF | XRF | XRF | XRF |
분석 소스 | 1064nm 레이저, 전하 결합 소자(CCD) | 5W X선관, 실리콘 드리프트 검출기(SDD) | 2W X선관, 실리콘 드리프트 검출기(SDD) | 2W X선관, 실리콘 드리프트 검출기(SDD) | 2W X선관, Si-PIN 검출기 | 2W X선관, Si-PIN 검출기 | Cd-109 동위원소, CdTe 및 Si-PIN 검출기 |
원소 범위1 | C, Al, Si, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Nb, Mo, W | Mg-U (초경량 원소 검출) | Mg-U | Mg-U | Ti-Bi | Ti-Pb | Pb |
초점 크기 | 50 µm 표준 | 8 mm 표준 | 8 mm 표준 | 8 mm 표준 | 8 mm 표준 | 8 mm 표준 | 해당없음 |
장비 규격 | |||||||
중량2 | 6.4 lbs. | 2.8 lbs. | 3.4 lbs. | 3.4 lbs. | 3.4 lbs. | 17 lbs. | 3.0 lbs. |
크기 | 12.0 x 13.0 x 4.0 in. | 9.5 x 8.2 x 2.7 in. | 9.6 x 9.0 x 3.8 in. | 10.0 x 10.8 x 4.0 in. | 10.0 x 10.8 x 4.0 in. | 15.6 x 8.1 x 10.4 in. | 9.8 x 10.5 x 3.8 in. |
메모리 판독 용량3 | < 130,000 | < 130,000 | < 10,000 | < 10,000 | < 10,000 | < 10,000 | < 10,000 |
특징 | |||||||
디스플레이 화면 | 경사 | 경사 | 경사 | 고정각 | 고정각 | 고정각 | 고정형 |
터치스크린/ 방향 키 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
미시 카메라 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | |
거시 카메라 | ✓ | ✓ | |||||
Bluetooth4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
GPS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
WiFi | ✓ | ✓ | |||||
핫 스왑(hot swap) 배터리 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
방수 + 방진 | ✓ | ✓ | ✓ | 출시 예정! | |||
검출기 보호 | 해당없음 | 출시 예정! | ✓ |
이 표는 개략적이며 Niton XRF 및 LIBS 제품군의 베스트셀러에 대해 상세히 설명합니다. 기기 규격과 응용 분야는 모델형별로 다릅니다. 추가 보정이나 구성이 사용가능합니다. 더 자세히 알아보려면 영업 담당자에게 문의하십시오.
1. 원소 범위는 선택한 보정 모드에 따름. 2. 표시된 중량은 배터리 중량을 포함합니다. 3. 스펙트럼을 포함합니다. 거시/미시 영상이 포함된 경우에 더 적은 판독값을 저장할 수 있습니다. 4. PC,프린터, 바코드, 판독기 및 외부 GPS에 연결할 수 있습니다.
금속/합금 | |||||||
탄소강, 저합금강 | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | |||
스테인리스강 L 등급 | ★★★ | ||||||
스크랩 금속 재활용 | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
합금성분 분석(Positive Material Identification, PMI) | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
제조 QA / QC | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
코팅 | |||||||
금속 코팅 | ★★★ | ★★ | ★ | ||||
귀금속 | |||||||
보석 및 귀금속 분석 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | |||
자동차용 촉매 |
| ★★★ |
|
| |||
채광 | |||||||
미개발지 탐사 | ★★★ | ★★ | ★ | ||||
오일 및 가스 탐사 | ★★★ | ★★ |
| ||||
등급 관리 | ★★★ | ★★ | ★ |
| |||
희토류 원소 | 출시 예정! | ★★★ | |||||
환경 위험 요소 | |||||||
토양 | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | |||
산업용 납도료 | ★★ | ★★ | ★ | ||||
주거용 납도료 | ★★★ | ||||||
먼지, 공기 필터 |
| ★★ |
| ★ | |||
소비재 | |||||||
장난감, 의류, 보석, 가구 | ★★★ | ★★ | ★ | ||||
RoHS / 할로겐-프리 WEEE | ★★★ | ★★ | ★ | ||||
예술품 및 고고학 표본 연대 측정법 | |||||||
금속 공예품, 안료, 세라믹 등 | ★★★ | ★★ | ★ |
|
★ = 양호, ★★ = 우수, ★★★ = 최우수, 등급 시스템으로 분석 성능, 기기의 형태 인자, 사양 및 응용 분야 요구를 평가합니다.
이 표는 개략적이며 Niton XRF 및 LIBS 제품군의 베스트셀러에 대해 상세히 설명합니다. 기기 규격과 응용 분야는 모델형별로 다릅니다. 추가 보정이나 구성이 사용가능합니다. 더 자세히 알아보려면 영업 담당자에게 문의하십시오.
XRF 기술이 작동하는 원리에 관심이 있으십니까? eBook을 다운로드하여 X선 형광법의 배경 과학과 비즈니스를 위해 어떻게 이를 어떻게 수행할 수 있는지 알아보십시오. 당사 전문가 팀에서 개발한 휴대용 XRF에서 얻을 수 있는 기본 혜택, 산업용 혜택 등을 알 수 있습니다.
Metals|Mining
Metals|Mining
Metals|Mining
Metals|Mining