Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Niton Apollo 휴대용 LIBS 분석기에 대해 알아보십시오. Niton Apollo는 laser induced breakdown spectroscopy를 사용하여 금속 및 합금의 탄소를 전문적으로 분석합니다. 업계 최고의 Niton 제품군의 일부인 Apollo는 탁월한 속도, 성능, 휴대성을 제공합니다. 가능성을 최대한 활용하고 실험실 분석 성능을 현장으로 불러오십시오. Niton Apollo에 대해 자세히 알아보려면 데모를 요청하고 당사 직원에게 문의하십시오.
Niton Apollo는 효과적인 레이저와 고순도 아르곤 퍼지 기능으로 실험실 품질의 결과를 생성합니다. 우수한 분석력과 낮은 검출 한계를 제공하도록 특별히 제작되어 사용자는 약 10초 내에 합금 식별과 고급 평균값을 볼 수 있습니다. 그리고 탄소 당량과 가짜 원소(pseudo element)를 측정할 수 있어서 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있습니다. 바쁜 작업 환경을 위해 데이터가 실시간으로 표시되므로 빠르고 효과적으로 결정을 내릴 수 있습니다.
모바일 OES 카트(cart)에서 벗어나서 진정한 휴대성을 경험하십시오. 무게가 6.4 lbs. (2.9 kg)인 Niton Apollo는 기존 OES 장비 크기의 10분의 1인 휴대용 분석기입니다. 더 이상 부피가 큰 호스 또는 무거운 아르곤(argon) 탱크에 얽매일 필요가 없습니다. 파이프라인을 원활하게 오르고 깊은 도랑으로 매끄럽게 들어갈 때 완전히 새로운 동작 범위를 경험하십시오. 테이퍼식 노우즈(tapered nose)로 측정하기 어려운 구역을 측정할 수 있으므로 더 큰 커버리지(coverage) 범위를 제공합니다.
Niton Apollo를 통해 가동 중단 시간을 단축하여 생산성을 증대합니다. 빠른 분석 시간 덕분에 샘플 처리량과 생산성이 향상됩니다. 두 개의 핫 스왑 Milwaukee 배터리가 장착되어 있어, 작업자는 방전된 배터리를 빠르게 교체할 수 있습니다. 경사식(tilting), 컬러 터치스크린과 방향 키(directional key) 옵션이 있어 사용자가 쉽게 메뉴를 검색하고 샘플을 판독할 수 있습니다. Niton Apollo의 미시/거시 카메라를 통해 기록 보관 기능이 더욱 향상됩니다. 미시 카메라는 정확한 측정값을 정밀하게 찾아내고, 거시 카메라는 전체 샘플 이미지를 수집합니다.
강력한 레이저를 작동하는 것은 중대한 일입니다. 이런 이유로 당사의 전문가들은 레이저 실화(misfire) 위험을 줄여줄 수 있는 강력한 안전 인터로크(interlock) 3가지를 개발했습니다. 제 3자에 의해 시험, 검사, 검증된 인터로크는 작업자를 안전하게 지키는 데 도움을 드립니다. 챔버 압력, 스펙트럼 유형, 명암 조건을 측정하도록 고안되어 사용자는 안심하고 Niton Apollo를 안전하게 사용할 수 있습니다.
Niton Apollo를 통해 더욱 스마트하게 작업할 수 있습니다. 스마트하고 간소화된 소프트웨어 솔루션은 거의 모든 사용자가 쉽게 이해할 수 있는 애플리케이션 인터페이스를 갖추고 있습니다. 데이터 필드 및 사용자 프로필을 맞춤 설정할 수 있는 옵션을 제공하므로 워크플로우 솔루션을 생성하여 비즈니스 요구를 충족할 수 있습니다. 무엇보다도 WiFi 지원 가능한 LIBS 분석기를 사용하여 원격으로 샘플 판독값을 전송하고 볼 수 있습니다.
파이프라인과 플랜트 자산의 구조적 무결성은 안전을 위한 핵심 요소입니다. 용접성, 내열성, 내식성 등의 특성은 강철의 탄소 함량에 의해 결정됩니다. 강력한 Niton Apollo 분석기를 통해 작업자는 합금성분분석(PMI)을 수행하여 유체 가속 부식 또는 황화 부식이 우려되는 배관 재료를 분석할 수 있습니다.
품질 보증/품질 관리(QA/QC)를 위한 재료 검증은 제품 안전에 매우 중요합니다. 신뢰성 있는 Niton Apollo 휴대용 LIBS 분석기로 부정확하거나 규격을 벗어난 금속 합금이 제조 공정에 들어가지 않도록 보증합니다.
금속 재활용 기업에게는 스크랩 금속을 빠르고 정확하게 분류하는 것이 워크플로우 효율성과 수익성을 향상시키는데 필수적입니다. 견고한 Niton Apollo 휴대용 LIBS 분석기는 사용자의 바쁜 속도에 맞춤으로써 사용자의 생산성을 유지시켜 줍니다. 주문형 인증서와 WiFi 지원 데이터 전송 등의 기능을 사용하여 실수하지 않고 잘 해낼 수 있습니다.
파이프라인과 플랜트 자산의 구조적 무결성은 안전을 위한 핵심 요소입니다. 용접성, 내열성, 내식성 등의 특성은 강철의 탄소 함량에 의해 결정됩니다. 강력한 Niton Apollo 분석기를 통해 작업자는 합금성분분석(PMI)을 수행하여 유체 가속 부식 또는 황화 부식이 우려되는 배관 재료를 분석할 수 있습니다.
품질 보증/품질 관리(QA/QC)를 위한 재료 검증은 제품 안전에 매우 중요합니다. 신뢰성 있는 Niton Apollo 휴대용 LIBS 분석기로 부정확하거나 규격을 벗어난 금속 합금이 제조 공정에 들어가지 않도록 보증합니다.
금속 재활용 기업에게는 스크랩 금속을 빠르고 정확하게 분류하는 것이 워크플로우 효율성과 수익성을 향상시키는데 필수적입니다. 견고한 Niton Apollo 휴대용 LIBS 분석기는 사용자의 바쁜 속도에 맞춤으로써 사용자의 생산성을 유지시켜 줍니다. 주문형 인증서와 WiFi 지원 데이터 전송 등의 기능을 사용하여 실수하지 않고 잘 해낼 수 있습니다.
Niton Apollo 휴대용 LIBS 분석기에 대한 더 자세한 내용은 자주 묻는 질문(FAQ) 목록을 찾아보십시오.
*선택 지역에서 사용 가능합니다. 더 자세히 알아보려면 영업 담당자에게 문의하십시오.
Metals|Mining
Metals|Mining
Metals|Mining
Metals|Mining