Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Niton Apollo 휴대용 LIBS 분석기는 재료 검증을 위해 빠르고, 정확하며 이동식으로 원소 분석(탄소 검출 포함)을 수행합니다. Niton Apollo에 대한 더 자세한 내용은 자주 묻는 질문(FAQ) 목록을 찾아보십시오.
A: LIBS는 Laser Induced Breakdown Spectroscopy의 약어로, 정량적 원소 분석에 사용되는 화학 분석 기법입니다. LIBS 기법은 고집속 레이저를 사용하여 시료 표면을 애블레이션하여 플라즈마를 형성합니다. 플라즈마는 시료를 원자화하고 여기시켜 빛을 방출하며, 방출된 빛은 광섬유를 통해 전송되어 슬릿을 통해 분광계로 들어갑니다. 그런 다음 빛은 회절 격자와 상호작용하고 빛이 성분 파장으로 분열합니다. 검출기는 샘플에서 분석할 수 있고 각 원소의 농도를 측정할 수 있는 스펙트럼을 생성합니다.
A: Niton Apollo는 3b 등급 레이저로 작동하며 10초 이내에 결과를 제공합니다.
A: Niton Apollo가 3b 등급 레이저를 방출하기 때문에 잘못 사용할 경우에 눈이나 피부에 노출되어 상해를 입을 수 있습니다. 상해 위험을 크게 줄이기 위해 여러 안전 공학 통제 방법을 개발했습니다. 하지만, 충분히 주의하기 위해 레이저 보안경을 권장합니다. Niton Apollo와 함께 사용하기에 적당한 보안경은 1064nm에서 광학 밀도가 5등급 이상이어야 합니다(OD 5 @ 1064nm). 이러한 규격은 보안경에 직접 인쇄되어 있어야 합니다.
A: 레이저가 들어 있는 모든 장치를 작동할 때에는 조심해야 합니다. Niton Apollo는 사용자 안전을 위해 노력하고 있으며 작업자 및 작업과 관련이 없는 사람이 레이저 방사선에 실수로 노출되지 않도록 강력한 안전 인터로크 3가지를 사용합니다.
압력-시료 챔버의 아르곤 압력을 측정하여 분석기가 시료를 완전히 밀봉했는지 여부를 판단합니다. 레이저를 발사할 수 있으려면 압력 수준이 적절해야 합니다. 분석 중에 시료를 제거하면 압력이 소실되어 레이저로 차단 신호가 보내집니다.
카메라-시료 챔버에서 명암을 모니터링하여 작동합니다. 챔버가 어두우면 시료가 있다는 의미로 레이저를 발사할 수 있습니다. 분석기가 빛을 감지하면 소프트웨어에서 레이저로 차단을 알립니다.
센서-시료가 없이 레이저가 발사될 예상 밖의 경우에 소프트웨어에서 스펙트럼 데이터가 없음을 감지하여 레이저 펄스가 1회 발생한 이후에 순식간에 레이저를 차단합니다.
A: Niton Apollo로 작업하는 모든 사용자는 관련된 Niton Apollo 안전 교육을 받아야 합니다. 교육은 약 20-30분 정도 걸리며 레이저 안전, 안전한 사용 원칙, 배터리 안전 및 아르곤 카트리지의 안전한 취급을 다룹니다.
또한, 분석기를 수령하면 무료 설치 교육이 제공됩니다. 사용자는 설정,기기 작동 및 보고에 대해 자세히 알아볼 수 있을 것으로 예상됩니다.
A: 분석 성능을 최대한 얻으려면 Niton Apollo에서 시료 전처리를 해야 합니다. Niton Apollo는 시료 표면을 판독하여 결과를 생성합니다. 도금, 윤활제, 도료, 녹, 먼지 또는 지문 등의 기타 물질을 제거하여 정확한 결과를 확보해야 합니다. 시료 전처리를 수행하여 표면 불순물을 없애면 재료의 정밀한 화학 조성을 얻을 수 있습니다.
A: 다음 모드로 Niton Apollo를 사용할 수 있습니다.
저합금 / 탄소강- 저합금과 탄소강에서 탄소 및 탄소 당량을 측정합니다.
스테인리스강- L 등급 및 H 등급 스테인리스강에 포함된 탄소를 측정합니다.
A: 오일 및 가스- 배관, 압력 , 밸브, 펌프 및 완료된 용접의 용기합금성분분석(PMI) 또는 미지의 물질의 등급을 판정하여 추적성 회복. HF 알킬화 공정성분에서 황화 부식이나 잔류 원소에 대해 강철에서 실리콘을 측정합니다.
금속 가공- 입고 자재와 출구 완제품의 품질 관리와 품질 보증. 강철 조성에서 특정 원소의 기여분을 측정하고 경화능의 등가 수준을 나타내어 탄소 당량을 계산.
스크랩 금속 재활용- 스크랩 금속을 빠르고 정확하게 분류, 이는 워크플로우 효율성과 수익성을 향상시키는데 필수적입니다.
A: 예, Niton Apollo는 모든 철-기반 합금 및 탄소강에서 탄소를 정량할 수 있습니다.
Niton Apollo는 다음 원소를 검출합니다. 탄소(C), 알루미늄(Al), 실리콘(Si), 티타늄(Ti), 바나듐(V), 크롬(Cr), 망간(Mn), 철(Fe), 코발트(Co), 니켈(Ni), 구리(Cu), 나이오븀(Nb), 몰리(Mo) 및 텅스텐(W).
A: Niton Apollo에는 Milwaukee™ M18™ Redlithium™ High Demand™ CP2.0 배터리 팩으로 작동하는 핫스왑 배터리가 포함되어 있습니다. 분석기에는 배터리 한 팩으로 4시간 지속되는 Milwaukee 배터리가 2개 장착되어 있어서 총 사용 시간이 8시간 입니다.
A: 휴대용 LIBS와 XRF는 최고의 상보적인 기술입니다. 같이 사용하면 사용자는 더 넓은 범위의 원소를 측정할 수 있을 것으로 예상됩니다. 예를 들어, LIBS는 탄소(C)와 같은 가벼운 원소를 검출하고 휴대용 XRF는 검출이 불가능합니다. 휴대용 XRF는 비파괴적인 것으로 간주되지만, LIBS는 최소 파괴적입니다. LIBS는 기기 세척, 시료 전처리 및 일일 설정 등의 사용자 유지 관리가 더 많이 필요한 반면에, XRF는 유지가 거의 필요하지 않으며 “전자동 방식”으로 가장 잘 요약됩니다.
A: 휴대용 LIBS와 이동식 OES 모두 정량 분석을 수행하기는 하지만 고려해야 할 여러 가지 핵심적인 차이점이 있습니다.
작동- 이동식OES는 전극과 시료 사이에서 생성된 스파크 형태의 전기 에너지를 적용합니다. 플라즈마의 원자를 여기하여 각 원소 특유의 방출 스펙트럼을 생성함으로써 분석을 수행합니다. 반면 LIBS는 시료를 애블레이션하는 데 고에너지 펄스 레이저를 사용합니다. 시료가 플라즈마 플룸(plume)을 형성하며, 여기에서 다양한 원자와 이온 방출선을 관찰하고 분석할 수 있습니다.
휴대성- 휴대용 LIBS는 이동식 OES를 배치하기 어려운 곳에서 다양한 작업을 하기 위해 사용자와 함께 쉽고 안전하게 이동합니다. Niton Apollo는 접근하기 어려운 장소에 접근하기 위한 피스톨 그립 설계와 테이퍼식 노우즈(tapered nose)를 갖추고 있습니다. 배터리를 포함한 Niton Apollo 무게는 6.4 lbs.(2.9 kg) 입니다. 반면에 이동식 OES는 무게가 40 lbs. (18.15 kg) 이상 나갈 수 있으며 호스가 포함된 카트에 장착되어 있어서 전체 동작 범위가 매우 제한적입니다. 이동식 OES에 함께 제공되어야 하는 아르곤 탱크를 고려할 때 사용자는 추가로 최대 50 lbs.(22.67 kg)를 추가할 수 있을 것으로 예상됩니다. 전체 이동식 OES 솔루션은 아라곤 탱크의 크기에 따라 무게가 90 lbs. (40.82 kg) 이상 나갈 수 있습니다. 휴대성에 더욱 도움이 되도록 Niton Apollo의 아르곤 출력을 크게 축소하였습니다. Niton Apollo에는 무게가 14 oz.(396.89 gr) 미만인 아르곤 카트리지 1개를 수용하는 내부 조절기가 포함되어 있습니다.
분석 시간- Niton Apollo의 분석 시간은 약 10초가 걸리는데 비하여 이동식 OES는 약 15초가 걸립니다.
기기 설정- Niton Apollo는 공장에서 사전 보정하여 인도됩니다. 장치를 유지 관리하려면 사용자는 분석기를 정규화하는데 도움이 되도록 매일 설정 절차를 수행해야 합니다. 일일 설정에는 10분 미만이 소요되며 다음이 포함됩니다. 1) 파장(wave) 확인- 제공된 확인 시료에 대해 통과 판독값을 한 번 받아야 하며, 2) 감도 확인- 각 모드의 모든 확인 시료에 대해 “통과” 판독값을 얻어야 합니다. 이동식 OES의 일일 설정은 20-30분 이상 걸릴 수 있으며 몇 가지 복잡한 단계로 구성됩니다.
A: Niton Apollo는 아르곤 카트리지를 사용하여 분석기의 신호(감도)를 높이는 아르곤 퍼지를 생성합니다. 아르곤 퍼지는 최저 검출 한계(lowest limits of detection, LOD)를 얻을 수 있게 하는 역할을 합니다. Thermo Scientific Analytical Argon 카트리지는 5개가 들어 있는 상자와 25개가 들어 있는 상자로 판매되며 카트리지 1개로 약 200회 측정할 수 있습니다.
A: Niton Apollo로 약 10초 내에 결과가 나옵니다.
A: 사용자는 Niton Apollo의 판독값의 평균을 낼 수 있습니다. 작업자는 어디에서든 2-99개의 판독값을 가져와 판독값의 평균을 내어 새 평균 판독값을 생성할 수 있습니다.
A: 예, 사용자는 원격으로 판독값을 네트워크 공유로 내보낼 수 있습니다. 연결이 설정되면 사용자는 수동이나 자동으로 CSV 파일을 네트워크 공유로 내보낼 수 있으며 NitonConnect를 사용하여 데이터 추출과 관련된 단계를 건너뛸 수 있습니다.
A: Niton Apollo가 분석적으로 가장 정확한 결과를 생성할 수 있으려면 정기적인 유지 관리가 필수적입니다. 유지 관리에는 일일 설정 절차, 기기 세척 및 연간 보정 인증이 포함됩니다.
일일 설정 절차- 분석기를 정규화하는 역할을 하며 파장(wave) 확인 및 감도 확인이 포함됩니다. 8시간 교대마다 한 번 완료하는 것이 좋습니다.
기기 세척- 광학 창에서 금속 입자를 제거하여 신호 처리량이 저하될 가능성을 없앱니다. 1,000회 판독마다 기기 세척을 수행하는 것이 좋습니다. 기기 세척에 관하여 더 자세히 알아보기.
연간 보정 인증- 분석기를 공장으로 돌려보내 인증 기술자의 검사를 받습니다. 당사의 팀에서 분석기의 분석 성능을 검증하고, 필요한 경우에 적절할 성능을 얻을 수 있도록 재보정합니다. 또한 보정이 제대로 작동하는 상태라는 인증서(1년 동안 유효)를 받습니다.
A: 현재, Niton Apollo는 영어만 지원합니다. 향후에 추가적인 언어가 지원될 예정입니다. Niton Apollo에 지속적으로 업데이트를 할 것이므로 자주 확인하시기 바랍니다.
A: Niton Apollo는 IP54 인증을 받았으며, 이는 습기와 먼지를 막기 위해 밀폐되어 있다는 의미입니다. 방수 및 방진 설계를 함으로써 거의 모든 곳에서 중단 없는 작동하고 걱정 없이 사용할 수 있습니다.
A: Niton Apollo 분석기 외에 기기를 구매할 때 여러 가지 재료가 함께 제공되는 데, 다음 구성이 포함됩니다.
Metals|Mining
Metals|Mining
Metals|Mining
Metals|Mining