XRF Glossary
XRF 및 LIBS 기술에 대한 A to Z 가이드
XRF 및 LIBS와 관련된 용어에 관하여 질문이 있으십니까? 당사 전문가들이 x-ray fluorescence (XRF) 및 laser induced breakdown spectroscopy (LIBS)에 관한 모든 질문에 답변하는 데 도움이 되는 신속하고 즉각적인 참고 자료를 제공하기 위해 머리를 맞대고 논의하였습니다. 금속, 채광, 소비재 및 환경 안전을 포함하여 이러한 분석법을 지원하는 과학과 산업에 관하여 자세히 알아보려면 용어 목록을 찾아보십시오. 자세한 정보가 필요하십니까? 당사 직원에게 문의하여 데모를 요청하십시오.
데모 요청하기
A | B | C | D | E | F | G | H | I |  L | M |O | P | R | S | T | V | X 
A
Alloy(합금)
금속 매트릭스에 두 가지 이상의 원소로 구성된 부분 또는 완전 고용체(예: 강철(Fe + C), 황동(Cu + Zn), 청동(Cu + Sn)).
Alloy Grade(합금 등급)
특정 조성으로 이루어진 합금의 이름 또는 명칭(예: C377, 단조용 황동(Cu 58.0-62.0, Fe 0-0.3, Pb 1.5-2.5, Zn 35.2-40.5)),
API 권장 실무 578
American Petroleum Institute(API)에서 개발한 모든 오일 및 석유 가공 시스템에 적용되는 권장 실무. API 578은 Material Verification Program(MVP) 시행에 관한 지침을 제공합니다. 재료 검증 프로그램에서는 합금성분분석(PMI) 및 기타 방법을 사용하여 압력 봉투 내의 자산, 자산 조성 또는 용접물이 선택된 또는 지정된 구조 물질과 일치하는지 확인해야 합니다.
Argon Purge(아르곤 퍼지)
LIBS에 사용되며, 탄소 분석에 도움을 주기 위해 시료 챔버 내에 있는 공기를 교체하는 공정. 탄소 등의 원소는 파장이 200나노미터 미만입니다. 아르곤 퍼지를 통해 LIBS 분광분석기의 광학부에서 200나노미터 이하를 볼 수 있습니다.
Assay(어세이)
금속이나 광석의 조성을 결정하기 위한 정성 또는 정량 분석.
Atomic number(원자번호)
원자의 핵에 있는 양성자의 수로, 양성자 수라고도 합니다.
맨 위로
B
Backscatter(후방산란)
X선이 저밀도 재료(예: 폴리에틸렌)와 상호작용하면 기기와 작업자를 향해 산란할 수 있습니다.
Brominated Flame Retardant(BFR), 브롬처리 내연제
브롬은 일반적으로 브롬 처리 방연제로 제품에 도입되며, BFR과 할로겐화 다이옥신 및 퓨란의 관계가 제기되었던 1990년대 초반에 문제가 되었습니다. BFR의 일부 형태 (즉, polybrominated biphenyl(PBB) 및 polybrominated diphenyl ether(PBDE))는 RoHS 규정에 따라 이미 금지되었습니다.
맨 위로
C
Carbon Equivalency (CE), 탄소 당량
탄소강을 만드는 데 사용되는 여러 합금 원소의 결합 효과를 동등한 탄소량에 연관시킨 경험값(중량 백분율 단위). 이 값은 수학 등식을 사용하여 계산할 수 있습니다. 강철의 탄소량 및 기타 합금 원소의 양을 달리하여 적절한 열처리를 통해 원하는 강도 수준을 얻을 수 있습니다. 더 양호한 용접성(weldability)과 low temperature notch toughness 또한 얻을 수 있습니다.
Certified reference material (CRM), 인증표준물질
특정한 불확실성 정도를 가진 특정한 원소에 대해 인증된 표준 물질. 일반적으로 여러 방법과 여러 실험실에서 분석을 수행했습니다.
Compton Normalization
광범위한 환경 검사와 일부 채광 응용 분야(특히 경원소로 주로 구성된 시료에서 중원소의 하위 백분율 농도를 측정해야 하는 경우)에 최고의 결과를 가져오는 XRF 기법. 환경 검사 프로젝트에서는 일반적으로 현장에서 실시간으로 Resource Conservation and Recovery Act, RCRA의 8가지 중금속(Ag, As, Ba, Cd, Cr, Hg, Pb, Se) 모두의 저농도 수준을 신속하게 측정할 수 있으면 매우 바람직합니다.
Coating(코팅)
일반적으로 내식성과 같은 표면 특성을 향상시키기 위해 기질 위에 덮는 얇은 막. 코팅의 예로는 도료와 에나멜 외에 양극 산화 표면, 전기화학적 도금, 크롬산염 및 인산염 코팅이 포함됩니다.
CPSC
미국 소비자제품안전위원회(U.S. Consumer Product Safety Commission)는 “기관의 관할 하에 있는 수많은 종류의 소비재로 인한 심각한 상해나 사망이라는 불합리한 위험으로부터 대중을 보호하는 책임을 집니다” CPSC는 CPSIA를 집행하는 규제 기관이며 CPSIA 준수를 위해 XRF 사용을 지지합니다.
CPSIA
Consumer Product Safety Improvement Act of 2008 (U.S.), H.R. 4040에서는 어린이가 이용할 수 있는 제품에 포함된 납의 허용 수준에 새로운 제한을 마련하여, 도료의 납 허용 수준을 낮추고, 다른 재료의 납 허용 수준을 정했으며, 표면 코팅에서 납을 측정하는 대체 표준을 시행하고, 선별 목적으로 XRF 분석기를 사용할 수 있도록 허용했습니다.
맨 위로
D
Diffraction Grating(회절 격자)
빛을 구성 파장으로 분리하는 데 사용되는 광학적 구성요소.
Digital Signal Processor (DSP), 디지털 신호 처리기(DSP)
XRF 및 LIBS 장비에서 스펙트럼을 형성하고 생성하는 장치.
Drill Core(굴착 코어)
지구화학 분석을 위해 시료 형태로 채취한 “원통” 모양의 재료.
Drywall, Problematic (also Reactive Drywall), 문제성 벽체(또는 반응성 벽체)
수입산 석고판에서 방출하는 화합물에 사람들로부터 건강에 유해한 영향이 보고되었습니다. XRF는 유해 생물학적 물질의 지표로 황을 스크리닝할 수 있게 합니다.
맨 위로
E
Element(원소)
한 종류의 원자로만 구성된 물질(예: 철(Fe), 구리(Cu), 금(Au))
Empirical Calibration(경험적 보정)
경험적 보정에서 사용자는 알려진 시료를 먼저 분석하여 카운트 강도를 얻은 다음, 보정 곡선을 생성하기 위해 오프라인 소프트웨어를 사용하여 도표를 작성합니다. 이 곡선 데이터를 분석기에 다시 놓고 실행하면 결과를 얻을 수 있습니다. 경험적 검사 모드는 화학적 조성이 좁은 보정 범위에 포함되는 시료를 측정할 경우에만 적합하며 보정 내에서 간섭(스펙트럼 및 매트릭스)을 고려해야 합니다.
End-of-Life Vehicles (ELV) Directive (2000/53/EC)
2003년 7월 1일 기준으로 특정한 자동차 제품에 수은, 카드뮴, 납이 없어야 하는 요건(미량의 불순물 제외) 납은 납땜 가능한 응용 분야에서 구리, 강철 및 알루미늄의 합금 첨가물로 계속 사용할 수 있습니다.
Energy Dispersive X-Ray Fluorescence(EDXRF)
EDXRF는 원소군을 동시에 분석하기 위해 설계되었습니다. 이러한 유형의 XRF 계측을 통해 여러 원소 특유의 X선을 완전한 형광 에너지 스펙트럼으로 분리한 다음 정성 또는 정략 분석을 위해 처리합니다. 시료와 검출기 사이에 위치한 필터는 신호, 배경 감소 및 스펙트럼의 특정 영역 초점을 향상시키는 데 사용됩니다.
Environmental Lead Proficiency Analytical Testing program(ELPAT)
실험실의 프로세스와 프로토콜이 정확하고, 반복 가능하며, 믿을 수 있는 결과를 생성할 것임을 확신하는데 도움을 주기위해, 토양, 도료, 공기 필터, 먼지에 있는 납에 대해 환경 샘플을 분석하는 실험실을 인증하는 프로세스.
EPA Method 6200
현장 및 현장 외 토양 검사 시료를 분석하기 위한 현장-스크리닝 방법.
Ex Situ
off-site를 의미하는 라틴어 문구. 토양 시료를 원래 위치에서 가져와서 준비(건조, 분쇄,체질 및 커핑)한 다음 Ex Situ에서 분석하는 경우가 흔합니다.
맨 위로
F
Filter(필터)
1. XRF 장비에 내장된 기계 장치로 이를 사용하여 특정 매트릭스에서 특정 원소의 분석을 우선적으로 향상시키기 위해 X선 에너지를 수정할 수 있습니다.
2. 시료 채취용의 얇은 지지 기계 장치(37mm 공기 필터 등)
High filter - 여러 중원소(Z = 47-56)가 우선적으로 형광을 발하도록 하기 위해 장비에 사용되는 필터.
Light filter - 경원소(Z가 < 17인 경우)가 형광을 발하도록 하기 위해 선호되는 필터.
Main filter - 전이 원소[주기율표의 3-12족(첫 번째 줄의 전부와 두 번째 줄의 일부) 포함]가 형광을 발하도록 하기 위해 선호되는 필터
Flow Accelerated Corrosion (FAC)
핵 또는 화석연료 발전소에서 잘 알려진 문제의 원인. 낮은 용존산소량의 흐르는 물이나 증기의 존재시, 탄소강 배관 및 구성요소가 열화하는 경우 FAC가 발생합니다. 물이 탄소강 재료를 따라 흐르면서 안정적인 표면 산화층(일반적으로 Fe3O4)이 용해됩니다. - 시간이 지나면서 배관의 벽이 얇아지고 파열되어 치명적인 고장이 발생합니다.
Fundamental Parameters(FP)
미지의 화학 조성 샘플에서 ppm 농도부터 높은 퍼센트 농도까지 다양한 경원소와 중원소를 측정하기 위하여 사용되는 Fundamental Parameters (FP) 분석은 다양한 기하학적 효과(작고 이상한 형태의 샘플 포함), X선 흡수, 2차와 3차 형광 효과를 동시적으로 보상합니다. FP는 채광, 귀금속 및 모든 금속 합금 검사 응용 분야에 선호되는 분석 도구입니다.
맨 위로
G
Geochemistry(지구화학)
지구 지각의 화학적 조성과 여기에서 일어나는 화학적 변화, 특히 “지구의 광물, 토양, 광석, 암석, 물, 대기에 존재하는 화학 원소의 절대적 양과 상대적 양, 분포, 화학적 물리적 특성의 결과로 한 장소에서 다른 장소로 이동하는 것에 대한 연구.” [http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/geochemistry]
GIS (Global Information System)/ GPS (Global Positioning System)
실시간으로 지도에 지구화학 데이터를 플롯하고, 충전(infill) 및 탈퇴 결정, 보다 정보에 입각한 결정을 내리기 위한 현장 맵핑 시스템에 사용하는 도구.
Grade Control(등급 관리)
채광한 재료를 측정하고 조정하여 관심 원소를 특정 농도 범위 내로 유지.
맨 위로
H
Halogen(할로겐)
주기율표 17족(이전 VII, VIIA)의 비금속족에 대한 총칭(F, Cl, Br, I 및 At 포함).
Halogen Free
IEC 61249-2-21에 따라 Halogen Free의 허용 정의는 Cl 최대 900 ppm, Br 최대 900 ppm 또는 총 할로겐 최대 1,500 ppm입니다.
Helium purge(헬륨 퍼지)
1. X선관과 검출기 주변에 있는 공기를 헬륨 가스로 교체하는 과정으로 다양한 샘플 유형에서 마그네슘, 알루미늄, 실리콘, 인 및 저농도의 황에 대한 직접 분석을 가능하게 합니다. 
2. 신뢰성이 높고 장비 오염 가능성이 더 적기 때문에 마그네슘, 알루미늄, 실리콘, 인 및 황을 분석하는데 있어서 진공 퍼지 시스템보다 선호되는 방법입니다.
맨 위로
I
Inductively Coupled Plasma (ICP)
일반적으로 정확하다고 인정되는 전통적 검사 방법이지만 파괴적이고 시간이 많이 걸립니다. 궁극적으로 비효율적인 방법입니다.
Infilling(충전)
관심 구역의 원소 조성을 보다 면밀하게 정의하기 위해 높은 속도에서 판독하는 탐사 기법.
In Situ
제자리를 의미하는 라틴어 문구. 시료를 이동하거나 준비하지 않고 XRF 기기를 시료에 직접 사용할 수 있습니다(예: 현장에서 토양 판독).
Instrument Detection Limit (IDL), 장비 검출 한계
깨끗한 시료(즉, 간섭이 없는 시료)에서 계산한 가능한 제일 좋은 검출 한계.
맨 위로
L
Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS)
사용자가 원소 데이터를 얻기 위해 시료 표면을 레이저로 애블레이션하는 원소 방출 분광법의 한 형태. 레이저 애블레이션(laser ablation) 공정으로 인해 플라즈마가 발생하고 냉각하면서 빛을 방출합니다. 그런 다음 재료의 정성 및 정량 분석을 위해 분광기에서 빛을 수집하여 분석합니다.
Light Elements(경원소)
원자 번호 17번 미만의 원소.
Limit of detection (LOD), 검출 한계(LOD)
상당히 확실성 있게 검출할 수 있는 원소의 최소 농도. 이 값은 일반적으로 원소가 있거나 없음 여부를 나타내는 것으로 간주되며 획득한 값이 정확하다는 의미는 아닙니다. LOD는 일반적으로 3시그마를 사용하여 계산됩니다.
맨 위로
M
Mill Heads and Tails(밀 헤드 및 광미)
XRF 분석기는 밀과 정제소의 소중한 자산으로, 공급 원료(헤드), 정광 및 광미(광석 광물에서 분리되어 미세하게 분쇄된 암석)를 신속하고 정확하게 분석하여 추출 및 농축 공정의 효율을 빠르고 쉽게 측정합니다.
Mine Mapping(광산 맵핑)
광석의 경계 식별.
맨 위로
O
Optical Emission Spectroscopy (OES)
전기 아크(arc), 스파크(spark) 또는 레이저(laser)를 사용하여 시료 내의 각 원소 특유의 빛 스펙트럼을 방출하도록 원자를 자극하는 원소 분석 기법 LIBS와 OES 모두 유사한 과학적 원리를 사용하기는 하지만 OES는 이동성이 제한됩니다. 기존 구성으로는 실험대용 장비나 이동식 카트가 있습니다.
Ore(광석)
가치 있는 성분(특히 금속)을 수익성 있게 채굴하거나 추출할 수 있는 광물이나 광물 집합체.
Outcrop(노두)
토양 표면(토양층)을 뚫고 돌출한 암반이나 기타 지층 부분.
맨 위로
P
Pathfinder Element(추적 원소)
주 금속보다 지구화학적 또는 분석 특성이 더 좋은 원소로서, Au를 찾는 길잡이로 사용할 수 있다.
Performance Characteristic Sheet (PCS)
성능 특성 적합성을 위해 제 3자가 개발한 검사 설계, 데이터 관리 및 통계 방법.
Phthalate(프탈레이트)
프탈레이트는 일반적으로 보통 경질의 polyvinyl chloride(PVC) 등의 플라스틱을 연질화하는데 사용됩니다. 이들은 낚시용 플라스틱 루어(lure), 매니큐어, 접착제, 콜크(caulk), 도료 안료, “젤리 고무”로 만들어진 일부 부드러운 장난감에서 가소제로 주로 사용되는 화합물군입니다. 특정 프탈레이트 금지에 대한 내용은 CPSIA의 제108절에 설명되어 있습니다.
Plasma(플라즈마)
이온과 전자로 구성된 전기적으로 중성인 가스.
Platinum Group Metals (PGM), 백금족 금속
화학적, 물리적 속성이 모두 유사한 6가지 귀금속족(Ru, Rh, Pd, Os, Ir 및 Pt).
Positive Material Identification (PMI), 합금성분분석
합금의 화학적 성질과 합금 등급을 확인하는 검사 과정으로 XRF 및 LIBS를 표준 방법으로 사용합니다.
Priority Pollutants(1순위 오염물질)
EPA 방법 245.1에 의한 수은, 안티몬, 비소, 베릴륨, 카드뮴, 크롬, 구리, 납, 수은, 니켈, 셀레늄, 은, 탈륨, 아연.
Product Safety Enforcement Forum of Europe (PROSAFE)
일반 소비재 안전을 위한 유럽연합의 감독기관.
Proposition 65
캘리포니아주의 1986년 안전한 음용수 및 독극물 집행법은 깨끗한 음용수를 장려하고 발암 및 선천적 장애와 관련된 독성 물질이 일반 소비재 제품에 들어가지 못하게 합니다.
맨 위로
R
Rare Earth Elements (REE), 희토류 원소
17개 원소, Sc(21), Y(39) 및 란탄족(57-71) 모음.
RCRA 금속
비소, 바륨, 카드뮴, 크롬, 납, 수은, 셀레늄,은.
Reasonable Testing Program(합리적 시험 프로그램)
제품이 적용되는 모든 규칙, 금지 및 표준(CSPC 정의)을 준수하여 제작되었다는 합리적 확실성을 제공하는 데 이용되는 일련의 절차.
Repeatability(반복성)
일반적으로 단기간 동안 동일한 조건 하에서 동일한 기기로 동일한 사람이 동일한 시료를 실행하여 얻은 결과의 차이 측정.
Reproducibility(재현성)
서로 다른 기기를 서로 다른 사람이 실행하여 얻은 결과의 차이 측정. 재현성은 절대적 차원에서 반복성보다 더 나쁩니다.
Residual Element Analysis(잔류 원소 분석)
탄소강 파이프에 있는 잔류 원소 농도는 석유화학 응용 분야 구성품의 예상 수명과 성능의 중요 지표일 수 있습니다. 특정 관심 원소에는 Cr, Cu, Ni와 함께 Mo, Sn, V, Sb, As 및 Pb가 포함됩니다. HF 알킬화 장치는 잔류 Cr, Cu 및 Ni 수준이 높아서 고유한 방식으로 선택적으로 부식이 일어날 수 있습니다.
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) 지침, 유해물질 제한 지침
2006년 7월 1일 기준으로 특정 전기 및 전자 제품에 수은, 카드뮴, 6가 크롬, PBB, PBDE 및 납이 없어야 한다는 요건. 구리, 강철 및 알루미늄의 합금 첨가물로 사용되는 납 등은 특정한 예외로 허용됩니다. 또한, 중국 RoHs 및 미국 RoHS(발효일 2010년 7월 1일 - 전기 장비의 환경 설계법(Environmental Design of Electrical Equipment Act)(HR 2420)에서는 RoHS 준수사항(유럽 RoHs에 따른 6개 원소)을 충족하지 않는 경우에 미국 시장에 전자 장비를 판매할 수 없다고 규정합니다.
Resource Conservation and Recovery Act (RCRA), 자원보존 및 회복법
폐기물(고형 폐기물과 유해 폐기물) 폐기를 관장하는 1976년에 제정된 미국 연방법
Renovation, Repair, and Painting (RRP) 규칙
미국 환경보호청(EPA)에서는 납으로부터 안전한 실무 방식과 납중독 예방을 목표로 한 기타 조치 활용하도록 요구하는 규칙을 발표했습니다. 규칙에 따라 2010년 4월을 시작으로 1978년 이전에 지어진 집, 보육시설 및 학교에서 납을 주성분으로 한 도료를 흐트러뜨리는 개조, 수리 및 도장 작업을 수행하는 도급자는 인증을 받아야 하며 납오염을 방지하기 위해 특정 작업 관행을 따라야 합니다.
맨 위로
S
Slag(슬래그)
용융 금속 표면의 산화로 인해 형성된 부산물, 철과 강철 생산에서 슬래그의 1차 목적은 산화물을 제거하여 철 생산물을 제련하면서 용융 온도를 안정화시키고 재산화를 방지할 수 있는 보호 장막 역할을 하는 것입니다. 슬래그의 화학적 성질을 면밀하게 제어하여 용광로 효율을 최대화하고, 제품의 불순물을 제거하며, 용광로의 내화 라이닝 수명을 연장합니다. 정련 공정을 거친 후에 슬래그를 회수하여 밸러스트, 도로 성토 또는 구조적 용도로 시멘트와 혼합 등의 상업적 목적에 사용할 수 있습니다.
Spectra(스펙트럼)
파장이나 주파수에 대해 표시된 신호 강도의 시각적 표현.
Standard Deviation or Sigma(표준편차 또는 시그마)
시료 세트 내에서 변동성 측정. 값이 작을수록 모든 결과가 서로 더 가깝다는 의미입니다. 데이터 세트를 가져와 평균을 먼저 계산하여 이를 계산합니다. 그런 다음 개별 판독값에서 평균을 빼고 계산된 값을 제곱합니다(이렇게 하여 음수가 없어집니다). 그 다음에 이렇게 계산한 값의 평균을 내고 제곱근을 계산합니다. 이러한 제곱근이 시그마이거나 표준편차입니다. 엑셀과 같은 스프레드시트에서 쉽게 계산할 수 있습니다(엑셀에서는 “=stdev(관심 셀 강조)”를 사용).
Standard Reference Material (SRM), 표준 기준 물질
속성값(하나 이상)이 보정, 측정법 평가에 사용하거나 물질에 값을 할당하기에 충분히 균일하고 안정된 재료나 물질.
Substrate(기질)
플라스틱, 목재, 금속 및 세라믹을 포함한 기자재.
Sulfidation(황화)
고온 환경에서 황 화합물과 반응하여 발생한 금속의 부식. 정제 산업 내에서 배관과 장비의 황화 부식은 계속적으로 장비 교체, 계획되지 않은 정전 및 대규모 재산 손실이나 상해와 관련된 사고로 이어지는 누출의 중요 원인이 되고 있습니다. 실리콘 함량이 낮은(< 0.10%) 탄소강은 무수소 황화 부식 조건에 노출될 때 가속화된 속도로 부식될 수 있습니다. [출처: API-939-C Guidelines, version 5.0, Jan. 2008]
Superalloy(초합금)
고온을 견딜 수 있으며 내식성과 내산화성 특징이 있는 고성능 합금.
맨 위로
t
Tin Whiskers(주석 수염)
고순도 주석이나 무연 주석 땜납이 있어서 생기는 주요 위험은 필라멘트 부식(“위스커링(whiskering)”으로 더 잘 알려져 있음)이 생성되는 경향이 있다는 점입니다. 위스커링은 자연스럽게 발생하는 현상으로 작고 바늘처럼 생긴 돌출부가 저절로 설명 불가능하게 성장합니다. 그 결과로 느슨하고 단락된 회로 시스템 기판과 터미널을 고장내서, 전체 시스템(특히 항공기, 우주선, 군사무기체계 및 전자 의료기기와 같이 신뢰성이 매우 중요한 응용 분야와 관련된 시스템)을 심각하게 손상시키거나 파괴합니다.
Trace Element(미량 원소)
시료에 매우 소량 존재하는 원소(일반적으로 100 ppm 미만).
Tramp Element(트램프 원소)
금속으로 극히 적은 양으로 발견되는 원소로 금속의 특성에 악영향을 줄 수 있습니다.
True Value(실제 값)
시료의 실제 또는 인증 값.
맨 위로
V
Vacuum Purge(진공 퍼지)
1. X선관과 검출기 주변에 있는 공기를 평가하는 과정으로 금속 합금의 마그네슘, 알루미늄, 실리콘을 직접 분석 할 수 있습니다. 
2. 신뢰성이 더 떨어지고 기기 오염 가능성이 더 높기 때문에 헬륨 퍼지와 비교하여 경원소를 분석하는 데 더 열등한 방법.
맨 위로
X
X-Ray Fluorescence (XRF), X선 형광 분석법
1. 외부 X선원에 노출되는 동안에 물질에서 X선 방출. 
2. 재료 조성에 대해 비파괴적으로 검사를 수행하는 과정.
맨 위로
XRF Technology eBook
무료 eBook을 다운로드하십시오!
"비과학자를 위한 XRF 기술"
XRF 기술이 작동하는 원리에 관심이 있으십니까? eBook을 다운로드하여 X선 형광법의 배경 과학과 비즈니스를 위해 어떻게 이를 어떻게 수행할 수 있는지 알아보십시오. 당사 전문가 팀에서 개발한 휴대용 XRF에서 얻을 수 있는 기본 혜택, 산업용 혜택 등을 알 수 있습니다.
eBook 다운로드
Follow Us