Search Thermo Fisher Scientific
LIBS는 Laser Induced Breakdown Spectroscopy의 약어입니다. 이는 재료의 원소 조성을 측정하는 데 사용되는 분석 기법입니다. 휴대용 LIBS 분석기는 고집속 레이저(high-focused laser)를 사용하여 시료 표면을 애블레이션(ablation)하여 작동합니다. 전자적으로 여기된 원자와 이온으로 구성된 플라즈마가 형성됩니다. 이러한 원자가 붕괴하여 기저상태로 돌아가면서 특유의 빛 파장이나 “고유 지문(unique fingerprints)”을 방출합니다. 이러한 “지문(fingerprints)”은 각 원소마다 뚜렷하게 다르기 때문에, 휴대용 LIBS 분석은 정량적 및 정성적 측정을 하는 데 뛰어난 도구입니다. 자세한 정보가 필요하십니까? 당사 직원에게 문의하여 데모를 요청하십시오.
XRF 및 LIBS에 대해 자세히 알고 싶으십니까? 휴대용 XRF 및 휴대용 LIBS와 관련된 용어를 포괄적이고 즉각적으로 참조하려면 온라인 용어집을 보십시오.
Metals|Mining
Metals|Mining
Metals|Mining
Metals|Mining