Search Thermo Fisher Scientific
금속 합금의 품질 보증/품질 관리(QA/QC) 검증은 제품의 신뢰성과 안전성에 그 어느 때보다 중요합니다. 금속 생산에서 최종 제품 조립까지 재료의 혼합이 일어날 가능성이 실재합니다. 모든 유형의 제조 작업에서 점점 더 엄격해지는 안전 규제에 직면하면서 오늘날 모범 사례에는 중요한 물질의 100% 검사가 포함됩니다. Niton 휴대용 XRF 및 LIBS 분석기는 규정을 준수하면서 원소 분석을 수행합니다. 더 많은 정보가 필요하십니까? 당사 직원에게 문의하여 데모를 요청하십시오.
재료의 화학 조성에 신뢰도를 높이십시오. Niton XRF 및 LIBS 분석기는 최고의 하드웨어와 소프트웨어 조합을 갖추어 분석 성능을 높입니다. 이제 합금을 신속하게 확인하고, 소실된 재료 추적성을 복원하며, 완제품을 확인하고, 용접 화학을 검증할 수 있습니다. 당사의 Niton XL5 휴대용 FTIR 분석기는 5W
X선관(사용 가능한 제품 중 가장 강력함)을 갖추고 있으며 관과 검출기 사이의 공간을 최적화하여 검출 한계를 낮추는 것을 보장합니다. Niton Apollo 휴대용 LIBS 분석기는 효과적인 레이저와 고순도 아르곤 퍼지를 사용하여 단 10초 내에 실험실 품질의 결과를 생성합니다.
품질 관리 프로그램을 제어하십시오. Niton 분석기를 통해 재료의 화학 조성을 정밀하게 분석할 수 있습니다. 비즈니스 명성을 보호하면서 잘못된 재료가 가치 흐름에 유입되는 것을 확실하게 막으십시오. 원소 데이터에 대한 mill test report(MTR)에 더 이상 의존할 수 없습니다. Niton XRF 및 LIBS 분석기를 사용하여 “신뢰 후 검증(trust but verify)” 프로그램을 배치하여 입고품을 검증하십시오. 1mm의 얇은 와이어 스탠드부터 완전 가공 조립품에 이르기까지 Niton 분석기를 사용하면 품질 관리를 100% 달성할 수 있습니다.
시간은 소중합니다 - 이런 이유로 Niton 휴대용 XRF 및 LIBS 분석기는 시간을 최대한 활용할 수 있도록 도와줍니다. 이제 제조 라인에서 자재 검사를 직접 수행할 수 있습니다. 외부 검사 실험실에 물품을 발송하여 며칠이나 몇 주를 낭비하지 마십시오. 당사의 분석기를 사용함으로써 빠르게 분석하여 시료 처리량과 생산을 극대화합니다. 기술 직원이 아니어도 최소한의 교육을 받고 신속하게 속도를 높일 수 있습니다. Niton 원소 분석기는 핫 스왑 배터리 기능이 함께 제공되어, 작동을 중단하지 않고 방전된 배터리를 신속하게 교체할 수 있습니다.
Niton 분석기를 사용하면 더 스마트하고 덜 힘들게 작업할 수 있습니다. 스마트하고 간소화된 소프트웨어 솔루션은 모든 사용자가 간단하고 사용하기 쉬운 애플리케이션 인터페이스를 갖추고 있습니다. 데이터 필드 및 사용자 프로필을 맞춤 설정할 수 있는 옵션을 제공하여 비즈니스 요구를 충족하도록 설계된 워크플로우 솔루션을 만들 수 있습니다. 그리고 전용 NitonConnect PC 소프트웨어를 사용하면 사용자의 컴퓨터에서 편안하게 원격으로 분석기를 작동할 수 있습니다. Premiere 분석기는 또한 시료 영상을 수집하는 미시 및 거시 카메라와 원격으로 판독값을 전송하고 보는 WiFi 기능을 갖추고 있습니다.
항공기 부품이 애플리케이션용으로 지정된 정밀한 합금으로 제작되지 않으면 부품이 견디도록 설계된 무게와 응력을 감당하지 못할 수 있습니다. Niton 휴대용 XRF 및 LIBS 분석기는 모든 항공용 합금에 필수적인 가장 높은 품질의 분석과 검증을 제공하기 위한 목적으로 설계되었습니다. Niton 분석기 사용 분야:
자동차의 연비 향상을 위해 새로운 경량 강철 등급 및 알루미늄 합금이 개발되고 있습니다. 각 등급 또는 합금은 지정된 비율의 여러 원소로 구성되어 다음 정련 공정을 거쳐 특정 자동차 부품에 적합한 특성을 가지게 됩니다. 배합법의 약간의 변동 조차도 부품에 결함을 발생시킬 수 있습니다. Niton 원소 분석기는 자동차 구성품을 제조할 때 재료 검증에 필수적입니다. Niton 분석기 사용 분야:
Niton 휴대용 XRF 분석기는 입고된 매우 다양한 스크랩 금속을 검사하고, 냉경 주물 및 완제품의 화학적 성질 및 등급 검사를 비파괴적으로 빠르게 제공하는 이상적인 도구입니다. 스테인리스강, 알루미늄, 구리, 합금, 초합금, 티타늄 등의 재료를 휴대용 XRF를 사용하여 분석할 수 있습니다. 탄소 함량 때문에 저합금과 스테인리스강을 보다 구체적으로 분류해야 할 경우에 Niton 휴대용 LIBS 분석기를 사용합니다. Niton 분석기 사용 분야:
바이오 제약 엔지니어링(BPE) 사양에서는 핵심 스테인리스강 성분의 완벽한 추적성을 요구합니다. 자재 인증 보고서와 히트 스탬프(heat stamp)는 수많은 사례에서 신뢰할 수 없는 것으로 판명되었습니다. 많은 시설에서 Niton 휴대용 FTIR 분석기를 사용하여 탁월한 재료 검증과 합금 등급 식별을 몇 초 내에 수행하고 있습니다. L 등급(에: SS-316L)을 식별하는 데 탄소 함량이 필요한 경우에 Niton 휴대용 LIBS 분석기가 이상적인 도구입니다. Niton 분석기 사용 분야:
항공기 부품이 애플리케이션용으로 지정된 정밀한 합금으로 제작되지 않으면 부품이 견디도록 설계된 무게와 응력을 감당하지 못할 수 있습니다. Niton 휴대용 XRF 및 LIBS 분석기는 모든 항공용 합금에 필수적인 가장 높은 품질의 분석과 검증을 제공하기 위한 목적으로 설계되었습니다. Niton 분석기 사용 분야:
자동차의 연비 향상을 위해 새로운 경량 강철 등급 및 알루미늄 합금이 개발되고 있습니다. 각 등급 또는 합금은 지정된 비율의 여러 원소로 구성되어 다음 정련 공정을 거쳐 특정 자동차 부품에 적합한 특성을 가지게 됩니다. 배합법의 약간의 변동 조차도 부품에 결함을 발생시킬 수 있습니다. Niton 원소 분석기는 자동차 구성품을 제조할 때 재료 검증에 필수적입니다. Niton 분석기 사용 분야:
Niton 휴대용 XRF 분석기는 입고된 매우 다양한 스크랩 금속을 검사하고, 냉경 주물 및 완제품의 화학적 성질 및 등급 검사를 비파괴적으로 빠르게 제공하는 이상적인 도구입니다. 스테인리스강, 알루미늄, 구리, 합금, 초합금, 티타늄 등의 재료를 휴대용 XRF를 사용하여 분석할 수 있습니다. 탄소 함량 때문에 저합금과 스테인리스강을 보다 구체적으로 분류해야 할 경우에 Niton 휴대용 LIBS 분석기를 사용합니다. Niton 분석기 사용 분야:
바이오 제약 엔지니어링(BPE) 사양에서는 핵심 스테인리스강 성분의 완벽한 추적성을 요구합니다. 자재 인증 보고서와 히트 스탬프(heat stamp)는 수많은 사례에서 신뢰할 수 없는 것으로 판명되었습니다. 많은 시설에서 Niton 휴대용 FTIR 분석기를 사용하여 탁월한 재료 검증과 합금 등급 식별을 몇 초 내에 수행하고 있습니다. L 등급(에: SS-316L)을 식별하는 데 탄소 함량이 필요한 경우에 Niton 휴대용 LIBS 분석기가 이상적인 도구입니다. Niton 분석기 사용 분야:
이 과정을 통해 권장 실무 578(3판)에 대해 American Petroleum Institute에서 수립한 최신 요건을 충족하는 재료 검증 프로그램을 개발하는 방법을 배우게 됩니다. 영향을 받는 사람과 대상에 대해 업데이트 된 내용을 받게 되며, 핵심 변경 사항에 대해 알게 되고, 알아야 하는 용어에 대한 통찰력을 얻게 됩니다. 더 자세히 알아보려면 지금 교육 과정에 참여하십시오!
어떤 Niton 분석기가 자신에게 맞는지 잘 모르십니까? 비즈니스에 맞는 것을 결정할 수 있도록 도와 드리겠습니다. 당사의 대화식 선택 가이드를 찾아보고 기기 규격, 핵심 기능 등을 비교하십시오!
Metals|Mining
Metals|Mining
Metals|Mining
Metals|Mining