Search Thermo Fisher Scientific
현미경과 Raman 분광계의 결합은 유리 기질 위에 증착된 비오틴 변형, 금으로 덮힌 실리콘 나노와이어(Au/SiNW)를 사용하여 아비딘 검출용 바이오센서를 제조하는 다중 단계 표면 변형 공정에 대한 통찰력을 제공합니다. 실리콘 나노와이어 형태가 중첩된 Au 층에서 빛의 흡수 정도를 개선한다는 점이 입증되었습니다. 또한 Raman 스펙트럼을 통해 복합 구조(SiNWs + Au + Cysteamine + Biotin)가 특정 수용체-리간드 상호작용을 통해 타겟 분자 아비딘에 효과적으로 결합될 수 있다는 것을 확인했습니다.
가죽 인테리어 제품부터 대체 에너지 파워트레인까지 오늘날 자동차의 모든 구성요소는 수익성, 성능 및 소비자에 대한 호소력을 위해 설계됩니다. 물질의 화학구조와 조성을 밝혀주는 분석 기기는 R&D부터 실패 분석에 이르기까지 공급망 전반에서 필수적인 역할을 합니다. 이 애플리케이션 노트, 웨비나, 동영상 등을 통해 그 방법을 확인하십시오.
오래 지속되는 에너지원과 배터리는 여러 산업에서 중추적인 역할을 하고 있습니다. 에너지와 관련된 연구 분야는 리튬 이온 배터리, 태양전지, 연료전지 및 기타 에너지원 저장 및 유도에 집중되어 있습니다. 애플리케이션 노트 및 웨비나를 통해 Raman 및 XPS 등의 중요한 기술을 사용하여 배터리/에너지 저장 구성 요소를 분석하는 방법을 시연합니다.
바이오소재는 대개 고분자, 세라믹, 금속과 같은 다양한 소재로 구성된 복합재입니다. 이 소재는 높은 수준의 감독이 요구되는 의료 또는 치과용으로 종종 사용됩니다. 그렇기 때문에 바이오소재에 대한 연구는 매우 어려운 동시에 큰 보상을 가져다 줍니다. 웨비나와 애플리케이션 노트를 통해 여러 응용 분야에서 다양한 도구를 사용하여 바이오소재를 분석하는 방법을 확인하십시오.
세라믹 무기 비금속 물질로 정의되며 다양한 물질 구조, 즉 규칙적인 결정질 또는 보다 불규칙한 비결정(유리) 구조로 되어 있어 고유한 분석 상의 어려움이 있습니다. 애플리케이션 노트 및 웨비나를 통해 다양한 응용 분야에서 세라믹 및 유리 분석이 권장되는 이유를 알아보십시오.
금속을 평가하고, 표면 속성과 특성을 파악하고, 결함과 실패의 원인을 식별할 수 있습니다. 애플리케이션 노트 및 웨비나를 통해 다양한 도구 및 애플리케이션으로 어떻게 금속을 분석하는지 알아보십시오.
측정값으로부터 더 많은 정보를 얻으십시오. 이 웨비나와 애플리케이션 노트를 통해 순차 측정을 대체할 수 있는 다중 모드 또는 복합 분석 기술을 알아보십시오.
나노물질은 최소 한 개의 치수가 100나노미터 이하로 측정되는 물질로 정의됩니다. 이 물질을 처리하려면 특수한 도구가 필요합니다. 탄소, 그래핀, 고분자 첨가제 또는 생명과학 응용 분야에 상관 없이 나노물질 분석에서 더 많은 정보를 얻을 수 있는 다양한 도구가 있습니다. 웨비나부터 애플리케이션 노트 및 동영상에 이르는 리소스를 통해 다양한 응용 분야에서 여러 가지 도구로 나노물질을 분석하는 방법을 알아보십시오.
석유화학 분석 분야의 선도적인 제조업체로서 당사는 정확성을 바탕으로 실험실과 생산 공정 모두에서 석유화학 제품과 파생 물질의 품질을 분석할 수 있는 다양한 도구와 솔루션을 제공합니다. 당사의 솔루션이 탐사 현장에서부터 생산 및 정제 공장, 석유화학 제품 및 파생 물질에 이르기까지 석유화학 분석의 표준 및 규정을 어떻게 충족시키는지 확인하십시오.
고분자는 반복적인 단위 분자가 긴 사슬을 형성하는 큰 분자입니다. 자연적으로 발생하거나 합성을 통해 만들어지는 고분자는 대개 결정이 아닌 반결정 구조나 유리를 구성합니다.
고분자는 다용도로 활용할 수 있는 물질이어서 일상 생활 곳곳에서 찾을 수 있습니다. 목재, 금속과 같은 기존 소재는 새로이 개발된 고분자 소재로 대체되고 있습니다. 고분자는 더 가볍고, 제조하기 쉽고, 저렴하기 때문입니다. 동영상, 웨비나 및 애플리케이션 노트를 통해 일상적인 물건을 위한 새로운 고분자 물질을 만들 수 있는 방법을 확인하십시오.