Search Thermo Fisher Scientific
새로운 고분자 재료의 개발 및 제형은 재료과학 연구에서 가장 중요한 분야 중 하나입니다. 연구자들은 자가 치유 고분자 개발부터 식품 포장, 생체 재료 및 경량 자동차 부품 개선에 이르기까지 고분자로 만든 더 강하고 경제적이며 지속 가능한 재료를 찾기 위해 끊임 없이 새로운 혼합몰, 화학물, 구조 및 가공 방법을 연구하고 있습니다.
고분자 제형의 필수 도구는 실험 및 테스트 배치, 단기 생산 및 연속 가공에 사용할 수 있는 벤치탑 2축 압출기입니다. 유변측정법은 전단, 시간 및 온도와 관련된 피드백을 제공합니다. 토크 레오미터는 혼합 및 압출 기법을 이용한 유변학적 정보를 결합합니다.
분광법은 분자 결합, 화학적 식별 및 결함에 대한 중요한 정보를 제공합니다. Raman 분광법은 층상 물질을 비파괴적으로 탐구할 수 있지만 적외선 현미경은 함유물 및 재료 결함을 식별합니다. 미량원소, 항산화제, 색소 및 촉매 제제에 대한 X선 형광 스크리닝. X선 회절 분석은 결정화도와 같은 중요한 솔리드 스테이트 구조 정보를 제공합니다. 다양한 리소스, 학습 센터 및 제품 정보를 통해 다양한 응용 분야의 고분자를 분석하는데 사용되는 다양한 방법에 대해 알아보십시오.
업계 최고의 기술을 사용하여 고분자 성분을 보다 쉽고 효율적으로 식별, 정량화 및 분석할 수 있습니다. 고분자 분석 속도를 높이고 QA/QC 검증, 문제 해결, 분해 연구, 역엔지니어링 및 제품 개발을 위해 중요한 결정을 내리는데 필요한 해답을 얻습니다.
고분자 기반 제품에서 원료, 혼합물 및 오염물을 신속하게 식별하고 검증합니다. Nicolet Summit FTIR 분광분석기(Spectrometer)는 업무량이 많은 QA/QC 실험실에서 합격/불합격 결과를 신속하게 알려주는LED LightBar를 통해 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.
제품 일관성을 모니터링하고, 문제를 해결하거나, 복잡한 재료를 분석하고 규정 준수 상태를 유지할 수 있도록 도움을 줍니다. Nicolet iS20 FTIR 분광분석기(Spectrometer)에는 동급 최고의 스펙트럼 분해능과 정확도를 제공하는 Thermo Scientific LightDrive Optical Engine이 장착되어 있습니다. 또한 10년 보증을 통해 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.
비교할 수 없는 단순성으로 분석 문제를 해결하십시오. Diamond ATR, Raman 및 NIR을 통합하여 버튼 하나만 누르면 한 실험에서 다른 실험으로 이동할 수 있습니다. Nicolet iS50 FTIR 시스템은 고분자 분석법 개발, 문제 해결, 분석 및 연구를 위한 것입니다.
광학 현미경과 통합 FTIR의 강력한 조합으로 시료를 시각 및 화학적으로 분석할 수 있습니다. Nicolet iN10 현미경은 소형 입자 식별 또는 고 공간 분해능 고분자 특성 분석에 적합합니다.
Antaris II FT-NIR 분석기를 사용하여 ready-for-plant 패키지에서 실험실 기반 FT-NIR 성능을 쉽게 구현할 수 있습니다. 업계 최고의 방법 전환 성능을 가진 Antaris II FT-NIR 분석기는 앳라인(at-line), 온라인 및 인라인 분석을 위한 견고하고 신뢰성 있는 데이터 수집 기능을 제공합니다.
견고한 Antaris MX FT-NIR 공정 분석기를 통해 광섬유 동시 다중화 기술 및 실시간 피드백을 위한 통합 통신 기능을 사용하여 원격으로 공정을 모니터링하면서 QC 테스트를 최적화할 수 있습니다.
분석 서비스 실험실은 과학자와 기술자로 구성되어 있으며 장비의 어느 부분까지 걸어 가서 기술 면에서의 전문 지식 없이도 결과를 얻을 수 있어야 합니다. 최적화 알고리즘 및 자동 시스템 설정을 통해 DXR Raman 마이크로스코프에 쉽게 접근할 수 있으며 전문가가 아니어도 탁월한 결과를 얻을 수 있습니다.
고분자의 결정질, 미정질 또는 무정형 성분을 측정합니다. ARL EQUINOX 100 X-선 회절분석기(Diffractometer)는 구조-특성간 상관관계를 확인하기 위해 고분자의 다형성, 결정화도 및 결정질 크기와 같은 필요한 모든 구조적 정보를 제공합니다.
고분자 내 염료, 충진제, 난연제, 안정제 등 무기 첨가제의 원소 조성과 농도를 식별하고 정량합니다. ARL QUANT'X EDXRF 분광분석기(Spectrometer)는 서로 다른 규정을 준수하기 위해 ppm 미만 수준까지 다양한 원소의 분석과 정량에 적합합니다.
ARL PERFORM'X WDXRF 분광분석기(Spectrometer)를 사용하여 최고의 감도와 최저 검출 한계로 전체 주기율표 범위에서 고분자 내 중요 미량 원소를 분석할 수 있습니다. 이를 통해 대량 분석뿐만 아니라 고급 원소 맵핑 및 0.5 mm 크기까지 위치 지정이 가능합니다.
MARS 레오미터 플랫폼은 R&D 연구실의 개발 단계부터 시범 공장 및 소규모 생산에 이르기까지 고분자의 수명 주기를 연구하는데 사용할 수 있습니다. 적은 시료량도 HAAKE MiniLab 컴파운더(Compounder)로 혼합할 수 있으며, 추가적인 유변학적 시험을 위해 HAAKE MiniJetPro 사출 성형 시스템으로 시험 검체를 만들 수 있습니다.
HAAKE MARS 레오미터를 사용하면 고형 검체뿐 아니라 고분자 용융물 및 용액의 점탄성 특성을 전단, 진동 및 연신율 모드에서 또는 변형률, 주기, 시간 또는 온도의 함수로 검사할 수 있습니다. 유변측정법은 지정된 조건에서 시료의 변화에 대한 정보를 제공하는 거시적 측정 방법입니다. 재료의 기계적 속성은 미시 수준의 구조에 따라 다릅니다. 유변학적 특성의 원인을 알아내기 위해 유변학적 측정을 FTIR 또는 현미경법을 이용한 미시 수준에서의 검사와 조합할 수 있습니다.
Hazing MARS 플랫폼을 실험실에 도입하여 오늘날 새로운 재료의 변화하는 시험 요구 사항에 얼마나 신속하게 대응할 수 있는지 확인하십시오.
이 유연한 측정 혼합기 및 압출기 시스템은 혁신적인 고분자 제품을 개발하는 동안 종합적인 재료 특성 정보를 제공합니다. 모듈식 토크 레오미터를 교환 가능한 혼합기, 1축 압출기 또는 원뿔형 및 병렬형 2축 압출기에 연결할 수 있습니다. 검증된 기술, 첨단 하드웨어 및 사용하기 쉬운 인터페이스를 갖춘 소프트웨어를 조합하면 PolyLab OS는 QC 및 R&D에 이상적입니다.
당사의 원뿔형 마이크로 2축 배합기 제품군은 고분자의 R&D에 적합합니다. 모든 모델은 5그램 또는 7밀리리터의 소량 재료의 배합에 사용합니다. 이는 고가의 재료를 배합하거나 소규모로 작업할 때 이상적입니다. 마이크로 컴파운더와 미니 사출 성형기 HAAKE MiniJet PRO를 확장된 워크플로우 솔루션으로 결합하십시오. HAAKE MiniJet에서 배합된 물질로부터 다양한 검사 시료를 손쉽게 제작하여 HAKE MARS 레오미터에서 추가 검사를 수행할 수 있습니다.
5g 또는 7cm3의 시료만을 사용해 점성이 높은 용해물의 정밀 통제 반응압출을 제공하기 위해 설계된 HAAKE MiniLab 3 마이크로 컴파운더는 생물고분자과 같은 고가 또는 소규모의 재료를 혼합하는데 이상적입니다. 동시에 구조적 변화를 기록하기 위해 유변학적 특성을 레코딩할 수 있습니다.
개발된 고분자와 같은 고가 또는 소규모 재료를 배합할 때 HAAKE MiniCTW 마이크로-코니컬(micro-conical) 2축(twin-screw) 컴파운더는 빠르고 신뢰할 수 있으며 비용 효율적인 방법으로 명확한 결과를 도출합니다. 새 재료를 신속하게 조기에 평가하는 것이 핵심입니다. 산업 R&D에 이상적인 HAAKE MiniCTW를 사용하면 연구자들이 5g의 적은 재료를 압출하여 제품 개발을 가속화할 수 있습니다.
HAAKE MiniJet Pro 피스톤 사출 성형 시스템을 사용하여 제한된 재료량에 대한 우려를 없애고 다양한 시료 형태를 생성할 수 있습니다. 2 ~ 5mL의 재료를 시료로 준비하여 비용을 절감할 수 있습니다.
연구, 개발, 생산, 품질 관리 등 제품 주기의 어디에 있든 관계없이 당사의 다용도 2축 압출기 제품군은 점성 고분자 재료의 혼합, 배합 및 가공을 위한 맞춤형 옵션을 제공합니다. 적응성을 염두에 두고 당사는 유연성과 모듈성을 갖춘 평행한 동축 회전식 2축 압출기를 제조하였으며 이를 통해 현재와 미래의 필요에 맞게 압출기를 수정할 수 있습니다. 용이한 접근성을 위해 수평으로 분할된 힌지형 배럴을 사용하여 압출 과정 중에 재료를 자세히 볼 수 있습니다. 공정을 최적화하거나 응용 분야를 변경하기 위해 축과 배럴을 빠르게 변환할 수 있어 시간과 비용을 모두 줄일 수 있습니다.
필요한 재료의 양에 맞는 압출기 선택: 11mm, 16mm 또는 24mm. 압출기를 쉽게 확장할 수 있도록 설계하였으므로 11mm 압출기에서 새로운 공정을 개발할 수 있고 더 많은 재료가 필요한 경우 24mm 시스템으로 손쉽게 전환할 수 있습니다.
압출기는 고분자 제형을 개발하는 시간과 비용을 절감해 줍니다. 실험을 수행하는 데 필요한 소량의 재료만 있으면 이 평행한 동축 회전식 압출기로 수많은 시험을 효과적이고 비용 효율적으로 수행할 수 있습니다.
단시간에 다양한 종류의 소량 시료를 준비할 수 있으며 관련 재료의 낭비를 최소화합니다. 이러한 확장 가능한 모듈식 탁상용 2축 압출기는 연구, 개발, 품질 관리 및 소규모 생산에 이상적입니다.
이 바닥 장착형 2축 압출기는 다양한 응용 분야에 맞게 구성할 수 있으며, 유연한 배럴 및 축 설계로 소규모 제조 및 검사 시료 배합을 위한 완벽한 도구입니다.
기법 | 자료 유형 | 자료 제목 |
---|---|---|
XRF | 애플리케이션 노트 | 환경 규정 준수를 위한 고분자 분석 |
XRF | 애플리케이션 노트 | 고분자 미량 원소 분석 |
XRD | 애플리케이션 노트 | ARL EQUINOX 100 Benchtop X-ray Diffractometer를 사용한 고분자 시료의 결정화도 측정 |
XRD | 애플리케이션 노트 | ARL EQUINOX 100 Benchtop X-ray Diffractometer를 통한 고분자 시료의 상 측정 |
XRD | 애플리케이션 노트 | ARL EQUINOX 100 X-ray Diffractometer를 통해 측정한 β-폴리프로필렌의 다형성 및 결정(Crystallite) 크기 |
XRD | 애플리케이션 노트 | Ag-behenate를 사용한 ARL EQUINOX 100 X-선 회절분석기의 작은 각 회절 기능 |
XRD | 애플리케이션 노트 | 3가지 유형의 폴리에틸렌 필름에 대한 XRD 검사 |
XRD, XRF | Flyer | XRD 및 XRF를 사용한 고분자의 품질 및 안전성 확인 |
기법 | 자료 유형 | 자료 제목 |
---|---|---|
배합 및 압출 | 애플리케이션 노트 | 세라믹 사출 성형 화합물의 유동 특성 시험 |
배합 및 압출 | 애플리케이션 노트 | PVC 건조 블렌드의 혼합기 검사와 압출 거동 간의 상관관계 |
배합 및 압출 | 애플리케이션 노트 | 여러 온도에서 PET의 유동 특성에 대한 연구 |
배합 및 압출 | 애플리케이션 노트 | XLPE의 유동 및 경화 거동 |
배합 및 압출 | 애플리케이션 노트 | 고분자의 유동 특성에 대한 안정제의 영향 연구 |
배합 및 압출 | 애플리케이션 노트 | 고분자 나노 복합재 제조 및 분석 |
배합 및 압출 | 애플리케이션 노트 | 분해 검사 - 고분자 및 항산화제 시험을 위한 새로운 검사 방법 |
배합 및 압출 | 애플리케이션 노트 | 필터 압력 밸브 검사(FPV 검사) - 마스터 뱃치, 백색 및 카본 블랙 도료 검사를 위한 새로운 표준 |
배합 및 압출 | 애플리케이션 노트 | PVC 건조 블렌드의 용융 및 분해 거동 연구 |
배합 및 압출 | 애플리케이션 노트 | 탄소 나노튜브(CNT) 현탁액과 폴리프로필렌의 배합 |
배합 및 압출 | 애플리케이션 노트 | SAN 마스터뱃치에 대한 카본 블랙 충진재의 영향 |
배합 및 압출 | 애플리케이션 노트 | 폴리에틸렌 펠릿과 카본 블랙 혼합 후 비교 전기 전도성 측정 |
배합 및 압출, 유변학 | 애플리케이션 노트 | 여러 연성 PVC 시료의 가소화 과정 평가 |
배합 및 압출, 유변학 | 애플리케이션 노트 | MIM 공급 원료에 대한 혼합기 검사 |
배합 및 압출, 유변학 | 애플리케이션 노트 | 동일한 MFR 값을 가진 LDPE 시료의 점도 측정 |
배합 및 압출 | 웨비나 | 2축 배합-투입 및 확장 |
배합 및 압출, 유변학 | 웨비나 | 제약 산업의 2축 프로세스 - 소개 |
배합 및 압출, 유변학 | 웨비나 | 혼합기 검사 - 고분자 물질 가공을 위한 다용도 도구 |
배합 및 압출 | 웨비나 | 2축 배합: 재료과학의 고분자 가공 |
기법 | 자료 유형 | 자료 제목 |
---|---|---|
XRF | 애플리케이션 노트 | 환경 규정 준수를 위한 고분자 분석 |
XRF | 애플리케이션 노트 | 고분자 미량 원소 분석 |
XRD | 애플리케이션 노트 | ARL EQUINOX 100 Benchtop X-ray Diffractometer를 사용한 고분자 시료의 결정화도 측정 |
XRD | 애플리케이션 노트 | ARL EQUINOX 100 Benchtop X-ray Diffractometer를 통한 고분자 시료의 상 측정 |
XRD | 애플리케이션 노트 | ARL EQUINOX 100 X-ray Diffractometer를 통해 측정한 β-폴리프로필렌의 다형성 및 결정(Crystallite) 크기 |
XRD | 애플리케이션 노트 | Ag-behenate를 사용한 ARL EQUINOX 100 X-선 회절분석기의 작은 각 회절 기능 |
XRD | 애플리케이션 노트 | 3가지 유형의 폴리에틸렌 필름에 대한 XRD 검사 |
XRD, XRF | Flyer | XRD 및 XRF를 사용한 고분자의 품질 및 안전성 확인 |
기법 | 자료 유형 | 자료 제목 |
---|---|---|
배합 및 압출 | 애플리케이션 노트 | 세라믹 사출 성형 화합물의 유동 특성 시험 |
배합 및 압출 | 애플리케이션 노트 | PVC 건조 블렌드의 혼합기 검사와 압출 거동 간의 상관관계 |
배합 및 압출 | 애플리케이션 노트 | 여러 온도에서 PET의 유동 특성에 대한 연구 |
배합 및 압출 | 애플리케이션 노트 | XLPE의 유동 및 경화 거동 |
배합 및 압출 | 애플리케이션 노트 | 고분자의 유동 특성에 대한 안정제의 영향 연구 |
배합 및 압출 | 애플리케이션 노트 | 고분자 나노 복합재 제조 및 분석 |
배합 및 압출 | 애플리케이션 노트 | 분해 검사 - 고분자 및 항산화제 시험을 위한 새로운 검사 방법 |
배합 및 압출 | 애플리케이션 노트 | 필터 압력 밸브 검사(FPV 검사) - 마스터 뱃치, 백색 및 카본 블랙 도료 검사를 위한 새로운 표준 |
배합 및 압출 | 애플리케이션 노트 | PVC 건조 블렌드의 용융 및 분해 거동 연구 |
배합 및 압출 | 애플리케이션 노트 | 탄소 나노튜브(CNT) 현탁액과 폴리프로필렌의 배합 |
배합 및 압출 | 애플리케이션 노트 | SAN 마스터뱃치에 대한 카본 블랙 충진재의 영향 |
배합 및 압출 | 애플리케이션 노트 | 폴리에틸렌 펠릿과 카본 블랙 혼합 후 비교 전기 전도성 측정 |
배합 및 압출, 유변학 | 애플리케이션 노트 | 여러 연성 PVC 시료의 가소화 과정 평가 |
배합 및 압출, 유변학 | 애플리케이션 노트 | MIM 공급 원료에 대한 혼합기 검사 |
배합 및 압출, 유변학 | 애플리케이션 노트 | 동일한 MFR 값을 가진 LDPE 시료의 점도 측정 |
배합 및 압출 | 웨비나 | 2축 배합-투입 및 확장 |
배합 및 압출, 유변학 | 웨비나 | 제약 산업의 2축 프로세스 - 소개 |
배합 및 압출, 유변학 | 웨비나 | 혼합기 검사 - 고분자 물질 가공을 위한 다용도 도구 |
배합 및 압출 | 웨비나 | 2축 배합: 재료과학의 고분자 가공 |