표면 분석
확실한 해결책 제공
가장 까다로운 표면, 박막, 계면 문제를 Thermo Scientific XPS 분석기로 해결하십시오. Thermo Fisher는 분석의 혁신을 통해 재료 과학의 최전선에 있는 과학자들이 초박막 분야와 나노기술 개발에 있어 대담한 진전을 이룰 수 있도록 지원합니다. 매우 편리한 동급 최강의 소프트웨어와 높은 시료 처리량은 생산 현장과 분석 실험실에 뛰어난 결과를 제공합니다. 새로운 질문이 떠오를 때마다 종합적인 XPS 분석기 제품과 서비스는 확실한 해결책을 얻을 수 있는 성능과 유연성을 제공합니다.
영업 담당자에게 문의하기
주요 XPS 시스템
Thermo Scientific Nexsa XPS 시스템은 연구 결과의 품질을 저하시키지 않으면서도 높은 처리량의 완전 자동화된 다중 기법 분석을 제공합니다. ISS, UV, UPS, REELS 및 Raman 등의 다수의 분석 기법들의 통합으로, 사용자는 진정한 상관 분석을 실시할 수 있으므로 마이크로일렉트로닉스, 초박막, 나노기술 개발 및 기타 응용 분야의 발전 잠재력을 활짝 열어줍니다.
Nexsa XPS system
HDI-K-Alpha-XRay-Photoelectron-Spectrometer-System-230x195
정확한 결과를 빠르고 효율적으로 얻을 수 있습니다. 소형의 Thermo Scientific K-Alpha 시스템은 연구 및 일상 분석을 위해 XPS에 필요한 요구 사항들을 높은 시료 처리량과 고급 기능으로 해결합니다. Thermo Scientific Avantage 데이터 시스템의 도움으로 직관적인 조작이 가능한 K-Alpha는 여러 사용자가 있는 시설에 이상적입니다.
HDI-ESCALAB-250Xi-XRay-Photoelectron-Spectrometer-230x195
Thermo Scientific ESCALAB XI+ X-ray Photoelectron Spectrometer(XPS) 마이크로프로브(Microprobe)로 높은 분석 성능과 유연성을 경험하십시오. 이 시스템은 높은 감도와 함께 고분해능 정량 이미징 및 다중 기법 기능을 결합하여 고품질의 측정 스캔을 몇 초 만에 작성합니다. 
HDI-Theta-Probe-230x195
Thermo Scientific 세타 프로브 각-분해 X-선 광전자 분석기 시스템을 통해 초박층을 비파괴적으로 특성 분석하십시오. 세타 프로브(Theta Probe)는 시료를 기울이지 않고 각분해 스펙트럼을 수집하여 복잡한 박막 측정을 단순하고 직관적으로 만듭니다.
HDI-MAGCIS-POSITION-A-230x195
표면 분석 실험에서 최고의 성능을 보장합니다. Thermo Scientific MAGCIS 듀얼 모드 이온 소스로 뎁스(depth) 프로파일링 분석이 가능하며 동일한 XPS 기기에서 연질 물질과 경질 물질의 표면을 모두 세척할 수 있습니다. 가스 클러스터 스퍼터링(gas cluster sputtering) 및 일원자 스퍼터링(monatomic sputtering) 간의 전환을 Avantage 소프트웨어에서 완벽히 처리하며 몇 초 만에 수행할 수 있습니다.
HDI - Avantage Data System 230 x 195
표면 분석용 Thermo Scientific Avantage 데이터 시스템으로 전자 분광계의 잠재력을 완벽히 활용하십시오. 동급 최강의 이 데이터 시스템은 기기 제어, 데이터 획득, 데이터 가공, 보고 기능을 통합하여 정밀하고, 정확하고, 안정적인 기기 제어를 제공합니다.
주요 XPS 동영상 - MAGCIS의 내외부 구조
이 듀얼 모드 이온 소스로 뎁스 프로파일 분석이 가능하며 동일한 XPS 기기에서 연질 물질과 경질 물질의 표면을 모두 세척할 수 있습니다.
Battery compendium
리튬 이온 배터리 분석
리튬 이온 배터리에 관한 다양한 기술을 설명하는 48페이지 분량의 애플리케이션 노트 개요서를 보시고 리튬 이온 배터리 성능을 다음 단계로 향상시켜 보십시오.
개요서 다운로드