iCE 3300 AAS 원자 흡수 분광분석기
완전 자동 가스 박스(gas box)를 가진 간단하고 다용도성의 단일 애터마이저(single atomizer) AAS. 주로 불꽃 분석을 수행하고 가끔 퍼니스 샘플을 사용하는 실험실을 위한 완전한 솔루션.
 불꽃 분석을 위한 iCE 3000 시리즈 AAS퍼니스 분석을 위한 iCE 3000 시리즈 AAS
개요
  • 견고성
  • 신속성
  • 신뢰성
  • 콤팩트
  • 비용 효율성
  • 폭넓은 검출 기능(>60 요소)
  • 액체 또는 기체 시료에 적합
  • 견고성
  • 무인 분석
  • 유저에게 분석법 개발을 가이드하고 이상적인 분석 파라미터를 보장하는 wizard 기반 워크플로우
  • 복잡한 매트릭스를 분석하는 실험실에 이상적
  • 소량의 액체 시료 분석에 적합
정확도와 정밀도 탁월한 간섭 제거로 신뢰성 있는 정확성을 얻을 수 있습니다.효율적인 간섭 제거
감도 mg/L, 일부 원소에 대해서는 더욱 낮음낮은 mg/L, 일부 원소에 대해서는 더욱 낮음
AAS 학습센터
원자 흡수 분광법(AAS)은 주로 용액 속 화합물을 간편하게 분석하는 데 활용되는 기술로써, 기기는 원자 흡수 분광분석기, 원자 흡광 분석기 등으로 불립니다. 식음료, 수질, 제약 분야에 많이 활용되며, 암석에 함유된 귀금속 비율 측정 등 채광(mining operation) 분야에서도 활용됩니다.
AAS의 원리, 시료 전처리 방법 등 더 많은 정보를 보시려면 ‘학습 센터’를 방문하세요.
* 필수 항목
Style Sheet for Global Design System