원자 흡수 분광법(AAS)은 주로 용액 속 화합물 분석을 위해 간편하게 사용할 수 있는 고처리량의 경제적인 기술입니다. 이러한 이유로 AAS는 식음료, 수질, 임상 및 제약 분석에 사용됩니다. 또한 암석에 함유된 귀금속 비율 측정 등 채광 분야에서도 사용됩니다.
원자 흡수 분광법이란?
원자 흡수 분광법(AAS)은 광원에서 방사되는 전자기 방사선의 특정 파장을 적용하여 액체 또는 고체 시료에서 원소를 검출합니다. 각각의 원소는 파장을 다르게 흡수하며 표준물질 대비 흡광도가 측정됩니다. 실제로 AAS는 서로 다른 원자에 의해 흡수되는 서로 다른 방사 파장을 활용합니다.
AAS에서는 먼저 분석물이 원자화되면서 특정 파장이 방출되고 기록됩니다. 그런 다음, 여기 과정에서 원자가 특정 에너지를 흡수하면 전자가 한 단계 위의 에너지 수준으로 이동합니다(그림 1).
전자가 원래의 에너지 상태로 돌아올 때 빛의 형태로 에너지가 방출됩니다(그림 2). 이 빛은 해당 원소 특유의 파장을 갖습니다. 빛의 파장 및 강도에 따라 특정 원소를 검출하고 그 농도를 측정할 수 있습니다.
Figure 1. Excitation of an atom.
Figure 1. Excitation of an atom.
Figure 2. Relaxation and photon emission.
Figure 2. Relaxation and photon emission of an atom.
AAS는 적용할 수 있는 분야가 무제한이며 복잡하지 않은 미량 원소 분석에 여전히 널리 사용되고 있습니다. 불꽃 원자 흡수 분광법(FAAS)은 여러 산업 분야에서 널리 채택되어 이 기법의 고유하고 특이적인 장점이 지속적으로 활용되고 있습니다. 흑연로 원자 흡수 분광법(GFAAS)은 매우 적은 시료량으로 10억분율(ppb 또는 ng/l) 단위의 농도를 가진 원소 측정에 널리 사용되고 있는 기술입니다.
이 섹션에서 설명되는 내용은 다음과 같습니다.
  • 원자 흡수 분광법을 뒷받침하는 시스템과 기술에 대한 이해
  • AAS를 이용하여 분석할 수 있는 고체 및 액체 시료의 유형 및 우수한 시료 전처리 및 주입을 위한 요구 사항 확인
  • 정확한 데이터 분석을 방해하는 요인 식별 및 보정
AAS 정보 하위 주제
AAS 시료 전처리
AAS 시료 전처리
AAS 분석을 위해 서로 다른 유형의 시료를 어떻게 준비하는지, 스펙트럼 간섭 및 낮은 감도와 같은 문제를 어떻게 해결하는지, 그리고 독성 원소 또는 높은 농도로 고체 물질을 함유한 시료를 어떻게 처리하는지 알아보십시오.
AAS 데이터 분석
AAS 데이터 분석
다양한 백그라운드(background) 관련 문제가 어떻게 해결되는지, 내부 표준물질이 어떻게 기능하는지, AAS 소프트웨어가 까다로운 분광분석법 워크플로우 및 실험 과정에서 사용자를 어떻게 안내하는지 알아보십시오.
AAS 시스템 및 기술
AAS 시스템 및 기술
AAS 시스템의 기본 구성 요소, 미량의 원소 분석 기술의 작용 원리, 워크플로우를 간소화하고 실험 정확도를 개선하는 액세서리 등에 대한 자세한 내용을 알아보십시오.