Search Thermo Fisher Scientific
표준 AAS 기기는 시료 도입 영역, 광(방사)원, 단색화 장치 또는 다색화 장치, 검출기 등의 4가지 요소로 구성됩니다(그림 1).
흡수 후에는 여기원(excitation source)인 불꽃 또는 흑연로에서 방출되는 특정 파장이 AAS의 광학 시스템으로 전달되어 초점이 맞춰집니다. 주어진 파장의 빛의 세기가 감소하면 시료의 분석물 농도도 이에 비례하여 감소하기 때문에 이 세기 값은 분석 대상 원소의 정량화에 사용할 수 있습니다.
다음 시스템 및 기술은 FAAS 및 GFAAS 기술을 매우 단순화한 것입니다.
자동희석기 시스템 - 불꽃 원자 흡수 분광법(FAAS)을 위한 자동 인라인 희석기 및 표준물질 준비 시스템입니다.
용액 기반의 분광 원소 분석 기법은 각 분석 시 분석기를 보정하기 위한 표준 용액을 준비해야 합니다. FAAS에서는 보정 그래프의 곡률을 정확하게 추적하려면 최소 3개의 보정 표준물질이 필요합니다. 이러한 보정 표준물질 준비는 대부분의 분석 실험실에서 시간이 많이 소요되는 과정 중 하나입니다. 표준물질 준비에는 종종 여러 희석 단계가 포함되므로 오염이나 작업자 오류의 위험이 높아집니다. FAAS 보정 곡률의 결과는 기기의 동적 농도 범위가 상대적으로 짧기 때문에 실제 시료 농도는 보정 시 상단 표준 및 선형 영역 위에 있을 수 있습니다. 이 경우 사용자는 분석을 일시 중단하고 시료가 보정된 범위 내에 들어올 때까지 한계 이상으로 희석해야 합니다.
자동희석기 시스템은 단일 마스터 표준에서 작업용 보정 표준물질을 자동으로 준비하여 많은 노동력이 요구되는 이러한 작업을 대신 수행할 수 있도록 설계되었습니다. 이와 같은 방법으로 수동 희석 단계가 필요하지 않습니다. 또한 자동희석기 시스템을 사용하면 한계를 넘는 시료를 보정 범위로 희석하여 처리 작업을 간소화할 수 있습니다.
연속 흐름(continuous flow) 증기 발생 시스템 - 수소화물 형성 원소를 측정하기 위한 강력한 도구입니다.
수소화물 발생 AAS는 증기 단계에서 분석할 수 있는 휘발성 금속 수소화물을 생성하기 위해 화학 반응을 이용합니다. 적절한 액체 시약이 반응 영역에서 시료와 혼합되어 수소화물 증기를 형성합니다. 그런 다음 이 증기는 기체-액체 분리기에서 액체 혼합물로부터 분리된 후 가열이 가능한 원자화 셀로 전달됩니다(필요한 경우). 가열되면 수소화물이 원자를 분해하고 방출하며, 방출된 원자는 원자 흡수를 통해 측정됩니다. 이 셀은 공기 아세틸렌 화염 또는 전기 가열로를 사용하여 가열할 수 있습니다.
수은 분석의 경우 화학 물질은 원소 수은을 형성하므로 가열이 필요 없습니다. 따라서 수은은 원자화 셀로 증기 형태로 전달됩니다.
애플리케이션 노트, 과학 포스터, 웨비나 등의 라이브러리에서 원소 및 동위원소가 얼마나 중요한 분자 정보를 제공하는지 알아보십시오.