Trace Elemental Analysis (TEA) Information
미량 원소 분석
우주의 모든 일반 물질은 화학 원소로 구성됩니다. 식별된 118개의 원소 중 94개는 지구상에서 자연적으로 발견되며 안정적이거나 불안정한 동위원소를 가지고 있습니다.
모든 물질은 원소 조성이 다르기 때문에 화학적 특성 또한 다릅니다. 주어진 물질에서 원소의 조성 또는 농도를 알면 해당 물질에 대한 몇 가지 특성(예: 지리적 원산지, 제품 품질, 공정 작업)을 확인할 수 있습니다. 명칭 그대로 미량 원소 분석(TEA)은 본질적으로 미량의 화학 원소 측정을 다룹니다. 이러한 미량 성분은 종종 넓은 농도 범위로 존재합니다(예: 암석 조성에서 0.1%, 반도체 등급 화학 물질에서 1조분의 일).
TEA는 원소 분석을 포괄하기 때문에 자연 환경을 이해하는 데 필수적인 과정입니다. 따라서 TEA는 환경 모니터링, 제약 검사, 식품 안전, 지구화학, 석유화학, 금속공학, 독성학, 법의학 등 다양한 분야에 적용될 수 있습니다.
이 섹션에서 설명되는 내용은 다음과 같습니다.
  • 원소 시료 분석에 이상적으로 적합한 TEA 기기 및 기술 유형
  • 특정 원소에 대한 정보 수집을 위해 원자흡수광도계(AAS), 유도 결합 플라즈마 발광 분석법(ICP-OES) 사용이 필요한 시점 및 이유
  • AAS, ICP-OES 및 ICP-MS 데이터를 획득하는 방법과 이러한 데이터의 수집 및 처리 과정에서 일반적으로 적용되는 기술에 대한 이해
  • 미량 원소 분석을 위한 시료 전처리 과정에서 스펙트럼 간섭과 물리적 간섭을 포함하여 고려해야 하는 중요한 요소
TEA 기능
웨비나
On-demand webcasts: Simplify Everyday Trace Elemental Analysis
주문형 웹캐스트: 일상적인 미량 원소 분석 간소화
  • : ICP-OES 간소화
  • : ICP-MS 간소화
TEA 정보 하위 주제
분광분석, 원소 및 동위원소 분석 학습 센터
분광분석, 원소 & 동위원소 분석 리소스 라이브러리
분광분석, 원소 및 동위원소 분석 관련 워크플로우, 과학 애플리케이션, 기술 핸드북, 포스터 및 웨비나 컬렉션에 대한 액세스를 제공합니다.