유도 결합 플라즈마 질량분석법(ICP-MS)은 주기율표에 있는 대부분의 원소들을 1리터당 밀리그램에서 나노그램 수준으로 검출할 수 있는 원소 분석 기술입니다. 이 분석법은 환경 모니터링, 지구화학 분석, 금속 가공, 제약 분석 및 임상 연구를 포함하는 다양한 산업 분야에서 사용됩니다.
유도 결합 플라즈마란?
What is inductively coupled plasma?
유도 결합 플라즈마(ICP)는 시료를 구성 원소로 완전히 분해하고 이 원소들을 이온으로 변환시키는 이온화 소스입니다. 일반적으로 아르곤 가스로 구성되며 플라즈마 형성을 위해 유도 코일을 사용하여 아르곤 가스에 에너지가 "결합"됩니다. 
ICP-MS 미량 금속 분석 워크플로우
ICP-MS 시스템은 강력한 분석 기기입니다. 이러한 기기에서 최상의 데이터 품질을 얻으려면 시료 전처리 및 주입 기법을 주의하여 수행해야 합니다. 또한 데이터 수집 및 처리 결과에 대한 철저한 검사가 필요합니다.
이 섹션에서 설명되는 내용은 다음과 같습니다.
  • ICP-MS를 사용하여 분석할 수 있는 시료 유형과 시료 전처리 및 주입 시 고려해야 할 조건
  • ICP-MS 데이터가 분석을 위해 수집되기 전에 질량분석기 내에서 생성되는 방식
  • 정확한 ICP-MS 데이터 분석을 방해하는 요인 식별 및 보정
  • ICP-MS 시스템의 기반을 이루는 시스템 및 기술에 대한 이해
ICP-MS 정보 하위 주제
ICP-MS 데이터 분석
ICP-MS 원시 데이터는 간섭 및 기기 드리프트를 처리하기 위해 종종 보정이 수행됩니다. 시료 농도 곡선을 플로팅할 때 스파이킹(spiking) 및 표준물질 첨가를 포함하여 데이터 보정에 사용되는 기법에 대한 이해가 필요합니다.
ICP-MS 시스템 및 기술
질량분석기와 자기 섹터(magnetic sector)의 차이점, 시료 간섭의 제거 방식, 선택 후 단일 이온이 검출되는 방식 등에 대한 이해를 바탕으로 어떤 ICP-MS 시스템이 실험실에 이상적인지 확인해 보십시오.
iCAP TQ ICP-MS가 어떻게 문제를 해결하는지 알아보십시오.
이 시스템은 복잡한 매트릭스 분석 시의 어려움을 해결하기 위해 고유한 사용 편의성과 함께 삼중 사중극자 기술을 재정의하여 설계되었습니다. Thermo Scientific iCAP TQ ICP-MS가 삼중 사중극자 기술을 적용하여 어떻게 간섭 제거 성능을 향상시켰는지 알아보십시오.
동영상 및 웨비나