Search Thermo Fisher Scientific
Life Technologies 에서 Cytokine 및 신호전달 단백질의 정량 및 검출을 위한 Novex® multiplex Luminex® assays 를 제공해 드립니다. 이들 분석법들은 우수한 성능과 재현성 있는 결과를 가지며, 각 샘플에서 여러 표적을 동시에 측정하도록 설계되었습니다.
맞춤주문도구로 맞춤 Luminex® assays를 주문하세요
면역분석 선택 가이드로 Luminex® Assays 를 찾아보세요
Luminex® Assays by Species | Luminex® Assays by Target | |||
---|---|---|---|---|
Luminex® Assays
Luminex® assays는 실제로 모든 실험실 각각의 필요에 맞는 형태로 만들어졌습니다. 활용성은 Luminex® xMAP® multiplex platform; 의 많은 장점 중 하나입니다. 이러한 장점은 cytokine 선별, 경로 분석, 간단한 프로파일링에 사용할 수 있도록 premixed Luminex® 분석 패널의 대규모 선택에도 이용된 바 있습니다. 또한, Life Technologies에서는 스스로 분석 패널을 만들거나 더 큰 패널을 만들기 위해 pre-mixed Luminex® assays에 추가할 수 있는 단일 표적 Luminex® bead kits도 제공하고 있습니다. 마지막으로, 고객의 관심대상 표적을 위한 맞춤 Luminex® 분석패널도 생산할 수 있습니다.
Luminex® assays 는 ELISA와 매우 유사한 절차를 사용하며 설정과 실행이 쉽습니다(Figure 1). Life Technologies에는 Luminex® xMAP® 기술 또는 Luminex® 를 처음 사용하는 경우, 도움을 드릴 수 있는 전담 FAS(Field Application Scientist) 팀이 있습니다. FAS가 직접 여러분의 실험실을 방문하여 Luminex® 분석을 실행하고, Luminex®장비 및 소프트웨어 설정 방법을 안내해드립니다. 또한 FAS팀에서는 실제로 제기될 수 있는 모든 문제들에 대한 해답을 찾는데 도움을 드릴 수 있습니다. Luminex® 개인적인 지원을 요청하세요.
Tables 1, 2, and 3은 Novex® multiplex Luminex® assays와 단백질표준(assay에 포함)의 우월성을 나타낸 것입니다. 다른 분석과 달리, 각 Luminex® assay에 최대 수의 beads가 사용되므로, 적어도 100 건/bead 영역/표적의 데이터가 수집됩니다. 일부 제조원에서 권장되는 50건과 비교하여 100건 이상을 계수함으로써, %CV가 낮아지고 보다 정밀한 분석이 가능합니다. Luminex® assays는 출하 전 엄격한 품질관리와 밸리데이션을 거쳤습니다. 대상 표적에 대한 특이도를 보장하기 위해 교차반응성에 대한 검사 역시 광범위하게 실시되었습니다. 또한, 제공해드리는 단백질 표준은 표준물질의 일관성을 극대화하기 위해 정밀하게 교정되었습니다.
Novex® multiplex Luminex® assays는 표적 당 100개의 beads로부터 데이터를 수집할 수 있도록 설정되었습니다. 일부 제공자로부터의 Luminex® assay 프로토콜은 50 events/region/target 만으로부터의 데이터 수집을 필요로 할 수 있습니다(다시 말하면, 검출시스템으로 각 표적 당 50 개 beads만을 판독하는 것을 요구할 수 있습니다.) 이러한 데이터는 beads 50개에서만 데이터를 수집하는 것과 비교하여 전체 100 개로부터 자료를 수집함으로써 %CV와 분석의 정밀도가 향상됨을 나타내는 것입니다.
Sample Description | %CV (MFI) | |
50 Bead events (0.5X Beads/ well) | 100 Bead events (1X Beads/ well) | |
Average (Serum) | 8.7 | 12.0 |
Average (Plasma) | 14.8 | 7.3 |
Average (TCS) | 8.5 | 5.2 |
Average (All) | 10.5 | 6.9 |
Novex® mulitplex Luminex® assays는 이용가능한 경우 NIBSC 표준 (국제 표준품 집합)에 대해, 또는 측정의 적절성을 보장하기 위해 인산단백질 활성에 대한 출판된 세포 내 세포 모델에 대해 교정되었습니다. 단백질 표준은 표준의 완전성 및 성능에서의 일관성을 위해, 단일 및 multiplexed assay에서 동결건조 전후 검사됩니다.
|
|
Novex® multiplex Luminex® assays에서의 사용을 위해 선택된 항체가 목표 표적에 매우 특이적인지를 확인하기 위해 수십개의 유사 표적단백질로부터의 분석 반응을 측정했습니다. 경쟁사의 분석에 사용된 항체들은 엄격한 검사를 거치지 않아 비특이적인 분석결과가 나타날 수도 있습니다. 이 표에는 Novex® multiplex Luminex® 분석 또는 다른 제조원으로부터의 분석을 사용하여 유사한 표적단백질의 결과(나타난 형광 단위)가 비교되어 있습니다. Luminex® 분석에서는 유사한 비표적단백질로부터의 유의한 신호가 전혀 나타나지 않은데 비해, 다른 공급사로부터의 여러 분석에서는 비표적 단백질과의 유의한 교차반응성이 나타났습니다.
|
|
Resources |