Search Thermo Fisher Scientific
혈관 내피 성장 인자(vascular endothelial growth factor, VEGF)는 강력한 성장 및 혈관 신생 사이토카인입니다. 내피세포의 증식과 생존을 자극하고 혈관 신생 및 혈관 투과성을 촉진합니다. 혈관 조직에서 발현되는 VEGF는 정상 및 병리적 혈관 신생에서 중요한 역할을 합니다. 종양 전이 및 안구 내 신생혈관 증후군 유발에 VEGF가 관여한다는 상당한 근거가 있습니다.
혈소판 유래 성장 인자(platelet-derived growth factor, PDGF)는 이황화 결합 이합체성 성장 인자입니다. PDGF는 평활근 세포, 결합 조직 세포, 뼈 및 연골 세포, 일부 혈액 세포를 포함한 다양한 세포 유형에 대한 강력한 미토겐입니다. PDGF는 혈소판 α-과립에 저장되어 있다가 혈소판 활성화 시 방출됩니다. PDGF는 과다형성, 화학주성, 배아 뉴런 발달, 호흡기 세관의 상피세포 발달을 포함한 많은 생물학적 과정에 관여합니다.
VEGF/PDGF 슈퍼 유전자군의 성장 인자는 이황화 결합 이합체를 형성하는 8개의 보존 시스테인 잔기가 존재하는 것이 특징입니다. 두 가지 대표적인 예는 다음과 같습니다.
인간 VEGF165는 두 개의 165 아미노산 폴리펩티드 사슬로 구성된 38.2 kDa의 이황화 결합 동질 이합체 단백질입니다.
인간 PDGF-AB는 α 사슬 한 개와 β 사슬 한 개(총 234개의 아미노산)로 구성된 26.4 kDa의 이황화 결합 이질 이합체입니다.
VEGF 재조합 단백질은 여러 연구 분야에서 사용되고 있습니다. 예를 들어 재조합 VEGF-165는 다음과 같은 경우에 사용되고 있습니다.
VEGF는 세 가지 수용체, 즉 fms 유사 티로신 키나아제(flt-1), KDR 유전자 산물(KDR의 쥐 상동 인자는 flk-1 유전자 산물), flt4 유전자 산물을 통해 신호를 보냅니다.
VEGF 이름, 동의어 | 발현(일부 목록) | 기능 | 수용체(선택 목록) |
---|---|---|---|
VEGF-A121 Vascular Permeability Factor (VPF) | 혈관이 있는 모든 조직 | 혈관 신생, 내피세포 증식, 세포 이동, 파골 세포 형성 유도 | VEGFR-1, -2 |
VEGF-A145 Vascular Permeability Factor (VPF) | 혈관이 있는 모든 조직 | 혈관 신생, 내피세포 증식, 혈관 형성, 혈관 투과화, 파골 세포 형성 유도 | VEGFR-1, -2, HSPG, Neuropilin-1 |
VEGF-A165 Vascular Permeability Factor (VPF) | 혈관이 있는 모든 조직 | 혈관 신생, 내피세포 증식, 혈관 형성, 혈관 투과화, 파골 세포 형성 유도 | VEGFR-1, -2, HSPG, Neuropilin-1, -2 |
VEGF-A189 Vascular Permeability Factor (VPF) | 혈관이 있는 모든 조직 | 혈관 신생, 내피세포 증식 및 이동 유도 | HSPG, Neuropilin-1, -2 |
VEGF-A206 Vascular Permeability Factor (VPF) | 혈관이 있는 모든 조직 | 미확인 | HSPG, Neuropilin-1, -2 |
VEGF-B167 VEGF-Related Factor (VRF) | 심장, 골격근, 혈관 평활근 세포 | 배아 혈관 신생 | VEGFR-1, Neuropilin-1 |
VEGF-B186 VEGF-Related Factor (VRF) | 심장, 골격근, 혈관 평활근 세포 | 배아 혈관 신생 | VEGFR-1, Neuropilin-1 |
VEGF-C, VEGF-2, Vascular Endothelial Growth Factor Related protein (VRP), Flt4-Ligand | 신경 내분비 기관, 폐, 심장, 신장, 혈관 평활근 세포 | 림프관 신생 및 종양 혈관 신생 | VEGFR-2, -3, Neuropilin-2 |
VEGF-D, c-Fos Induced Growth Factor (FIGF) | 신경 내분비 기관, 폐, 폐, 심장, 신장 혈관 평활근 세포 | 림프관 신생 및 종양 혈관 신생 | VEGFR-2, -3 |
VEGF-E (Orf Virus) | 바이러스 유래 | 내피 증식, 혈관 투과성, 혈관 신생 유도 | VEGFR-2, Neuropilin-1 (NZ2-VEGF-E 변이에 결합) |
VEGF-F (뱀독) | 뱀독 | 내피 증식, 혈관 투과성, 혈관 신생 유도 | VEGFR-2 |
PlGF-1 Placenta Growth Factor-1, PGFL, PGF, PIGF | 태반, 갑상샘, 폐, 갑상샘종 | 혈관 신생, 단핵구에 대한 화학주성, 상처 치유 및 종양 형성 | VEGFR-1 |
PlGF-2 Placenta Growth Factor-2, PGFL | 태반, 갑상샘, 폐, 갑상샘종 | 혈관 신생, 단핵구에 대한 화학주성, 상처 치유 및 종양 형성 | VEGFR-1, Neuropilin-1, Neuropilin-2 |
PlGF-3 Placenta Growth Factor-3, PGFL | 태반 | 혈관 신생, 단핵구에 대한 화학주성, 상처 치유 및 종양 형성 | VEGFR-1 |
PlGF-4 Placenta Growth Factor-4, PGFL | 태반, 갑상샘, 폐, 갑상샘종 | 혈관 신생, 단핵구에 대한 화학주성, 상처 치유 및 종양 형성 | VEGFR-1 |
PDGF가 사용하는 두 가지 신호 전달 수용체가 식별되었으며 PDGFR-α 및 PDGFR-β로 명명되었습니다. PDGFR-α는 세 가지 PDGF 형태 각각에 대한 고친화성 수용체입니다. 반면 PDGFR-β는 PDGF-BB 및 PDGF-AB와 상호작용합니다.
PDGF 이름, 동의어 | 발현(일부 목록) | 기능 | 수용체(선택 목록) |
---|---|---|---|
PDGF-AA Glioma-Derived Growth Factor (GDGF), Osteosarcoma-Derived Growth Factor (ODGF) | a-과립, 혈소판 활성화 시 방출됨 | 분열촉진 인자, 과다형성, 세포 이동, 배아 뉴런 발생, 혈관 신생 | PDGFR-a |
PDGF-BB Glioma-Derived Growth Factor (GDGF), Osteosarcoma-Derived Growth Factor (ODGF) | 심장, 뇌(흑질), 태반, 태아 신장 | 분열촉진 인자, 과다형성, 세포 이동, 배아 뉴런 발생, 혈관 신생 | PDGFR-a, PDGFR-b |
PDGF-AB Glioma-Derived Growth Factor (GDGF), Osteosarcoma-Derived Growth Factor (ODGF) | a-과립, 혈소판 활성화 시 방출됨 | 분열촉진 인자, 과다형성, 세포 이동, 배아 뉴런 발생, 혈관 신생 | PDGFR-a, PDGFR-b |
PDGF-CC Fallotein, Spinal Cord-Derived Growth Factor (SCDGF) | 망막 색소상피, 나팔관, 신장 내 혈관 평활근 세포, 혈소판, 전립선, 고환, 자궁 | 분열촉진 인자, 과다형성, 세포 이동, 배아 발달, 혈관 신생 | PDGFR-a |
PDGF-DD Iris-Expressed Growth Factor (IEGF), Spinal Cord-Derived Growth Factor-B (SCDGF-B) | 심장, 췌장, 부신, 난소, 태반, 간, 신장, 전립선, 고환, 소장 | 분열촉진 인자, 과다형성, 세포 이동, 배아 발달, 혈관 신생 | PDGFR-b |
Search the database to find answers to your questions
Learn about all aspects of cell culture
See what recombinant proteins are used to generate organoids
Find Getting Started guides, protocols, troubleshooting, and other resources
Get technical or customer support for any recombinant protein; find SDS, CoA, and phone numbers based on a specific product
Intended use of the products mentioned on this page vary. For specific intended use statements please refer to the product label.