Gibco 배지 보충제(Supplement)로 세포 배양을 개선하세요 
배지 보충제는 성공적인 세포 배양 실험의 중요한 구성 요소입니다. 세포 배양 보충제를 사용하면 세포의 성장 조건을 맞춤화하고, 세포 생존력과 성장을 개선하며, 세포를 더 오래 건강하게 유지하는 등 많은 이점이 있습니다.
Gibco 세포 배양 배지 보충제(supplement)는 세포 배양 및 연구 결과의 신뢰성과 일관성을 보장하는 데 도움이 됩니다.
Product photo of Gibco HEPES
성장 인자 및 사이토카인
성장 인자 및 사이토카인은 배양 시 세포의 증식과 발달에 중요합니다. Gibco PeproTech 재조합 성장 인자 및 사이토카인은 강력한 세포 배양 및 질병 모델을 지원하기 위해 품질과 일관성을 제공합니다.
성장 인자 및 사이토카인 살펴보기
Product photo of Gibco HEPES
세포 배양 버퍼
세포에 버퍼를 제공하여 pH 변화를 방지하는 것이 중요합니다. 이 필수적인 완충은 세포 배양 배지에 HEPES 또는 bicarbonate 기반 버퍼를 포함함으로써 이루어집니다.
세포 배양 버퍼 살펴보기
Product photo of Gibco HT Supplement
기타 배지 보충제(supplement)
당사는 세포의 성장 및 유지 보수를 지원하기 위해 다양한 세포 배양 배지 보충제(supplement)를 생산합니다. 세포 배양을 맞춤화하기 위해 Gibco 배지 보충제(supplement)를 선택해보세요.
더 많은 배지 보충제(supplement) 살펴보기
추가 배지 보충제(Supplement)
세포 배양 버퍼
Sodium Bicarbonate 7.5% solution이 들어 있는 병
세포 배양에 사용되는 Sodium bicarbonate
Sodium bicarbonate(NaHCO3)는 4~10%의 이산화탄소가 있는 상태에서 배지의 pH를 유지하기 위해 세포 배양에 사용되는 일반적인 버퍼입니다. 또한 sodium bicarbonate는 일부 영양적 이점을 제공하며 세포에는 독성이 거의 없습니다.
배지 내 sodium bicarbonate의 최종 농도는 배지의 제형과 인큐베이터의 이산화탄소 농도에 따라 달라집니다. 사용하는 탄산수소나트륨 농도에 따라 다른 CO2 농도가 권장됩니다. 배지 제형에 따른 권장 CO2 농도는 다음과 같습니다.
  • NaHCO3(g/L) <1.5, 4% CO2 필요
  • NaHCO3(g/L) 1.5~2.2, 5% CO2 필요
  • NaHCO3(g/L) 2.2~3.4, 7% CO2 필요
  • NaHCO3(g/L) >3.5, 10% CO2 필요
Gibco HEPES 버퍼가 포함된 병
세포 배양에 사용되는 HEPES 버퍼
bicarbonate는 영양학적 이점 때문에 가장 일반적으로 사용되는 세포 배양 버퍼이지만, HEPES 버퍼에 비해 생리적 pH에서 bicarbonate의 완충 능력이 감소합니다. HEPES는 세포에 영양학적 이점을 제공하지 않지만, pH 7.2~7.6에서 세포 배양 배지를 완충하기 위해 첨가할 수 있습니다. 따라서 세포 배양 시 CO2 인큐베이터 외부에서 장시간 조작해야 하는 경우 HEPES를 첨가하면 추가 완충 능력을 확보할 수 있습니다.
Gibco HEPES(4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid)는 양쪽성 이온 유기 화학 완충제이며 1966년 Norman Good 박사와 그의 동료들이 설명한 버퍼 세트에서 파생된 "Good" 버퍼로 분류됩니다(Good, et al Biochemistry 1966). 
HEPES와 같은 "Good 버퍼"는 다음과 같은 특성이 있습니다.
  • 6.0~8.0의 pKa 값
  • 높은 용해도
  • 멤브레인 불투과성
  • 생화학 반응에 미치는 영향이 제한적임
  • 매우 낮은 가시광선 및 자외선 흡광도
  • 화학적 및 효소적으로 안정적
  • 간편한 준비
세포 배양 배지의 HEPES 농도는 10 mM에서 25 mM까지 다양할 수 있습니다. Gibco DMEM에서 HEPES는 25 mM의 농도로 존재합니다. 그러나 Gibco DMEM/F-12에서는 15 mM의 농도로 발견됩니다. 가장 일반적으로 사용되는 농도는 25 mM입니다. 
기타 세포 배양 보충제(Supplement) 
2-mercaptoethanol
널리 사용되는 케미컬 화합물인 2-mercaptoethanol의 화학식은 HOCH2CH2SH입니다. 에틸렌글리콜의 하이브리드이며 이황화 결합을 줄이는 데 사용됩니다. 특히 (다른 것들 중에서) 하이드록실 라디칼을 제거하기 때문에 생물학적 항산화제 작용을 할 수 있습니다. 하이드록실기는 물에 대한 용해도를 높이고 휘발성을 낮춥니다.
Gibco MEM NEAA의 제품 사진
아미노산 용액 
배양 시 세포의 생존율을 늘리고 성장을 자극하기 위해 아미노산 보충제를 배지에 첨가할 수 있습니다. 또한 아미노산 보충제를 첨가하면 영양분이 공급되고 체외(in vitro) 세포의 생합성 부담을 줄일 수 있습니다. 증류수로 제조되며, 이 용액 중의 비필수 아미노산은 MEM-알파 배지의 100배 농도로 존재합니다.
HAT 보충제(supplement) 
HAT 보충제(supplement)는 sodium hypoxanthine, aminopterin, thymidine의 액체 혼합물입니다. 희석 후, HAT는 융합되지 않았거나 자가 융합된 HGPRT-myeloma 세포를 제거하기 위해 post-fusion selective medium으로 사용하기에 적합합니다. Hypoxanthine과 thymidine은 융합된 비장 세포에 의해 제공된 HGPRT를 활용하는 회수(salvage) 경로를 통해 하이브리도마에 의한 DNA 합성을 위해 사전 형성된 퓨린과 피리미딘을 제공합니다. 엽산 길항제인 aminopterin은 de novo 뉴클레오시드 생합성 경로를 억제합니다.
Gibco HT Supplement 제품 사진
HT 보충제(supplement) 
HT 보충제(supplement) 용액은 sodium hypoxanthine과 thymidine의 혼합물입니다. 희석 후, HT 보충제(supplement)는 구조(rescue) 배지로 사용하기에 적합합니다. HT 보충제(supplement)는 세포 내 잔류 aminopterin의 영향을 극복하기 위해 사전 형성된 퓨린과 피리미딘을 제공합니다. de novo 생합성 경로가 다시 확립된 후에는 HT 보충제(supplement) 첨가를 중단할 수 있습니다.
MEM 비타민 용액 
배지에 MEM 비타민 용액을 첨가하면 배양 시 세포 성장 및 생존율을 개선하고 체외(in vitro) 세포의 생합성 부담을 줄일 수 있습니다. 0.85% 식염수로 제조되며, 이 용액 중의 비타민은 표준 MEM 배지의 100배 농도로 존재합니다. 
Gibco Sodium Pyruvate 제품 사진
Sodium pyruvate 
Sodium pyruvate는 추가적인 탄소 공급원으로서 세포 배양 배지에 첨가되는 경우가 많습니다. 세포 배양용 Gibco sodium pyruvate는 최종 농도가 11,004 mg/L인 100 mM(100배) 용액으로 공급됩니다
Phytohemagglutinin
Phytohemagglutinin은 붉은 강낭콩 Phaseolus vulgaris의 조추출물로 만들어진 용액입니다. 특정 농도에서 이 보충제를 사용하면 체외(in vitro)에서 다양한 포유류 단핵 세포의 배반포 형성을 유도할 수 있습니다.
cell culture media icon GMP manufacturing
Gibco cell culture products are manufactured in facilities compliant with current good manufacturing practices (GMP) and adhere to a robust quality management system, helping to ensure the consistency, reliability, and high quality you can rely on.
Learn more about GMP manufacturing
leaf icon Sustainable solutions
We are committed to delivering products that serve the research needs of our customers, while striving to develop them in a way that minimizes our use of natural resources and our impact on the environment.
Learn more about sustainable solutions
Resources
Cell Culture & Transfection Learning Center
Access cell culture and transfection educational resources for better experiment planning and execution.
Gibco Cell Culture Basics
Learn the fundamentals of cell culture for achieving consistent results, including laboratory setup, safety, and aseptic techniques.
Media Formulation Tool
Find the right Gibco media formulation for DMEM, DMEM/F-12, MEM, and RPMI-1640 media.
Related products
Support
Cell Culture & Transfection Support Center
Find technical support recommendations for your cell culture and transfection workflows, including tips for experimental setup and in-depth troubleshooting help.
Need technical support? Contact our expert team for technical and application support of Laboratory Products.