Search Thermo Fisher Scientific
평평한 플라스틱 제품 표면에 세포를 배양하면 인공적인 2차원의 세포 시트가 만들어집니다. 신체 내 정상 세포는 다른 세포, 멤브레인, 섬유질 층 및 부착 단백질로 완전히 둘러싸인 3차원 환경을 경험합니다.
세포외 매트릭스, 골격 및 단백질을 포함한 당사의 Gibco 제품은 더욱 현실적인 세포 생물학 및 더욱 우수한 세포간 상호작용을 위해 in vivo 유사 형태학 및 생리학적으로 연관성 있는 환경을 제공합니다.
Geltrex 제품은 lactate dehydrogenase-elevating virus(LDEV)가 없어, 모든 유형의 세포 배양 및 마우스 in vivo 연구에 이상적입니다.
콜라겐은 세포 배양, 세포 부착, 성장, 분화 및 이동 촉진, 조직 형태 형성 등을 위해 가장 널리 사용되는 세포외 매트릭스 단백질입니다.
폴리-D-라이신(PDL)은 다양한 세포 유형에서 세포 부착을 촉진하는 데 널리 사용되는 합성 세포외 매트릭스입니다. PDL은 또한 1차 및 PSC 유도 신경 세포와 같은 까다로운 세포에도 이상적으로 사용할 수 있습니다.
그 외 잘 알려진 세포외 매트릭스 단백질
3D 세포 배양 시스템
세포 배양 지원 센터
세포 배양 워크플로우를 위한 팁, 문제해결 도움말 및 리소스를 찾아보십시오.