Geltrex hESC-qualified Ready-To-Use 매트릭스 및 Essential 8 배지에서 성장하고 Tra-1-81 발현을 위해 염색된 H9 세포
평평한 플라스틱 제품 표면에 세포를 배양하면 인공적인 2차원의 세포 시트가 만들어집니다. 신체 내 정상 세포는 다른 세포, 멤브레인, 섬유질 층 및 부착 단백질로 완전히 둘러싸인 3차원 환경을 경험합니다.
세포외 매트릭스, 골격 및 단백질을 포함한 당사의 Gibco 제품은 더욱 현실적인 세포 생물학 및 더욱 우수한 세포간 상호작용을 위해 in vivo 유사 형태학 및 생리학적으로 연관성 있는 환경을 제공합니다.
그림 1. Geltrex hESC-qualified Ready-To-Use 매트릭스 및 Essential 8 배지에서 성장하고 Tra-1-81 발현을 위해 염색된 H9 세포
Geltrex
Geltrex 제품은 lactate dehydrogenase-elevating virus(LDEV)가 없어, 모든 유형의 세포 배양 및 마우스 in vivo 연구에 이상적입니다.
라미닌(Laminin)
라미닌은 기저막의 주요 당단백 성분입니다. 마우스 라미닌은 ESC, iPSC 및 NSC의 부착과 증식을 촉진합니다.
콜라겐
콜라겐은 세포 배양, 세포 부착, 성장, 분화 및 이동 촉진, 조직 형태 형성 등을 위해 가장 널리 사용되는 세포외 매트릭스 단백질입니다.
폴리-D-라이신
폴리-D-라이신(PDL)은 다양한 세포 유형에서 세포 부착을 촉진하는 데 널리 사용되는 합성 세포외 매트릭스입니다. PDL은 또한 1차 및 PSC 유도 신경 세포와 같은 까다로운 세포에도 이상적으로 사용할 수 있습니다.
기타 매트릭스 단백질
그 외 잘 알려진 세포외 매트릭스 단백질
3D 세포 배양 시스템