B-27 Plus 신경 세포 배양 시스템
신경 세포 배양의 표준 한 단계 상승
세포 생존율은 신경생물학 연구의 성공과 신뢰성에 매우 중요한 요소입니다. B-27 Plus 보충제와 Neurobasal Plus 배지로 구성되는 Gibco B-27 Plus 신경 세포 배양 시스템은 신경 세포의 생존율을 50% 이상 증가시켜 실험의 신뢰성을 개선시켜 줍니다.
연구자들의 사용 후기 
  • 신경 세포 생존율 50% 이상 증가 - 업계 최고 수준
  • 더 빠른 신경돌기의 성장
  • 신경 세포의 전기물리학적 활성도 및 성숙도 개선
주요 동영상
Gibco B-27 Plus 신경 세포 배양 시스템의 구성
함께 사용시 효과가 높은 것으로 검증되었습니다. 먼저 편리성과 가치가 높은 올인원 시스템을 주문한 후 필요에 따라 개별 구성 요소를 재주문할 수 있습니다.
다음과 같은 용도에서 현재 워크플로우를 크게 변경하지 않고도 기존의 일반적인 버전의 B-27 보충제 및 Neurobasal 배지와 같은 다른 신경 세포 배양 시스템을 원활하게 대체할 수 있는 것으로 입증되었습니다.
  • 1차 쥐(rat), 생쥐(mouse) 신경 세포 및 만능 줄기 세포 유도 신경 세포의 유지 및 돌연변이
  • 인간 PSC 유래 및 태아 유래 신경 줄기 세포(NSC)에서 신경 세포로의 분화
주요 장점 및 대표적인 데이터
기존 제품에 비해 신경 세포 생존율이 50% 이상 증가하도록 설계
B-27 Plus 신경 세포 배양 시스템은 다른 신경 세포 배양 시스템에 비해 신경 세포 생존율을 더욱 높여줍니다.
그림 1. B-27 Plus 신경 세포 배양 시스템은 B-27 보충제 및 Neurobasal 배지에 비해 더 높은 신경 세포 생존율을 유지합니다. Gibco Poly-D-Lysine에 도말된 Gibco Primary Rat Cortex Neuron을 제시된 배지 시스템에서 최대 3주간 배양하여 7, 14, 및 21일차에 MAP2에 대한 면역염색을 수행하였습니다. 세포핵은 DAPI(청색)로 대비 염색되었습니다.
B-27 Plus 신경 세포 배양 시스템은 1차 및 iPSC 유래 신경 세포의 배양 성능을 더욱 높여줍니다.
그림 2. B-27 Plus 신경 세포 배양 시스템은 B-27 보충제 및 Neurobasal 배지에 비해 1차 설치류(rodent) 및 유도 만능 줄기 세포(iPSC) 유래 신경 세포의 배양 성능이 훨씬 우수합니다. 냉동 보존된 신경 세포를 제시된 배지 시스템에서 3–4주간 배양했습니다. 신경 세포는 지정된 시점에 신경 세포 수상돌기 마커 MAP2(녹색) 및 신경 세포체 마커 HuC/D(적색)에 대한 면역염색이 수행되었습니다. 세포핵은 DAPI(청색)로 대비 염색되었습니다.
전기물리학적 활성도 및 성숙도 개선
B-27 Plus 신경 세포 배양 시스템은 시간에 따라 동기화 수준이 높은 신경 세포 활성도를 보여줍니다.
그림 3. BrainPhys 신경 세포 배지 및 SM1 키트와 비교하여 개선된 전기물리학적 활성도. 1차 쥐(rat) 대뇌피질 신경 세포를 48-웰 다중 전극 어레이(MEA) 플레이트에 도포하였습니다. Gibco Poly-D-Lysine에 도포된 셀은제시된 배지 시스템에서 공급업체의 권장 프로토콜에 따라 세포를 35일간 배양했습니다. Axion BioSystems™ Maestro™ MEA 플랫폼을 사용하여 이 기간 동안의 자발적 전기물리적 활성도를 기록했습니다. 그림에 제시된 데이터는 4차례의 실험 중 하나의 결과이며 각각의 실행에서 유사한 경향성을 보였습니다. B-27 Plus 신경 세포 배양 시스템은 시간에 따라 더욱 일관적이고 안정적이며 동기화된 자발적 전기물리학적 활성도를 제공합니다.
건강한 신경 세포 배양 내에서 개선된 신경 세포 성숙도
그림 4. B-27 보충제 및 Neurobasal 배지에 비해 개선된 신경 세포 성숙도. 1차 쥐 대뇌피질 신경 세포에서 시냅스 전 종말(녹색)을 라벨링하기 위해 22일차에 수상돌기 마커 MAP2(적색) 및 시냅신 1/2에 대한 염색이 수행되었습니다. B-27 Plus 신경 세포 배양 시스템에서 유지된 신경 세포는 상당히 많은 시냅스 양성 지점(synaptic-positive puncta)이 나타납니다.
B-27 Plus 신경 세포 배양 시스템은 신경망 활성도를 더욱 촉진합니다.
그림 5. B-27 Plus 신경 세포 배양 시스템은 신경 활성도를 더욱 촉진합니다. B27 Plus 시스템에서 2-3일 간격으로 배지의 절반을 교체하면서 1차 쥐 대뇌피질 신경 세포를 시험관에서 35일간 유지했습니다. 배지 교체 후 24시간 경과 시점에서 Axion BioSystems Maestro Pro™ 마이크로전극 어레이(MEA) 플랫폼을 사용하여 활성도를 기록했습니다. B-27 Plus 시스템은 전체 어레이를 포함하는 신경 세포 포괄 범위(왼쪽 활성도 맵 참조)와 함께 래스터(raster) 플롯(오른쪽 활성도 맵 참조)에 나타난 것과 같이 강하게 싱크로나이즈된(synchronized) 신경망 표현형을 보여줍니다. (데이터는 Axion Biosystems에서 생성됨)
다른 배지 시스템과 비교하여 최고의 신경 세포 생존율 지원
그림 6. B-27 Plus 신경 세포 배양 시스템은 다른 상용화된 무혈청 신경 세포 배지 시스템에 비해 장기간 배양에서 최고의 신경 세포 생존율을 제공합니다. 냉동 보존에 앞서 9일간 성숙된 1차 쥐(rat) 대뇌피질 신경 세포, 1차 쥐 해마 신경 세포, 1차 생쥐 대뇌피질 신경 세포 및 인간 iPSC 유래 신경 세포(HIP™ Neuron, MTI-GlobalStem)를 B-27 보충제를 첨가한 기존의 Neurobasal 배지에서 해동시켰습니다. 신경 세포를 Gibco Poly-D-Lysine 코팅 처리된 96-웰 플레이트에 도포한 후 B-27 Plus 신경 세포 배양 시스템과 또 다른 무혈청 보충제가 첨가된 배지 시스템에서 해당 공급업체의 프로토콜에 따라 3–4주 동안 유지했습니다. 신경 세포 생존율은 3주 또는 4주차에Invitrogen HuC/HuD Monoclonal Antibody를 사용한 면역형광 라벨링을 통해 정량했습니다. 표시된 데이터는 3차례 실험 중 하나에서 얻은 데이터이며 각각의 실행에서 B-27 Plus 신경 세포 배양 시스템이 다른 시스템에 비해 최고의 세포 생존율을 보여줍니다.
그림 7. B-27 보충제 및 Neurobasal 배지와 다른 배지 시스템과 비교하여 더 빠른 신경돌기의 성장. 1차 생쥐(mouse) 대뇌피질 신경 세포를 기존의 B-27 보충제 첨가 Neurobasal 배지에서 해동한 후 폴리-D-라이신 코팅 처리된 96-웰 플레이트에 도포했습니다. 이 신경 세포를 B-27 보충제 첨가 Neurobasal 배지, B-27 Plus 보충제 첨가 Neurobasal Plus 배지 및 상용화된 다른 무혈청 배지 시스템에서 해당 공급업체의 권장 프로토콜에 따라 약 3주간 유지했습니다. 신경돌기의 성장은 정해진 시점에 차등간섭위상차영상을 사용하여 정량했습니다. The B-27 Plus 신경 세포 배양 시스템은 기존의 B-27 보충제 첨가 Neurobasal 배지와 비교하여 최초 몇 주 동안 신경돌기의 성장을 크게 가속화합니다. 표시된 데이터는 3차례 실험 중 하나에서 얻은 데이터이며 각각의 실행에서 1주 후 B-27 Plus 신경 세포 배양 시스템이 다른 모든 시스템에 비해 가장 큰 평균 신경돌기의 길이를 보여줍니다.
고객 스토리
1차 생쥐 해마 신경 세포(MHN)를 B-27 Plus 보충제 첨가 Neurobasal Plus 배지를 사용하여 표준 조건 하에 28일 동안 배양했습니다. 이 세포는 건강한 형태학적 변화를 보였으며 신경돌기의 절편 현상은 관찰되지 않았습니다. in vivo에서 관찰되는 모든 수상돌기 가시의 형태학적 변화를 세포 배양에서도 관찰할 수 있었습니다. 저는 1차 신경 세포의 장기 배양에 Neurobasal Plus 배지와 B-27 Plus 보충제를 적극적으로 추천합니다.
— Susanne Zach, Boehringer Ingelheim, CNS Research
Susanne Zach
Professor Hideyuki Okano
B-27 Plus 시스템에서 신경 세포는 다른 배지에서의 상태와 비교하여 더 길고 더 많은 완전한 신경돌기를 가진 모습으로 더 건강하게 보였습니다. NSC와 iPSC 유래 신경 세포의 분화와 성숙에 대해 더욱 효율적이고 효과적인 연구가 가능하기 때문에 우리는 이 새로운 배지 시스템에 매우 만족하고 있으며 앞으로의 실험에서도 계속 사용할 계획입니다.
— Professor Hideyuki Okano, MD, PhD, Keio University School of Medicine, Tokyo, Japan
1차 쥐(rat) 대뇌피질 신경 세포 배양에서 B-27 Plus 신경 세포 배양 시스템은 MEA 플레이트의 거의 모든 전극에서 왕성한 신경 활성도를 보여줍니다. 신경망 돌발성 흥분이 매우 규칙적이고 강도가 매우 높기 때문에, 기능적 신경 활성을 평가할 때 데이터 분석이 쉽고 간단합니다.
— Jim Ross, CTO, Axion BioSystems
Jim Ross
John Graef
평소에 BrainPhys 배양 배지를 사용하는 표준 전처리와 비교하여 B-27 Plus 배지는 우리 회사의 인간 iPSC 유래 신경 세포에서 탁월한 수준의 자발적 다중 전극 어레이 활성을 보였습니다. B-27 Plus 배지는 자발적 신경 세포 활성에 기반한 잠재적인 전기생리학적 표현형 식별이 필요한 경우 탁월한 세포 배양 시스템 선택 옵션입니다.
— John Graef, PhD, Principal Scientist, Fulcrum Therapeutics
기존 제품에 비해 신경 세포 생존율이 50% 이상 증가하도록 설계
B-27 Plus 신경 세포 배양 시스템은 다른 신경 세포 배양 시스템에 비해 신경 세포 생존율을 더욱 높여줍니다.
그림 1. B-27 Plus 신경 세포 배양 시스템은 B-27 보충제 및 Neurobasal 배지에 비해 더 높은 신경 세포 생존율을 유지합니다. Gibco Poly-D-Lysine에 도말된 Gibco Primary Rat Cortex Neuron을 제시된 배지 시스템에서 최대 3주간 배양하여 7, 14, 및 21일차에 MAP2에 대한 면역염색을 수행하였습니다. 세포핵은 DAPI(청색)로 대비 염색되었습니다.
B-27 Plus 신경 세포 배양 시스템은 1차 및 iPSC 유래 신경 세포의 배양 성능을 더욱 높여줍니다.
그림 2. B-27 Plus 신경 세포 배양 시스템은 B-27 보충제 및 Neurobasal 배지에 비해 1차 설치류(rodent) 및 유도 만능 줄기 세포(iPSC) 유래 신경 세포의 배양 성능이 훨씬 우수합니다. 냉동 보존된 신경 세포를 제시된 배지 시스템에서 3–4주간 배양했습니다. 신경 세포는 지정된 시점에 신경 세포 수상돌기 마커 MAP2(녹색) 및 신경 세포체 마커 HuC/D(적색)에 대한 면역염색이 수행되었습니다. 세포핵은 DAPI(청색)로 대비 염색되었습니다.
전기물리학적 활성도 및 성숙도 개선
B-27 Plus 신경 세포 배양 시스템은 시간에 따라 동기화 수준이 높은 신경 세포 활성도를 보여줍니다.
그림 3. BrainPhys 신경 세포 배지 및 SM1 키트와 비교하여 개선된 전기물리학적 활성도. 1차 쥐(rat) 대뇌피질 신경 세포를 48-웰 다중 전극 어레이(MEA) 플레이트에 도포하였습니다. Gibco Poly-D-Lysine에 도포된 셀은제시된 배지 시스템에서 공급업체의 권장 프로토콜에 따라 세포를 35일간 배양했습니다. Axion BioSystems™ Maestro™ MEA 플랫폼을 사용하여 이 기간 동안의 자발적 전기물리적 활성도를 기록했습니다. 그림에 제시된 데이터는 4차례의 실험 중 하나의 결과이며 각각의 실행에서 유사한 경향성을 보였습니다. B-27 Plus 신경 세포 배양 시스템은 시간에 따라 더욱 일관적이고 안정적이며 동기화된 자발적 전기물리학적 활성도를 제공합니다.
건강한 신경 세포 배양 내에서 개선된 신경 세포 성숙도
그림 4. B-27 보충제 및 Neurobasal 배지에 비해 개선된 신경 세포 성숙도. 1차 쥐 대뇌피질 신경 세포에서 시냅스 전 종말(녹색)을 라벨링하기 위해 22일차에 수상돌기 마커 MAP2(적색) 및 시냅신 1/2에 대한 염색이 수행되었습니다. B-27 Plus 신경 세포 배양 시스템에서 유지된 신경 세포는 상당히 많은 시냅스 양성 지점(synaptic-positive puncta)이 나타납니다.
B-27 Plus 신경 세포 배양 시스템은 신경망 활성도를 더욱 촉진합니다.
그림 5. B-27 Plus 신경 세포 배양 시스템은 신경 활성도를 더욱 촉진합니다. B27 Plus 시스템에서 2-3일 간격으로 배지의 절반을 교체하면서 1차 쥐 대뇌피질 신경 세포를 시험관에서 35일간 유지했습니다. 배지 교체 후 24시간 경과 시점에서 Axion BioSystems Maestro Pro™ 마이크로전극 어레이(MEA) 플랫폼을 사용하여 활성도를 기록했습니다. B-27 Plus 시스템은 전체 어레이를 포함하는 신경 세포 포괄 범위(왼쪽 활성도 맵 참조)와 함께 래스터(raster) 플롯(오른쪽 활성도 맵 참조)에 나타난 것과 같이 강하게 싱크로나이즈된(synchronized) 신경망 표현형을 보여줍니다. (데이터는 Axion Biosystems에서 생성됨)
다른 배지 시스템과 비교하여 최고의 신경 세포 생존율 지원
그림 6. B-27 Plus 신경 세포 배양 시스템은 다른 상용화된 무혈청 신경 세포 배지 시스템에 비해 장기간 배양에서 최고의 신경 세포 생존율을 제공합니다. 냉동 보존에 앞서 9일간 성숙된 1차 쥐(rat) 대뇌피질 신경 세포, 1차 쥐 해마 신경 세포, 1차 생쥐 대뇌피질 신경 세포 및 인간 iPSC 유래 신경 세포(HIP™ Neuron, MTI-GlobalStem)를 B-27 보충제를 첨가한 기존의 Neurobasal 배지에서 해동시켰습니다. 신경 세포를 Gibco Poly-D-Lysine 코팅 처리된 96-웰 플레이트에 도포한 후 B-27 Plus 신경 세포 배양 시스템과 또 다른 무혈청 보충제가 첨가된 배지 시스템에서 해당 공급업체의 프로토콜에 따라 3–4주 동안 유지했습니다. 신경 세포 생존율은 3주 또는 4주차에Invitrogen HuC/HuD Monoclonal Antibody를 사용한 면역형광 라벨링을 통해 정량했습니다. 표시된 데이터는 3차례 실험 중 하나에서 얻은 데이터이며 각각의 실행에서 B-27 Plus 신경 세포 배양 시스템이 다른 시스템에 비해 최고의 세포 생존율을 보여줍니다.
그림 7. B-27 보충제 및 Neurobasal 배지와 다른 배지 시스템과 비교하여 더 빠른 신경돌기의 성장. 1차 생쥐(mouse) 대뇌피질 신경 세포를 기존의 B-27 보충제 첨가 Neurobasal 배지에서 해동한 후 폴리-D-라이신 코팅 처리된 96-웰 플레이트에 도포했습니다. 이 신경 세포를 B-27 보충제 첨가 Neurobasal 배지, B-27 Plus 보충제 첨가 Neurobasal Plus 배지 및 상용화된 다른 무혈청 배지 시스템에서 해당 공급업체의 권장 프로토콜에 따라 약 3주간 유지했습니다. 신경돌기의 성장은 정해진 시점에 차등간섭위상차영상을 사용하여 정량했습니다. The B-27 Plus 신경 세포 배양 시스템은 기존의 B-27 보충제 첨가 Neurobasal 배지와 비교하여 최초 몇 주 동안 신경돌기의 성장을 크게 가속화합니다. 표시된 데이터는 3차례 실험 중 하나에서 얻은 데이터이며 각각의 실행에서 1주 후 B-27 Plus 신경 세포 배양 시스템이 다른 모든 시스템에 비해 가장 큰 평균 신경돌기의 길이를 보여줍니다.
고객 스토리
1차 생쥐 해마 신경 세포(MHN)를 B-27 Plus 보충제 첨가 Neurobasal Plus 배지를 사용하여 표준 조건 하에 28일 동안 배양했습니다. 이 세포는 건강한 형태학적 변화를 보였으며 신경돌기의 절편 현상은 관찰되지 않았습니다. in vivo에서 관찰되는 모든 수상돌기 가시의 형태학적 변화를 세포 배양에서도 관찰할 수 있었습니다. 저는 1차 신경 세포의 장기 배양에 Neurobasal Plus 배지와 B-27 Plus 보충제를 적극적으로 추천합니다.
— Susanne Zach, Boehringer Ingelheim, CNS Research
Susanne Zach
Professor Hideyuki Okano
B-27 Plus 시스템에서 신경 세포는 다른 배지에서의 상태와 비교하여 더 길고 더 많은 완전한 신경돌기를 가진 모습으로 더 건강하게 보였습니다. NSC와 iPSC 유래 신경 세포의 분화와 성숙에 대해 더욱 효율적이고 효과적인 연구가 가능하기 때문에 우리는 이 새로운 배지 시스템에 매우 만족하고 있으며 앞으로의 실험에서도 계속 사용할 계획입니다.
— Professor Hideyuki Okano, MD, PhD, Keio University School of Medicine, Tokyo, Japan
1차 쥐(rat) 대뇌피질 신경 세포 배양에서 B-27 Plus 신경 세포 배양 시스템은 MEA 플레이트의 거의 모든 전극에서 왕성한 신경 활성도를 보여줍니다. 신경망 돌발성 흥분이 매우 규칙적이고 강도가 매우 높기 때문에, 기능적 신경 활성을 평가할 때 데이터 분석이 쉽고 간단합니다.
— Jim Ross, CTO, Axion BioSystems
Jim Ross
John Graef
평소에 BrainPhys 배양 배지를 사용하는 표준 전처리와 비교하여 B-27 Plus 배지는 우리 회사의 인간 iPSC 유래 신경 세포에서 탁월한 수준의 자발적 다중 전극 어레이 활성을 보였습니다. B-27 Plus 배지는 자발적 신경 세포 활성에 기반한 잠재적인 전기생리학적 표현형 식별이 필요한 경우 탁월한 세포 배양 시스템 선택 옵션입니다.
— John Graef, PhD, Principal Scientist, Fulcrum Therapeutics
권장 애플리케이션
B-27 Plus 보충제 및 Neurobasal Plus 배지는 동일한 형태로 제공되며 현재 카탈로그 제품과 동일한 프로토콜에서 사용됩니다. 이전의 B-27 및 Neurobasal 제품도 계속해서 공급되지만 당사는 다음의 애플리케이션에서 Plus 버전과 함께 다른 배지와 보충제 조합의 사용을 권장합니다.
애플리케이션권장 보충제권장 기본 배지
출생전/태아 1차 신경 세포의 유지/성숙B-27 Plus 보충제Neurobasal Plus 배지
줄기 세포 유래 신경 세포의 유지/성숙B-27 Plus 보충제
CultureOne 보충제
Neurobasal Plus 배지
전기생리학적 연구B-27 Plus 보충제Neurobasal Plus 배지
출생후 및 성인 뇌 신경 세포의 유지/성숙B-27 Plus 보충제Neurobasal-A 배지
산화 스트레스/손상, 세포자멸(apoptosis) 또는 자유 라디칼에 의한 신경 세포 손상 관련 연구B-27 보충제 마이너스 항산화제(Antioxidant)Neurobasal Plus 배지
주문 정보
자주하는 질문
질문답변
B-27 Plus 보충제와 기존 B-27 보충제의 차이는 무엇입니까?B-27 Plus 보충제는 기존 B-27을 최적화한 제제입니다. 소분자(small molecule)나 성장 인자는 첨가되지 않았습니다.
Neurobasal Plus 배지와 Neurobasal 배지의 차이는 무엇입니까?Neurobasal Plus 배지에서는 주요 아미노산과 완충제 구성 성분이 최적화되었습니다. 소분자(small molecule)나 성장 인자는 첨가되지 않았습니다.
제조/QC 공정은 어떻게 업그레이드하였습니까?당사는 제조 공정을 간소화하고, 더 엄격한 합격 기준을 적용하였으며, 원료의 품질 및 완제품 출고에 대한 QC 분석을 더욱 강화하여 로트간(lot-to-lot) 일관성을 개선하였습니다.
나중에 다시 사용할 수 있도록 B-27 Plus를 더 작은 부분표본으로 재냉동할 수 있습니까?가능합니다. 첫 번째 해동 후 부분표본으로 나누는 것이 좋습니다. 냉동/해동을 2회 넘게 반복하는 것은 권장되지 않습니다.
신경 줄기 세포와 같은 증식 세포의 확장을 위해 B-27 Plus 신경 세포 배양 시스템을 사용할 수 있습니까?B-27 Plus 시스템을 증식 세포 확장용으로 사용하는 것은 권장되지 않습니다. NSC와 같은 증식 세포의 성장을 위해서는 StemPro NSC SFM, 신경 유도 배지 보충제 또는 또는 B-27 보충제 마이너스 비타민 A를 사용하는 것이 좋습니다.
B-27 Plus 시스템을 사용한 배양에서 신경 세포를 얼마나 오랫동안 유지할 수 있습니까?1차 쥐(rat) 대뇌피질 신경 세포는 최대 8주까지, 쥐 해마 신경 세포는 최대 4주까지 유지되었습니다. 생쥐(mouse) 대뇌피질 신경 세포는 4주간 유지되었습니다. 인간 iPSC 유래 신경 세포(MTI-GlobalStem의 HIP™ Neuron)는 5주간 유지되었습니다. B-27 Plus 시스템을 사용하여 테스트한 모든 세포는 모든 시점에 걸쳐 기존 제품에 비해 훨씬 건강한 상태를 보였습니다.
B-27 Plus은 Neurobasal Plus와 함께 사용해야 합니까?B-27 Plus 보충제와 Neurobasal Plus 배지는 최상의 성능을 위해 함께 사용 시 상승 효과를 얻을 수 있도록 설계되었습니다. 하지만 필요한 경우에는 다른 기본 배지 또는 보충제와 함께 사용할 수 있습니다.
배양에서 신경교세포(glial cell)의 수는 어떻게 제어할 수 있습니까?B-27 Plus 신경 세포 배양 시스템에서 0일차에 CultureOne 보충제를 첨가하면 신경 세포에는 유해한 영향을 주지 않으면서 성상교세포(astrocyte)와 희소돌기아교세포(oligodendrocyte)를 모두 완전히 억제할 수 있습니다. CultureOne을 더 나중 시점에 첨가할수록 성상교세포(astrocyte)가 증가합니다. 자세한 내용은 CultureOne 보충제 사용자 안내서를 참조하십시오.
B-27 Plus 신경 세포 배양 시스템을 비신경 세포 배양에도 사용할 수 있습니까?다른 세포에서는 테스트가 아직 실시되지 않았지만 B-27 Plus 시스템은 신경 세포 배양 목적으로 설계되었습니다.
기존 B-27과 Neurobasal 제품 중 어떤 것을 B-27 Plus와 Neurobasal Plus로 대체할 수 있습니까?다음과 같은 용도로 사용되는 프로토콜에서 일반적 버전의 B-27 보충제와 Neurobasal 배지 제품(인슐린 무첨가 제품, 비타민 A 또는 Neurobasal-A 무첨가 제품 등의 특별 버전은 제외)을 대체할 수 있습니다.
- 1차 쥐(rat), 생쥐(mouse) 및 인간 PSC 유래 및 태아 유래 신경 세포의 유지
- 인간 PSC 유래 및 태아 유래 신경 줄기 세포(NSC)에서 신경으로의 분화
준비 완료된 Neurobasal Plus 보충제 첨가 배지는 얼마나 오랫동안 사용할 수 있습니까?준비 완료된 Neurobasal Plus 배지는 B-27 Plus 보충제 첨가 후 4주 내에 사용해야 합니다.
해동된 B-27 Plus 보충제는 4C에서 보관할 수 있습니까?예. B-27 Plus 보충제는 해동 후 4C에서 최대 2주간 보관할 수 있습니다.
B-27 Plus 보충제와 Neurobasal Plus 배지의 유통 기간은 얼마입니까?1년입니다.
세포가 부착되지 않거나 응집되는 경우 어떻게 해야 합니까?1차 신경 세포 배양에서 이 경우는 주로 불균일한 코팅이 원인이거나 신경 세포가 너무 높은 밀도로 도포되었을 때 나타납니다. NSC 분화 실험에서 이 경우는 신경 전구 세포의 과다 증식 때문에 나타날 수 있습니다. B-27 Plus 신경 세포 배양 시스템과 CultureOne 보충제는 75% 이상의 신경 전구 세포와 이들이 생성하는 응집을 제거할 수 있습니다. 자세한 내용은 CultureOne 보충제 사용자 안내서를 참조하십시오.
HuC/D란 무엇입니까?HuC/D는 신경 세포체 특이적 항체입니다. 이 항체는 배양에서 신경 세포를 정량하는 데 사용할 수 있습니다.
B-27 Plus 보충제는 어떻게 해동합니까?4C에서 하룻밤 동안 또는 실온에서 2시간 동안 해동합니다. 수조 또는 인큐베이터에서 해동하는 것은 권장되지 않습니다.
B-27 Plus 보충제를 37C 수조 또는 인큐베이터에서 해동하면 어떤 일이 발생합니까?이러한 방식은 권장되지 않습니다.
B-27 Plus 신경 세포 배양 시스템 사용시 세포에 영양 공급은 어떻게 합니까?도포 후 2-3일 간격으로 배지의 절반을 교체합니다. 교체 중에 배지를 모두 제거하지 않도록 하여 신경 세포가 완전히 공기 중에 노출되지 않도록 하십시오.