혁신적인 통합형 DNA 전기영동 및 gel imaging 시스템
E-Gel Power Snap 전기영동 시스템은 precast agarose gel을 실행하고 이미징하는 소형 장비로 실험 시간과 실험실 작업 공간을 절약해줍니다. 데스크탑 컴퓨터에 연결할 필요가 없어 그 자리에서 gel running을 실행하고 이미지를 캡처할 수 있습니다. 또한 이 시스템에는 드라이 방식의 E-Gel precast agarose gel이 사용되므로 buffer을 만들고 뜨거운 agarose를 부어야 하는 번거로운 작업이 필요하지 않습니다.
Invitrogen E-Gel Power Snap System 동영상
E-Gel Power Snap precast gel 전기영동 시스템에 대해 자세히 알아보려면 이 동영상을 확인해 보십시오.
Invitrogen E-Gel Power Snap 시스템 개요
Gel running 및 이미징 기능을 통합한 플랫폼인 Invitrogen E-Gel Power Snap system으로 전기영동을 간소화하십시오. E-Gel Power Snap 전기영동 시스템의 장점을 확인해 보십시오.
Invitrogen E-Gel Power Snap system 특징
Gel image 캡처 및 편집 기능을 비롯한 E-Gel Power Snap 전기영동 시스템의 기능을 살펴보십시오.
E-Gel CloneWell II precast gel을 사용하여 DNA를 빠르게 정제하는 방법
E-Gel Power Snap 시스템과 E-Gel CloneWell II gel을 사용하여 DNA를 정제하는 방법에 대한 시연 영상을 시청해 보십시오. 샘플을 로딩하고, gel을 running한 다음, recovery well에서 원하는 band를 캡처하고, 정제된 DNA band를 pipette으로 추출합니다. 추가 정제 단계는 필요하지 않습니다.
E-Gel Power Snap 장비와 E-Gel EX gel을 사용하여 신속하게 전기영동을 실행하는 방법
E-Gel Power Snap system과 E-Gel EX gel을 사용한 agarose gel 전기영동 시연 영상을 시청해 보십시오. 이 과정은 간소하고 심플하여 연구 실험실에 적합합니다.
E-Gel Power Snap system 호환 가능한 precast gel 및 DNA ladder
E-Gel Power Snap system
소량에서 중간 정도의 샘플 처리량의 모든 E-Gel precast gel과 호환됩니다.
E-Gel precast gel에 대해 자세히 알아보기
E-Gel DNA ladder 및 loading buffer
E-Gel system에서 최적의 성능을 발휘하도록 제작되었습니다.
E-Gel DNA ladder에 대해 자세히 알아보기
더 높은 처리량(throughput)을 원하십니까?
E-Gel Power Snap Plus 전기영동 시스템 살펴보기
E-Gel Power Snap 전기영동 시스템 펌웨어 업그레이드
Invitrogen E-Gel Power Snap system 옵션
필요한 시스템 구성 선택:
Resources
Molecular biology videos
Watch educational and insightful videos on molecular biology techniques.
Molecular biology webinars
View live and recorded webinars on research trends in molecular biology.
Molecular biology literature
Access white papers, application notes, and technical notes on molecular biology.
Precast gel and ladder selection tool
Find the right E-Gel precast gels and DNA ladders for your applications.
Stylesheet for Classic Wide Template adjustments