High-throughput DNA 전기영동 및 문서화 시스템
 E-Gel Power Snap Plus 전기영동 시스템은 다음 두 개의 통합 모듈로 구성됩니다.
  • Gel 전기영동 장치: 블루라이트 transilluminator를 통한 신속한 핵산 분석 및 실시간 보기에 사용.  11, 22, 48 및 96 well E-Gel precast agarose gel과 호환
  • 고해상도 카메라 기기: 실험 문서화, 분석 및 Thermo Fisher Connect로 결과 추출 가능
High-throughput gel 전기영동 애플리케이션
고처리량 및 신속한 실험 시간이 특징인 E-Gel Power Snap Plus 시스템은 다음과 같은 작업에 이상적입니다.
  • High-throughput genotyping(유전형질 분석)
  • 품질 관리 또는 돌연변이용 세포 집단 스크리닝
  • High-throughput clone library 및 clone 식별
  • High-throughput gel 전기영동 사용으로 언제든지 워크플로우 개선 가능 
Invitrogen E-Gel Power Snap Plus 동영상
Invitrogen E-Gel Power Snap Plus 시스템 특징
96 well gel 전기영동 장치와 통합 gel imaging 카메라가 포함된 High-throughput DNA 전기영동 시스템의 특징을 확인해 보십시오. E-Gel precast agarose gel을 SYBR Safe DNA dye와 함께 사용할 경우, E-Gel Power Snap Plus 시스템은 기존의 DNA 전기영동보다 더 안전하고 친환경적입니다.
E-Gel Power Snap Plus 시스템
E-Gel Power Snap Plus 시스템을 사용하여 High-throughput gel 전기영동을 수행하고, DNA 마이그레이션을 모니터링하며, gel 이미지를 캡처하는 방법을 확인해 보십시오. 이미지 편집과 이미지 저장 옵션에 대해 알아보십시오.
iBright 이미지 분석 소프트웨어
iBright 이미지 분석 소프트웨어는 E-Gel Power Snap Plus Camera로 캡처한 E-Gel 이미지의 데이터를 분석합니다. Gel 이미지와 데이터 분석 결과는 Thermo Fisher의 Connect 플랫폼에 저장할 수 있습니다. iBright 이미지 분석 기능은 E-Gel Power Snap Plus 전기영동 시스템에 내장되어 있습니다.
iBright 이미지 분석 소프트웨어에 대해 자세히 알아보기
E-Gel Power Snap Plus 전기영동 시스템 옵션
Resources
Molecular biology videos
Watch educational and insightful videos on molecular biology techniques.
Molecular biology webinars
View live and recorded webinars on research trends in molecular biology.
Molecular biology literature
Access white papers, application notes, and technical notes on molecular biology.
Precast gel and ladder selection tool
Find the right E-Gel precast gels and DNA ladders for your applications.
Stylesheet for Classic Wide Template adjustments