Search Thermo Fisher Scientific
고품질의 순수한 원형(intact) 총 RNA로 시작하는 것은 많은 실험에서 핵심적입니다(예: RT-PCR, qRT-PCR, 어레이 분석, Northern blot, 뉴클레아제 보호 어세이 및 RNA 서열분석). 아래 표는 특정 샘플 유형 및 샘플 크기에서 전체 RNA를 정제할 수 있는 적합한 Invitrogen 제품을 선택하는데 도움이 됩니다.
지금 주문하기 | 지금 주문하기 | 지금 주문하기 | 지금 주문하기 | |
고순도 원형(intact) RNA를 위한 골드 스탠다드 | 20분 이내에 고품질 RNA 분리 | RNA 및 DNA의 고처리량 정제 | qRT-PCR 결과를 위해 완벽하며 정제 시스템이 없음 | |
---|---|---|---|---|
TRIzol Reagent | PureLink Kit | MagMAX Kit | Cells to Ct | |
권장 사항 | 가장 많이 인용되는 인기 제품 | qPCR에 가장 적합 | ||
분리 방법 | 고순도 유기 추출(알코올 침전 필요) | 빠르고 편리한 실리카 컬럼 | 마그네틱 비드를 사용하여 확장 가능하고 유연한 형태 | 화학적 용해(qRT-PCR 결과를 얻기까지의 시간) |
전처리 시간 | ~1시간 | < 20분 | ~45분 | 10 분 |
사용 가능한 샘플 유형 | 대부분의 샘플 유형, 특히 용해가 어려운 샘플 | 세포 및 조직 | 조직, 세포, 혈액, 혈청/혈장, 소변, 식물 | 세포 |
시작 물질의 양 | 100 mg의 조직 또는 107 세포(1 mL의 시약 필요) | 최대 200 mg의 조직, 5x106 ~ 1x108 세포 | 최대 100 mg의 조직, 최대 5x106 세포 | 1–100,000개 세포 |
역전사 시약 포함 | ✓ | |||
qPCR 마스터 믹스 포함 | ✓ | |||
고처리량 적합성 | ✓ (플레이트 형태 사용 가능) | ✓ | ✓ |
유기 용매 추출은 검증된 성능을 제공하며 실리카막 여과 또는 마그네틱 비드 정제와 함께 사용하면 대부분의 엄격한 응용 분야에 이상적입니다. Invitrogen TRIzol Reagent는 다음 성능을 제공합니다.
마그네틱 입자는 용액 단계 결합 및 세척 동태학을 제공하여 RNA 정제 및 자동화를 포함한 개선된 샘플 취급 방법을 용이하게 하므로 고처리량 공정에 이상적입니다. Applied Biosystems MagMAX Magnetic Bead는 다음 성능을 제공합니다.
Invitrogen 제품은 뉴클레아제 오염을 최소화하고 이상적이지 않은 조건에서 실험의 성공을 보장하도록 설계되었습니다. 이 제품은 가장 엄격한 품질 사양에 따라 제조되며 다음을 포함합니다.
실리카막 필터를 사용하면 빠르고 간편한 RNA 정제가 가능하며 대부분의 응용 분야에 사용할 수 있는 순수한 RNA를 생성합니다. Invitrogen PureLink purification column은 다음 성능을 제공합니다.
Nucleic Acid Purification and Analysis Support Center
Find tips, troubleshooting help, and resources for your nucleic acid purification & analysis applications.
Nucleic Acid Purification and Analysis Support Center
Find tips, troubleshooting help, and resources for your nucleic acid purification & analysis applications.