Search Thermo Fisher Scientific
인플루엔자 검출에는 바이러스성 RNA 분리, 바이러스성 RNA를 cDNA로 역전사, 알려진 특수타입 염기서열의 realtime PCR 기반 증폭 및 검출을 비롯하여 고유한 몇 가지 단계가 필요합니다. 라이프 테크놀로지스는 이 과정의 각 단계마다 고성능 제품을 제공합니다.
인플루엔자 연구용 제품 구성은 다음과 같습니다.
1단계. 바이러스성 RNA 분리 | |
---|---|
PureLink™ Viral RNA/DNA Mini Kit Real-time PCR과 같은 다음 단계 어플리케이션에 이상적인 혈청, 혈장, 세포 배양과 같은 무세포 샘플에서 고품질의 고농축 바이러스성 DNA와 RNA를 분리합니다. Spin-column과 96-well plate 형식 모두로 사용할 수 있으며, 신속하고 쉬운 분리를 지원합니다. | |
iPrep™ PureLink™ Virus Kit iPrep™ PureLink™ Virus Kit는 비드 기반 기술을 사용해 다양한 무세포 샘플에서 바이러스성 RNA를 분리할 때 간단하면서도 표준화된 절차를 지원합니다. |
2단계. cDNA 역전사 및 증폭 | |
---|---|
SuperScript® III Platinum® One-Step qRT-PCR Kit 가장 효과적인 역전사효소와 DNA 중합효소 기술을 결합하여 처리량 높은 편리한 1단계 형식으로 유전자 발현을 정밀하고 정확하게 분석합니다. | |
3단계: 인플루엔자 특수타입 검출 | |
H1N1 바이러스 검출을 위한 Primer 및 Probe | |
신제품 - Pandemic H1N1/09 Assay Set v 2.0 이 제품을 미국 질병통제예방센터(CDC)에서 사용 허가를 받은 분석 설계를 사용합니다. 또한, 이 제품에는 CDC Influenza 2009 A(H1N1) pdm Real-time rRT-PCR 검출 프로토콜을 실행하는 데 필요한 Primer와 Probe가 들어 있습니다. Catalog No. 4456927 - 미국이나 일본에서는 판매되지 않음 | |
신제품 - Pandemic H1N1/09 Assay Controls v 2.0 Catalog No. 4456926 - 미국과 일본에서는 판매되지 않음. | |
인플루엔자 A형 바이러스 스크리닝용 키트 | |
Custom TaqMan® Influenza A Detection Kit 2.0(미국이나 일본에서는 판매되지 않음) 초기에 인플루엔자 A형을 스크리닝할 수 있는 이 키트는 일관성, 신속성, 사용 용이성이 뛰어난 표준화된 절차를 통해 다양한 샘플에서 유래된 인플루엔자 A형 바이러스성 핵산 표적의 유무를 검출합니다. 이 키트에는 RT-PCR 시약, 양성 대조군, 인플루엔자 A형 검출을 위한 TaqMan® Probe가 들어 있습니다. | |
4단계: Real-Time PCR 실행 | |
7500 Fast DX Real-Time PCR Instrument Applied Biosystems® 7500 Fast Dx Real-Time PCR Instrument(SDS v1.4 Software 사용)는 in vitro 진단에 사용할 수 있는 96-well, 5-color Real-time PCR 장비입니다. 7500 Fast Real-Time PCR System 고속 주기(Fast cycling)에 최적화된 7500 Fast는 30분 이내에 고품질 결과를 제공합니다. | |
다양한 샘플 처리량 지원 | |
7500 Fast 서비스 계약 7500 Fast 적격성(IQOQ) 및 장비 성능 검증 서비스(Instrument Performance Verification Services). |