꽃
MicroRNA(miRNAs)는 자연적으로 발생하는 짧고 보존성이 높은 소형 non-coding RNA 분자로 식물과 동물의 게놈에서 자연적으로 발생합니다. miRNA는 뉴클레오티드 17~27개 정도의 길이로 전사후 mRNA 발현을 조절하며, 일반적으로 상보적 mRNA 서열의 3' 비번역부위(3'-UTR)에 결합되어 전사억제 및 유전자 발현억제 등의 결과를 초래합니다. 여러 연구 결과 miRNA는 수천 개에 달하는 인간 단백질 코딩 유전자를 조절하는 것으로 밝혀졌습니다. 이는 miRNA가 수많은 중요한 생물학적 처리 과정의 "핵심 조절자(master regulator)" 역할을 한다는 것을 의미합니다.
2000여 종의 Invitrogen miRNA 유사체 및 저해제 검색하기
2000여 종의 Invitrogen miRNA 유사체 및 저해제 검색하기
사전 설계형 miRNA 검색
어떤 Invitrogen miRNA 유사체 또는 저해제가 적합할까요?
타겟 이탈 효과를 최소화하는 새로운 설계 타겟 이탈 효과를 낮추는 차세대 화학 기술 우수한 효능을 위한 화학적 변형최고의 효능을 위한 차세대 화학 기술
지금 주문하기지금 주문하기지금 주문하기지금 주문하기
 Pre-miR 전구체 mirVana miRNA 유사체Anti-miR 저해제 mirVana miRNA 저해제
기능내생 miRNA 모방내생 miRNA 모방내생 miRNA 저해내생 miRNA 저해
함량 데이터베이스miRBase v 15의 100% 범위*miRBase v 21의 100% 범위**miRBase v 15의 100% 범위*miRBase v 21의 100% 범위**
모델 시스템In VitroIn Vitro 및 In VivoIn VitroIn Vitro 및 In Vivo
대상 종인간, 마우스, 래트(기타 종: 맞춤형 도구 사용)인간, 마우스, 래트(기타 종: 맞춤형 도구 사용)인간, 마우스, 래트(기타 종: 맞춤형 도구 사용)인간, 마우스, 래트(기타 종: 맞춤형 도구 사용)
맞춤형 설계 도구맞춤형 miRNAs 유사체 설계맞춤형 miRNAs 유사체 설계맞춤형 miRNAs 저해제 설계맞춤형 miRNAs 저해제 설계
miRNA 라이브러리사전 설계형 또는 맞춤형 라이브러리설계형 또는 맞춤형 라이브러리설계형 또는 맞춤형 라이브러리설계형 또는 맞춤형 라이브러리
권장 카탈로그 번호AM17100: Pre-miR miRNA Precursor 5 nM4464066: mirVana™ miRNA Mimic 5 nMAM17000: Anti-miR Inhibitor 5 nM4464084: mirVana™ miRNA Inhibitor 5 nM
miRNA 연구 관련 기타 제품
miRNA를 정확하고 예리하게 분석하려면 특수한 도구가 필요합니다. Thermo Fisher는 광범위한 제품 포트폴리오를 제공하여 miRNA 발현 프로파일링 또는 표적 정량화/타겟 검증에 모두 사용할 수 있는 완벽한 솔루션을 제공합니다.
주요 동영상
개발자 소개 시리즈 동영상
miRNA 동영상
miRNA 연구를 처음 접하십니까?
miRNA 및 최신 연구에서 이의 역할에 대한 자세한 내용
맞춤 서비스
miRNA 연구에 도움이 필요하십니까? 지금 바로 문의하시고 상담과 견적을 받아보십시오.
문의 사항
제품 또는 주문과 관련하여 문의 사항이 있으시면 RNAiresearcher@lifetech.com으로 문의하시기 바랍니다.
후생유전학 학습 센터
당사의 학습 센터에서는 연구 워크플로우를 뒷받침하는 고려 사항뿐만 아니라 유전자 발현의 후생 조절에 대한 개요를 제공합니다. 자세히 알아보기
microRNA
DNA 메틸화