Search Thermo Fisher Scientific
당사의 실험실용 냉동고 포트폴리오는 고객의 특정 응용 분야 요구 사항을 지원하는 세심하게 적용된 기능과 함께 신뢰성 있고 안전한 보관을 제공합니다. 신뢰할 수 있는 일상적인 일반 실험실 사용에서부터 중요한 샘플의 정확한 요구사항, 생명을 구하는 치료제에 이르기까지 당사의 냉동고는 성능과 신뢰성을 위해 신중하게 구성되었습니다.
Thermo Scientific 실험실 냉동고는 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다. 당사의 냉동고는 시간 경과에 따른 캐비닛 온도 변화(피크 변동성), 캐비닛 전체의 측정값 변화(균일성) 및 캐비닛 내부 특정 위치의 온도 변화(안정성)와 같은 주요 지표에 대해 일관된 우수한 성능을 제공합니다. 당사는 엄격한 실제 테스트 환경에서 캐비닛 전체에 센서를 사용하여 냉동고를 테스트하므로 샘플을 일관되고, 안전하며 안정적으로 보관할 수 있습니다.
냉동고 도어를 자주 열거나 냉동고에 샘플을 추가하게 되면 열부하에 따른 상당한 부담이 발생하여 이를 빠르게 회복할 수 있는 냉각 용량은 성능에 매우 중요합니다. 팬(fan)을 사용한 강제 공기 순환은 온도 균일성을 높여 주며 범위를 벗어난 온도로부터 온도의 회복 속도를 높여줍니다. 이러한 성능은 바쁜 실험실과 온도 변동에 민감한 생물학적 샘플 보관에 특히 중요합니다.
우수한 보증
Thermo Scientific은 당사의 냉동고에 대해 최대 2년 까지 부품 및 수리 보증, 최대 10년 까지 V-Drive 압축기에 대한 보증 등 종합적인 보증을 제공합니다.
고품질 제조
실험실 냉동고의 모든 세부 사항은 냉동 보관 성능 및 장기적 내구성에 대한 엄격한 기준을 충족하기 위해 최고 품질의 소재로 설계 및 고려되었습니다. 여기에는 긁힘 방지, 대용량 게이지, 냉간 압연 강 내외부, 부드러운 파우더 코팅 및 물리적/환경적 마모에 저항하는 에폭시 마감재 등이 포함됩니다. 일체형의 매끄러운 폴리프로필렌 라이너 내부 또는 갈바닐 옵션으로 내벽 강도 및 청소가 용이합니다. 클로즈드 셀(closed-cell) 개스킷으로 확실한 도어 밀봉이 가능합니다. 겉보기에는 사소한 이 요소들을 통해 UL, NFPA, AABB, NSF 456 및 OSHA에 따른 품질, 안전 및 규제 표준과 내구성 요구 사항을 충족하는 정밀한 냉동고를 제작할 수 있습니다.
세계적 수준의 서비스 및 지원
Thermo Scientific의 고객은 빠른 응답 시간, 원격 서비스 및 문제 해결, 그리고 50년 이상 지속된 최고의 서비스 기록을 통해 전 세계 최대 규모의 실험실 장비 서비스 전문가 네트워크에 액세스할 수 있습니다. 신뢰할 수 있는 규정 준수 및 예방적 유지보수 프로그램은 장비를 소유한 고객이 걱정 없이 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 냉동고에 문제가 있는 경우, 가동 중지 시간을 최소화하면서 빠르게 해결할 수 있습니다.
당사의 냉동고는 성능 저하 없이 환경적 지속가능성을 고려하여 설계되었습니다. 에너지 효율, 냉각 기술의 발전, 친환경적 제조 기술 및 자재 사용에 초점을 맞춰 지속 가능성을 해결하고 있습니다.
의료 환경 및 실험실에서 냉동고를 얼마나 자주, 얼마나 오래 사용할 것인지 고려할 때 겉보기에는 사소한 세부 사항이 큰 차이를 만들 수 있습니다. 70년 이상의 냉동고 제조 경험과 고객과의 협업을 통해, 당사는 고객의 냉동고에 높은 가치를 더하여 장비를 차별화할 수 있도록 설계 및 제작 기능을 구현했습니다.
출고 시 사전 설정된 키-작동식 설정값 보안 기능을 통해 온도와 알람 설정점에 잠금을 설정하여 오류를 최소화하고 작동 실수를 방지할 수 있습니다. 온도 범위를 벗어날 경우, 온도 초과/미만, 도어 열림 또는 전원 고장 등을 작업자에게 청각 및 시각적으로 경고를 알리는 알람 시스템이 내장되어 있습니다. 알람 설정에는 호출, 자동 재설정, 알람 음소거, 버튼식 테스트 옵션 및 원격 알람 연락처가 포함되어 있어 안심할 수 있습니다. 도어 잠금 장치는 귀중한 샘플 보관을 위한 추가적인 보안 수준을 제공합니다.
샘플 유형 및 실험실의 요구 사항을 지원하는 세심한 구성으로 당사의 광범위한 실험실 냉동고 포트폴리오를 정의합니다. 당사의 냉동고는 실험실의 필요에 따라 기능 및 기술 범위를 만족하는 세 가지 일반적인 제품 라인으로 제공됩니다.
TSX 시리즈 | TSG 시리즈 | TSV 시리즈 |
온도에 민감한 중요한 실험실 샘플과 최고 수준의 샘플 보안 요구 사항을 위한 고성능 고급 냉동고. | 중간 중요도의 보관, 정밀한 온도 제어 및 우수한 작동 기능이 요구되는 바쁜 실험실 환경을 위한 신뢰할 수 있는 냉동고입니다. | 비교적 중요도가 낮은 샘플과 기본적인 실험실 요구에 맞게 신뢰할 수 있고 경제적이며 간편한 플러그 앤 플레이 방식의 냉동 기능을 제공합니다. 저렴한 비용으로 뛰어난 성능. |
성능 지향 냉장 기술 | ||
우수성 - V-드라이브 적응형 압축기 완전한 적응형 자동 성에 제거 완전한 적응형 수동 성에 제거 | 정밀성 - 단일 속도 압축기 적응형 자동 성에 제거 | 신뢰성 - 단일 속도 압축기 자동 성에 제거 수동 성에 제거 |
일반적인 응용 분야 | ||
백신, 효소, 화학요법 및 제약 화합물, 정밀하게 제어되는 보관 환경이 요구되는 의료 및 실험실 등급의 제품.
| 정확한 시약, 배지, 단백질 및 샘플 보관.
| 기본 생의학 응용 분야 요구 사항. |
응용 분야별 구성
당사의 각 제품 라인(TSX, TSG 및 TSV)에는 작업 중인 샘플 유형에 맞는 주요 기능과 인증을 제공하는 응용 분야별 구성이 포함됩니다. 이러한 모델은 고객의 성능 요구 사항에 매우 적합합니다.