Search Thermo Fisher Scientific
정밀한 성능과 견고한 구조를 갖춘 당사의 쉐이커는 쉐이킹, 로킹, 웨이브 로테이션, 터치 볼텍스 혼합 등 다양한 제어 교반 유형을 제공합니다. 아무리 응용 분야의 요구 사항이 까다롭더라도, 변화하는 고객의 요구 사항에 맞게 다양성과 내구성을 갖추고, 사양에 맞춰 안정적으로 작동하는 특수 쉐이커를 제공합니다.
여러 응용 분야에서 최적의 결과를 얻기 위해서는 특정 유형의 교반, 속도 및 지속시간이 필요합니다. 당사의 특수 쉐이커, 로커, 로테이터, 믹서 등으로 구성된 포트폴리오는 이러한 미세 조정된 기능을 제공하여 예측할 수 있는 워크플로우를 보장하는 데 도움을 줍니다. 다양한 기능을 사용할 수 있으며 일반적으로 응용 분야에 적합한 동작 유형, 속도 및 시료 용기 호환성에 따라 정의됩니다.
교반 유형 |
|||||||
Linear shaking |
Circular shaking |
Vortex mixing |
Thermal vortex mixing |
Rotation |
Waving rotation |
Rocking |
Rolling |
설명 |
|||||||
수평면에서 “앞뒤” 교반 |
수평면에서 원주를 따라 시료 용기를 교반 |
소용돌이 움직임을 사용하여 용액을 완전히 혼합 |
높은 온도를 제어하는 기능이 있는 볼텍스 혼합 |
수평면에서 부드러운 혼합을 위한 360° 오비탈 로테이션 |
평면 로킹(planar rocking)과 함께 360° 오비탈 로테이션 | 부드러운 좌우 평면 로킹(planar rocking) 움직임 | 원통형 용기를 앞뒤로 부드럽게 롤링 |
속도 범위 |
|||||||
150~1,200rpm | 100~8,500rpm | 200~3000rpm |
250~1,400rpm |
5~500rpm | 5~120rpm | 1~70rpm | 1~80rpm |
용기 호환성 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
튜브
원형 보틀 |
일반적인 응용 분야 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
세포 배양 배지
바이오프로덕션 |
Thermo Scientific 특수 쉐이커는 내구성이 뛰어나게 제작됩니다. 고품질의 제조 관행을 강조함으로써 고강도 알루미늄, 스테인리스강 하드웨어 및 플라스틱 몰딩용 고품질 수지를 비롯하여 최고 등급의 원자재만 사용합니다. 당사의 특수 쉐이커는 cCSAus 및 CE에 따라 인증되었습니다.
단순하고 견고한 설계로 내구성이 있으며 충격에 강한 쉐이커 하우징, 안정성을 위한 두꺼운 고무 받침, 내구성이 있고 고장률이 낮거나 없는 구동 메커니즘, 브러시리스(brushless) 모터가 포함되어 있어 수년 동안 안심하고 사용할 수 있습니다.
당사의 모든 특수 쉐이커는 서비스 부품 가용성에 따라 2년 보증의 부품과 인력, 또는 제품 교체 보증이 포함됩니다.
당사는 재현할 수 있는 결과에 필요한 엄격한 성능 파라미터를 이해하고 있습니다. 당사의 쉐이커 및 믹서는 특정 시료 처리 요건을 충족하는 동시에 신뢰할 수 있는 성능과 내구성을 갖추도록 설계되었습니다. 속도, 시간 및 각도까지 조정할 수 있어, 다양한 분석에 사용할 수 있는 적응성과 함께 정밀도를 제공하여 중요한 실험대 공간을 최적화합니다.
Thermal Mixer와 같은 신규 모델에는 쉐이킹 데이터를 한 눈에 파악할 수 있도록 업그레이드된 디지털 LCD 디스플레이가 장착되어 있습니다. 모든 모델은 속도, 타이밍 및 온도(열 제어 모델)를 위한 간편한 터치 패드 제어 장치를 갖추도록 설계되었습니다.
터치패드 제어로 쉐이킹 속도를 손쉽게 설정하고, 쉐이커를 속도 설정에 따라 1–2 RPM 내에서 작동시킬 수 있습니다. 사전 설정 옵션을 사용하면 원하는 동작을 빠르게 제공할 수 있어 정확도를 높일 수 있습니다.
각도에 따라 작동하는 모델(예: 로테이터 및 로커)에는 평면 각도 조절 기능이 포함됩니다. 이러한 각도 조정은 사용하기 쉽고 95°에서 180°까지 범위가 넓습니다. 이렇게 넓은 범위는 혈액 혼합과 같은 생물학적 시료의 부유 상태를 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다.
당사의 모든 유형의 벤치탑 교반기 및 쉐이커는 정밀하고, 직관적으로 설계되었습니다. 터치 패드 제어를 사용하면 시간, 속도 및 온도별 작업을 빠르게 설정할 수 있습니다. 사전 설정 옵션을 사용하면 설정하지 않고, 즉시 반복적으로 사용할 수 있습니다. 또한 누액 방지 및 밀폐식 외장을 포함한 단순하고 내구성 있는 구조로 세척 및 정비가 용이합니다.
Digital Vortex Mixer와 같은 일상적인 혼합 작업을 위해 설계된 모델은 터치 모드와 사전 설정 옵션을 제공하여 사용자가 플랫폼에 시료를 간단하게 거치할 수 있어 빠르게 혼합할 수 있습니다.
Thermo Scientific Magnetic Microplate Shaker는 자동화 처리와 모든 크기의 SBS 마이크로플레이트를 위해 개발되었습니다. 다양한 응용 분야를 지원하는 당사의 마그네틱 마이크로플레이트 쉐이커는 고속의 통합형 응용 분야를 지원하는 일관된 원형 및 선형 교반을 위해 설계되었습니다. 이 쉐이커는 마스터 시스템 소프트웨어를 통해 최대 14개의 쉐이커를 동시에 제어할 수 있으며, 로봇 워크스테이션으로 사용을 위해 마이크로플레이트를 올렸다 내렸다 할 수 있습니다.