Search Thermo Fisher Scientific
SuperScript® III Platinum® One-Step qRT-PCR
이 질병 발발에 대한 인간 건강(Human Health) 대응의 일부로서 미국 질병통제예방센터(CDC)에서 권장하는 솔루션에 포함되어 있습니다.
제품 패키지 크기:
- 11732-020 개당 100회 반응(ROX 미포함)
- 11732-088 개당 500회 반응(ROX 미포함)
- 11745-100 개당 100회 반응(ROX 미포함)
- 11745-500 개당 500회 반응(ROX 미포함)
AgPath™ OneStep RT-PCR Master Mix *
이 질병 발발에 대한 인간 건강(Human Health) 대응의 일부로서 몇몇 국제질병통제센터에서 권장하는 솔루션에 포함되어 있습니다.
제품 패키지 크기:
- AM1005 개당 100회 반응
- 4384724 개당 500회 반응
- 4387391 개당 1000회 반응
* 연구용으로만 사용할 수 있습니다. 진단 절차에 사용할 수 없습니다. WHO 프로토콜에서만 참조됩니다.
SuperScript® III Platinum® One-Step qRT-PCR
이 질병 발발에 대한 인간 건강(Human Health) 대응의 일부로서 미국 질병통제예방센터(CDC)에서 권장하는 솔루션에 포함되어 있습니다.
제품 패키지 크기:
- 11732-020 개당 100회 반응(ROX 미포함)
- 11732-088 개당 500회 반응(ROX 미포함)
- 11745-100 개당 100회 반응(ROX 미포함)
- 11745-500 개당 500회 반응(ROX 미포함)
AgPath™ OneStep RT-PCR Master Mix *
이 질병 발발에 대한 인간 건강(Human Health) 대응의 일부로서 몇몇 국제질병통제센터에서 권장하는 솔루션에 포함되어 있습니다.
제품 패키지 크기:
- AM1005 개당 100회 반응
- 4384724 개당 500회 반응
- 4387391 개당 1000회 반응
* 연구용으로만 사용할 수 있습니다. 진단 절차에 사용할 수 없습니다. WHO 프로토콜에서만 참조됩니다.
** CDC 프로토콜에 나와 있는 공급자 또는 제조자는 적합한 제품 공급원의 예로서 제공될 뿐, 미국 질병통제예방센터(CDC)의 보증을 의미하지 않습니다.
MagMAX™-96 AI/ND Viral RNA Isolation Kit SKU AM1835
- 미국 국립수의과학연구소(National Veterinary Service Laboratories, NVSL)에서 특히 조류 인플루엔자 검출에서 사용할 수 있음을 검증함.
- 개당 480개 샘플.
MagMAX™-96 Viral RNA Isolation Kit SKU AM1836, AMB1836-5
- AM1835에 비해 개선된 화학
- 50uL 및 100uL 샘플 크기
- 개당 96개 샘플
- -5 SKU에는 개당 480개 샘플이 들어 있음
MagMAX™ Pathogen RNADNA Kit SKU - 4462359
- AM1836과 동일한 화학
- 최대 300uL의 샘플 크기
- 개당 480개 샘플
AgPath OneStep RT-PCR Master Mix
동물 의료 전용으로 다양하게 사용할 수 있습니다.
제품 패키지 크기:
- AM1005(100회 반응)
- 4384724(500회 반응)
- 4387391(1000회 반응)
Path-ID™ Multiplex One-Step RT-PCR Kit
Complex and Multiplexed Assay에서 사용할 수 있습니다..
제품 패키지 크기:
- 4442135(100회 반응)
- 4442136(500회 반응)
- 4442137(1000회 반응)
VetMax® Gold SIV Detection Kit* - SKU 4415200
효율성과 민감성이 가장 우수한 라이프 테크놀로지스의 인플루엔자 A형(Influenza A) 제품. 공개된 염기서열의 생물정보학 분석에 따르면, 현재 중국에서 유행하고 있는 H7N9형 균주와 뛰어난 일치성을 보여주고 있습니다. <
제품 설명서
TaqMan® Avian Influenza Virus (AIV-M) Reagents – SKU 4405543
미국 국립수의과학연구소(NVSL)에서 조류 인플루엔자 스크리닝용으로 권장하는 설계를 기반으로 한 제품으로, 전 세계에서 널리 사용되고 있습니다. 이 제품에는 시약만이 들어 있으므로 TaqMan® Avian Influenza Virus(AIV-M) 및 Xeno™ RNA Controls SKU 4405544와 결합해야 합니다.
시약 제품 설명서
대조군 제품 설명서
VLA TaqMan® Influenza A Detection Kit * – SKU 4398276
영국 동물보건 및 수의학연구청(Animal Health and Veterinary Laboratories Agency)과 공동 개발하고 검증한 제품입니다.
동결건조 형태로 되어 있습니다.
추가 제품 정보 >
LSI™ VetMAX™ Influenza A* SKU INFAP200950
키트 형식 전체 Workflow에 따라 샘플을 조제하기만 하면 됩니다.
개당 50회 반응.
추가 제품 정보 >
LSI™ VetMAX™ Avian influenza H7 Typing Real-Time PCR Kit * SKU AIH7P50
라이프 테크놀로지스는 중국에서 현재 유행하고 있는 H7N9 균주에서의 제품 유효성에 대한 현장 보고서를 기다리고 있습니다.
개당 50회 반응.
추가 제품 정보 >
* 이 제품을 구입할 수 없는 지역이 있을 수도 있습니다. 자세한 정보는 가까운 지역의 라이프 테크놀로지스 담당자에게 문의하십시오.
7500 Real-Time PCR System
- 신뢰할 수 있는 96-well 형식의 5색 염료를 지원하는 우수한 활용성.
7500 Fast Real-Time PCR System
- 96-well 형식의 고속 열주기를 지원하므로, 30분 이내에 고품질 결과 제공
7500 Fast Dx Real-Time PCR System
- in vitro 진단 용도의 96-well, 5-color Real-time PCR
- 고품질 결과를 얻는 데 필요한 성능 제공
QuantStudio™ 12K Flex Real-Time PCR System
- 최고의 처리량
- OpenArray® plate, TaqMan® Array Card, 384-well, Fast 96-well, 96-well 형식 지원.
- 20분 이내에 12,000개 데이터 포인트 실험 시작.
QuantStudio™ Dx Real-Time PCR System
- in vitro 진단 용도의 Real-time PCR
- 96-well 고속 형식(미국용)
- TaqMan® Array Card, 96-well 고속 및 표준, 384-well 형식(유럽용)
- 시약 및 샘플 추적, 유지관리 및 보정 보고서, LIS/LIMS 연결을 지원하는 진단 Workflow
MagMAX™-96 AI/ND Viral RNA Isolation Kit SKU AM1835
- 미국 국립수의과학연구소(National Veterinary Service Laboratories, NVSL)에서 특히 조류 인플루엔자 검출에서 사용할 수 있음을 검증함.
- 개당 480개 샘플.
MagMAX™-96 Viral RNA Isolation Kit SKU AM1836, AMB1836-5
- AM1835에 비해 개선된 화학
- 50uL 및 100uL 샘플 크기
- 개당 96개 샘플
- -5 SKU에는 개당 480개 샘플이 들어 있음
MagMAX™ Pathogen RNADNA Kit SKU - 4462359
- AM1836과 동일한 화학
- 최대 300uL의 샘플 크기
- 개당 480개 샘플
AgPath OneStep RT-PCR Master Mix
동물 의료 전용으로 다양하게 사용할 수 있습니다.
제품 패키지 크기:
- AM1005(100회 반응)
- 4384724(500회 반응)
- 4387391(1000회 반응)
Path-ID™ Multiplex One-Step RT-PCR Kit
Complex and Multiplexed Assay에서 사용할 수 있습니다..
제품 패키지 크기:
- 4442135(100회 반응)
- 4442136(500회 반응)
- 4442137(1000회 반응)
VetMax® Gold SIV Detection Kit* - SKU 4415200
효율성과 민감성이 가장 우수한 라이프 테크놀로지스의 인플루엔자 A형(Influenza A) 제품. 공개된 염기서열의 생물정보학 분석에 따르면, 현재 중국에서 유행하고 있는 H7N9형 균주와 뛰어난 일치성을 보여주고 있습니다. <
제품 설명서
TaqMan® Avian Influenza Virus (AIV-M) Reagents – SKU 4405543
미국 국립수의과학연구소(NVSL)에서 조류 인플루엔자 스크리닝용으로 권장하는 설계를 기반으로 한 제품으로, 전 세계에서 널리 사용되고 있습니다. 이 제품에는 시약만이 들어 있으므로 TaqMan® Avian Influenza Virus(AIV-M) 및 Xeno™ RNA Controls SKU 4405544와 결합해야 합니다.
시약 제품 설명서
대조군 제품 설명서
VLA TaqMan® Influenza A Detection Kit * – SKU 4398276
영국 동물보건 및 수의학연구청(Animal Health and Veterinary Laboratories Agency)과 공동 개발하고 검증한 제품입니다.
동결건조 형태로 되어 있습니다.
추가 제품 정보 >
LSI™ VetMAX™ Influenza A* SKU INFAP200950
키트 형식 전체 Workflow에 따라 샘플을 조제하기만 하면 됩니다.
개당 50회 반응.
추가 제품 정보 >
LSI™ VetMAX™ Avian influenza H7 Typing Real-Time PCR Kit * SKU AIH7P50
라이프 테크놀로지스는 중국에서 현재 유행하고 있는 H7N9 균주에서의 제품 유효성에 대한 현장 보고서를 기다리고 있습니다.
개당 50회 반응.
추가 제품 정보 >
* 이 제품을 구입할 수 없는 지역이 있을 수도 있습니다. 자세한 정보는 가까운 지역의 라이프 테크놀로지스 담당자에게 문의하십시오.
7500 Real-Time PCR System
- 신뢰할 수 있는 96-well 형식의 5색 염료를 지원하는 우수한 활용성.
7500 Fast Real-Time PCR System
- 96-well 형식의 고속 열주기를 지원하므로, 30분 이내에 고품질 결과 제공
7500 Fast Dx Real-Time PCR System
- in vitro 진단 용도의 96-well, 5-color Real-time PCR
- 고품질 결과를 얻는 데 필요한 성능 제공
QuantStudio™ 12K Flex Real-Time PCR System
- 최고의 처리량
- OpenArray® plate, TaqMan® Array Card, 384-well, Fast 96-well, 96-well 형식 지원.
- 20분 이내에 12,000개 데이터 포인트 실험 시작.
QuantStudio™ Dx Real-Time PCR System
- in vitro 진단 용도의 Real-time PCR
- 96-well 고속 형식(미국용)
- TaqMan® Array Card, 96-well 고속 및 표준, 384-well 형식(유럽용)
- 시약 및 샘플 추적, 유지관리 및 보정 보고서, LIS/LIMS 연결을 지원하는 진단 Workflow
CDC의 Influenza A/H7(유라시아 계통) Real-Time RT-PCR Diagnostic Assay는 환자 검체에서 새로운 인플루엔자 A형(H7/N9) 바이러스를 검출할 수 있지만 다른 바이러스나 병원균 진단에는 사용할 수 없는 비상 사용 허가(Emergency Use Authorization)를 받았습니다. CDC A/H7 Assay는 FDA 허가나 승인을 받지 않았고, 법률 564(m)절에 따라 FDA가 1988년 임상실험개선을 위한 개정안(Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988, CLIA) 42 U.S.C. §263a에 의거한 면제증명서에 따른 환경에서 이 검사를 실시할 수 있다고 결정한 바도 없습니다. CDC A/H7 Assay는 미국 연방 식품, 의약품, 화장품법(Federal Food, Drug, and Cosmetic Act)의 564(b)(1)절, 21 U.S.C § 360bbb-#(b)(1)에 의거하여 비상사태 선포 기간에만 사용하도록 허가되었습니다. 단, 미국 보건사회복지부(HHS) 장관이 공중보건 비상사태 발발 가능성이 높은 상황이 종료되었다고 판단한 경우나 CDC A/H7 Assay의 승인 상태에 변화가 있어 비상 사용 허가가 더 이상 필요하지 않는 경우(둘 중 먼저 발생하는 것)에 이 사용 허가가 더 일찍 취소되고 비상사태 선포가 종료되면, 사용할 수 없습니다.
연구용 입니다. 한국에서는 진단용으로 사용할 수 없습니다.