abgene-selection-image
Thermo Scientific 48, 96 및 384웰 폴리프로필렌 보관용 마이크로플레이트와 딥웰 플레이트는 신약 발견, 분자 생물학 및 게놈 응용 분야에서 시료 보관, 고효율 스크리닝 및 저결합(low-binding) 어세이에 사용되는 경제적이며 신뢰할 수 있는 솔루션입니다. 이 제품들은 그들은 시료와 상호 작용하는 추출물과 침출물을 줄이기 위해 순수 의료 등급 폴리프로필렌 수지로 만듭니다.
Thermo Scientific Abgene 폴리프로필렌(polypropylene) 보관 플레이트는 분자 생물학 응용 분야에서 오염이 없음을 보장하기 위해 Class 8 클린룸에서 제조되며 인간 DNA 비함유(human DNA free)입니다. Thermo Scientific Nunc 보관 플레이트는 40년 이상의 플라스틱 제조 품질을 자랑하며 세포 기반 응용 분야에서 업계 최고 수준의 멸균도를 제공합니다(SAL 10-6).
필터 결과
추천 제품