Storage Plates
Thermo Scientific Abgene 폴리프로필렌 보관 플레이트는 분자 생물학 응용 분야에서 오염이 없음을 보장하기 위해 Class 8 클린룸에서 제조되며 인간 DNA 비함유(human DNA free)입니다. Thermo Scientific Nunc 보관 플레이트는 40년 이상의 플라스틱 제조 품질을 자랑하며 세포 기반 응용 분야에서 업계 최고 수준의 멸균도를 제공합니다(SAL 10-6). 
보관 플레이트 선택 가이드무료 보관 플레이트를 사용해 보십시오
보관 플레이트 선택을 위한 주요 속성
Thermo Scientific 48, 96 및 384웰 폴리프로필렌 보관용 마이크로플레이트와 딥웰 플레이트는 신약 발견, 분자 생물학 및 게놈 응용 분야에서 샘플 보관, 고효율 스크리닝 및 저결합 어세이에 사용되는 경제적이며 신뢰할 수 있는 솔루션입니다. 이 제품들은 샘플과 상호 작용할 수 있는 추출물과 침출물을 줄이기 위해 순수 의료 등급 폴리프로필렌 수지로 제조됩니다. 
필요한 용도에 맞는 최적의 보관 플레이트를 선택하려면 장비 호환성, 시료량 및 응용 분야별 요구 조건을 고려합니다. 
사용가능한 형태
최적의 플레이트를 선택하는데 도움이 필요하십니까? 당사의 종합적인 도구를 사용하면 용도에 맞는 플레이트를 선택하는데 도움이 됩니다.
보관 플레이트 선택 도구
웰 모양
 둥근형
  • 광범위한 밀봉 옵션
  • 샘플 혼합에 적합
 사각형
  • 용량 최대화
웰 바닥
U-바닥
  • 쉬운 혼합에 적합
V-원뿔형, 피라미드형 바닥
  • 시료 회수를 향상시키고 데드 볼륨을 감소시킴
V-방추형
  • 액체 취급 중 튜브의 데드 볼륨을 사실상 제거
사각형 웰
U 바닥
사각형 웰
V-원뿔형
사각형 웰
피라미드형 
둥근형 웰
U 바닥
둥근형 웰
V-방추형
둥근형 웰
V-원뿔형
플레이트 씰(seal) 및 씰러(sealer)
플레이트 밀봉은 오염 및/또는 증발을 피하기 위해 일시적으로 또는 장기적으로 플레이트의 내용물을 보호하고자 하는 것으로 연구자에게 중요합니다. 
모든 플레이트 씰러(sealer) 보기
프로세스에 강력한 바코드 기술을 사용하십시오.
ABgene 및 Nunc 보관 플레이트
맞춤형 바코드는 Abgene 및 Nunc 보관 플레이트에서 샘플 및 샘플 그룹의 추적 성능을 향상시킬 수 있습니다.
자세히 살펴보기