Storage Plate Lids
마이크로플레이트 뚜껑은 어세이 과정, 배양 또는 보관 중에
시료의 오염과 증발을 막습니다.
  • 96웰 뚜껑에는 개별 응결(condensation) 링이 있습니다.
  • 뚜껑에 홈이 있어 빠르게 방향을 맞출 수 있습니다.
  • 범용 뚜껑은 시판되는 어떤 표준 높이 플레이트에서도 사용될 수 있습니다.
사용 가능한 보관 플레이트 뚜껑
SKU높이(mm)절단 모서리응결 링증발 차단벽색상멸균지원되는 브랜드
263339표준 7.9긴 쪽투명아니오Nunc
264122표준 7.9긴 쪽투명Nunc
264623표준 7.9긴 쪽투명Nunc
264611표준 7.9긴 쪽아니오투명Nunc
264612표준 7.9긴 쪽아니오투명아니오Nunc
264616표준 7.9긴 쪽아니오투명Nunc
448143표준 7.9긴 쪽아니오아니오흰색아니오Nunc
250002표준 8.34아니오아니오아니오투명범용(Abgene)
250003표준 8.34아니오아니오아니오투명아니오범용(Abgene)
250005표준 8.34아니오아니오아니오투명아니오범용(Abgene)
253623로우 프로파일 4.6아니오아니오투명아니오범용(Abgene)
253624로우 프로파일 4.6아니오아니오투명범용(Abgene)
4954자동화 지원 8.9아니오아니오투명범용(Abgene)
4955자동화 지원 8.9아니오아니오검정색범용(Abgene)