Search Thermo Fisher Scientific
다양한 Thermo Scientific 캡 매트, 밀봉 테이프 및 히트 씰과 히트 씰러는 플레이트 내용물의 무결성을 유지하는 신뢰할 수 있는 옵션을 제공하여 샘플을 안전하게 저장할 수 있습니다.
Nunc 및 Abgene 폴리프로필렌 플레이트에 사용되는 96웰 캡 매트(cap mat)는 증발, 외부 오염 및 교차 오염으로부터 웰 내용물을 보호하도록 설계되었습니다.
Nunc 밀봉 테이프(sealing tape)는 증발을 최소화하고 오염 및 누출로부터 샘플을 보호합니다. 접착 씰(adhesive seals)은 모든 어세이 작업에 이상적입니다.
다양한 용도로 사용할 수 있는 시트(sheet) 및 롤(roll) 형태의 빠르고 경제적인 밀봉 옵션입니다. PC, PS, PE, & COC 플레이트를 위한 포일(foil) 및 폴리머(polymer) 형태입니다.
응결 링(condensation ring), 증발 차단벽 및 다양한 색상, 크기의 Nunc 보관 및 범용 마이크로플레이트 뚜껑을 사용하실 수 있습니다.
당사의 가열 밀봉 제품군은 뚫을 수 있으며, 투명하며, 매우 견고한 씰(seals)을 포함한 다양한 재질 옵션을 제공합니다.
기술 지원이 필요하신가요? 실험실 제품의 기술 지원 및 애플리케이션 지원을 위한 전문가 팀에 문의하십시오.