Search Thermo Fisher Scientific
Nunc 밀봉 테이프는 증발을 최소화하고 오염 및 누출로부터 시료를 보호합니다. 접착 씰(adhesive seals)은 모든 어세이 작업에 이상적입니다.
검색 조건에 맞는 기록을 찾을 수 없습니다.
SKU | 재질/접착제 | 애플리케이션 | 색상 | 특징 | 온도 범위 |
---|---|---|---|---|---|
232698 | 알루미늄/아크릴산염 |
| 은색 |
| -80° ~ +150°C |
232699 | 알루미늄/아크릴산염 |
| 은색 |
| -80° ~ +150°C |
232701 | 폴리올레핀/아크릴산염 |
| 투명 |
| -70° ~ +100°C |
232702 | 폴리올레핀/아크릴산염 |
| 투명 |
| -70° ~ +100°C |
235306 | 폴리에틸렌/실리콘 |
| 투명 |
| -40° ~ +90°C |
235307 | 폴리올레핀/실리콘 |
| 투명 |
| -70° ~ +100°C |
236269* | 폴리에스테르/아크릴산염 |
| 투명 |
| -20° ~ +100°C |
236272 | 폴리에스테르/아크릴산염 |
| 흰색 |
| -40° ~ +80°C |
236366 | 폴리에스테르/아크릴 |
| 투명 |
| -70° ~ +100°C |
236370+ | 폴리에스테르/실리콘 |
| 투명 |
| -70° ~ +100°C |
236703 | 비닐/아크릴산염 |
| 검정색 |
| -40° ~ +80°C |
236707 | 폴리에스테르/아크릴 |
| 투명 |
| -20° ~ +100°C |
241205 | 레이온/아크릴산염 |
| 흰색 |
| -20° ~ +80°C |
249720 | 레이온/아크릴산염 |
| 흰색 |
| -20° ~ +80°C |
276014 | 알루미늄/실리콘 |
| 은색 |
| -80° ~ +120°C |
+ 미국에서만 사용 가능
*미국에서 사용할 수 없음
Thermo Scientific SuperSealer로 플레이트, 블록 및 보관 튜브 랙을 올바르게 밀봉할 수 있습니다.
기술 지원이 필요하신가요? 실험실 제품의 기술 지원 및 애플리케이션 지원을 위한 전문가 팀에 문의하십시오.