Search Thermo Fisher Scientific
가열 밀봉된 마이크로플레이트는 보관 용도에 적합합니다. 다른 플레이트 밀봉 방법보다 유리한 점은 시간, 비용 절감과 밀봉 무결성입니다. 가열 밀봉을 할 때 모든 웰 주위의 테두리가 올라와 있는 부분에 우선 밀봉 물질을 먼저 놓아야 합니다. 완벽히 밀봉하려면 밀봉 물질이 올라간 테두리와 붙도록 열이 수 초간 고르게 가해져야 합니다. 가열 밀봉을 사용하면 시료를 회수한 후 플레이트를 재밀봉할 수 있습니다.
Thermo Scientific 히트 씰(heat seals)의 특징:
SKU | 브랜드 | 색상 | 관통/벗겨짐 | 속성 | 다중 씰 | 지원되는 플레이트 |
---|---|---|---|---|---|---|
AB0559 | ThermoSeal | 은색 | 해당 없음 | 매우 견고한 씰, 내화학성(DMSO 호환 가능) | 아니오 | PP |
AB0685 | ClearSeal | 투명 | 해당 없음 | 견고한 씰, 광학적으로 투명 | 아니오 | PP |
AB0745 | Easy Peel | 은색 | 벗길 수 있음 | 장기 보관, 최대 -200°F | 아니오 | PP, PE. COC |
AB0757 | 쉽게 관통 | 은색 | 관통 가능 | 내화학성(DMSO 호환 가능) | 예 | PP, PE |
AB0812 | DiamondSeal | 투명 | 해당 없음 | 광학적으로 투명 | 아니오 | PP, PS, PE, COC |
AB1720 | Easy Pierce 20μm | 은색 | 관통 가능 | 얇은 포일 | 예 | PP, PE |
AB1797 | ClearSeal | 투명 | 관통 가능 | 얇음, 비전도성 | 아니오 | PP, PS, PE |
Thermo Scientific ALPS 3000 자동 히트 씰러를 통해 신뢰성 있는 성능을 발휘하도록 설계되었습니다.
SKU | 브랜드 | 색상 | 관통/벗겨짐 | 속성 | 다중 씰 | 지원되는 플레이트 |
---|---|---|---|---|---|---|
AB3559 | ThermoSeal | 은색 | 해당 없음 | 매우 견고한 씰, 내화학성(DMSO 호환 가능) | 아니오 | PP |
AB3686 | ClearSeal | 투명 | 해당 없음 | 견고한 씰, 광학적으로 투명 | 아니오 | PP |
AB3720 | 20μm 쉽게 관통 | 은색 | 관통 가능 | 얇은 포일 | 예 | PP, PE |
AB3738 | 쉽게 관통 | 은색 | 관통 가능 | 내화학성(DMSO 호환 가능) | 예 | PP, PE |
AB3739 | Easy Peel | 은색 | 벗길 수 있음 | 장기 보관, 최대 -200°F | 아니오 | PP, PE. COC |
AB3797 | ClearSeal | 투명 | 관통 가능 | 얇음, 비전도성 | 아니오 | PP, PS, PE |
AB3799 | DiamondSeal | 투명 | 벗길 수 있음 | 광학적으로 투명 | 아니오 | PP, PS, PE, COC |
SKU | 브랜드 | 색상 | 관통/벗겨짐 | 속성 | 다중 씰 | 지원되는 플레이트 |
---|---|---|---|---|---|---|
AB0559 | ThermoSeal | 은색 | 해당 없음 | 매우 견고한 씰, 내화학성(DMSO 호환 가능) | 아니오 | PP |
AB0685 | ClearSeal | 투명 | 해당 없음 | 견고한 씰, 광학적으로 투명 | 아니오 | PP |
AB0745 | Easy Peel | 은색 | 벗길 수 있음 | 장기 보관, 최대 -200°F | 아니오 | PP, PE. COC |
AB0757 | 쉽게 관통 | 은색 | 관통 가능 | 내화학성(DMSO 호환 가능) | 예 | PP, PE |
AB0812 | DiamondSeal | 투명 | 해당 없음 | 광학적으로 투명 | 아니오 | PP, PS, PE, COC |
AB1720 | Easy Pierce 20μm | 은색 | 관통 가능 | 얇은 포일 | 예 | PP, PE |
AB1797 | ClearSeal | 투명 | 관통 가능 | 얇음, 비전도성 | 아니오 | PP, PS, PE |
Thermo Scientific ALPS 3000 자동 히트 씰러를 통해 신뢰성 있는 성능을 발휘하도록 설계되었습니다.
SKU | 브랜드 | 색상 | 관통/벗겨짐 | 속성 | 다중 씰 | 지원되는 플레이트 |
---|---|---|---|---|---|---|
AB3559 | ThermoSeal | 은색 | 해당 없음 | 매우 견고한 씰, 내화학성(DMSO 호환 가능) | 아니오 | PP |
AB3686 | ClearSeal | 투명 | 해당 없음 | 견고한 씰, 광학적으로 투명 | 아니오 | PP |
AB3720 | 20μm 쉽게 관통 | 은색 | 관통 가능 | 얇은 포일 | 예 | PP, PE |
AB3738 | 쉽게 관통 | 은색 | 관통 가능 | 내화학성(DMSO 호환 가능) | 예 | PP, PE |
AB3739 | Easy Peel | 은색 | 벗길 수 있음 | 장기 보관, 최대 -200°F | 아니오 | PP, PE. COC |
AB3797 | ClearSeal | 투명 | 관통 가능 | 얇음, 비전도성 | 아니오 | PP, PS, PE |
AB3799 | DiamondSeal | 투명 | 벗길 수 있음 | 광학적으로 투명 | 아니오 | PP, PS, PE, COC |
히트 씰 롤(heat seal roll)을 사용한 완전 자동화된 밀봉을 위해서 ALPs 3000을 선택하십시오.
개별 플레이트 씰을 이용한 수동 또는 반자동 밀봉을 위해서는 ALPs 50V 또는 ALPs 30을 선택하십시오. | 히트 씰 롤(heat seal roll)을 사용한 완전 자동화된 밀봉을 위해서 ALPs 3000을 선택하십시오.
|
기술 지원이 필요하신가요? 실험실 제품의 기술 지원 및 애플리케이션 지원을 위한 전문가 팀에 문의하십시오.