Storage Plate Cap Mat
Nunc 및 Abgene 폴리프로필렌 플레이트에 사용되는 96웰 캡 매트는 증발, 외부 오염 및 교차 오염으로부터 웰 내용물을 보호하도록 설계되었습니다.
  • 내화학성이 높고 관통이 가능하며 -80°C까지 저온을 견딜 수 있음
  • 프리-슬릿(pre-slit) 실리콘 웰 캡이 피펫 팁이나 프로브가 캡을 손상시키지 않고 웰 내로 들어가도록 유도
  • 컬러 옵션으로 보관 플레이트의 빠른 식별 가능
  • 프리-슬릿(pre-slit)이 있는 실리콘 캡은 용매 저항성이 높으나, 100% DMSO 환경에 노출시키지 않아야 함
이 밖에도 Abgene 개별 보관 플레이트 캡
Abgene 보관 플레이트 스트립(strip) 캡을 제공합니다. 
참고: 캡 매트는 96웰 폴리프로필렌 딥웰(deepwell)과 표준 높이 공유 월(shared wall) 플레이트에 모두 맞습니다. 카탈로그 No. 276011 프리-슬릿(pre-slit) 실리콘 캡은 반복적으로 찔러 넣을 수 있습니다.
사용 가능한 96웰 캡 매트
검색 조건에 맞는 기록을 찾을 수 없습니다.
카탈로그 No웰 하단 모양관통 가능색상멸균브랜드
276000둥근형관통 가능천연(natural)멸균Nunc
276002둥근형관통 가능천연(natural)아니오Nunc
276003둥근형관통 가능노랑아니오Nunc
276004둥근형관통 가능빨강아니오Nunc
276005둥근형관통 가능파랑아니오Nunc
276011*둥근형관통 가능(프리 슬릿)천연(natural)아니오Nunc
4410둥근형아니오천연(natural)아니오Nunc
4411–11둥근형아니오천연(natural)아니오Nunc
4412–11둥근형아니오천연(natural)멸균Nunc
4413–11둥근형아니오천연(natural)아니오Nunc
4414–11둥근형아니오천연(natural)멸균Nunc
4415둥근형아니오천연(natural)아니오Nunc
4416둥근형아니오천연(natural)멸균Nunc
4420사각형아니오천연(natural)아니오Nunc
4421사각형아니오천연(natural)아니오Nunc
4422사각형아니오천연(natural)멸균Nunc
4430–11둥근형아니오천연(natural)아니오Nunc
4431–11둥근형아니오천연(natural)아니오Nunc
4432–11둥근형아니오천연(natural)멸균Nunc
9503230사각형관통 가능천연(natural)아니오Nunc
9503233사각형관통 가능천연(natural)멸균Nunc
AB0675사각형아니오천연(natural)아니오(가압증기멸균 가능)Abgene
AB0566둥근형관통 가능천연(natural)아니오Abgene
AB0674둥근형아니오천연(natural)아니오(가압증기멸균 가능)Abgene
AB0566SP**둥근형관통 가능천연(natural)아니오Abgene
*프리-슬릿(pre-slit) 실리콘 캡은 반복적으로 찔러 넣을 수 있습니다.
**매트는 AB-0566보다 약간 더 단단합니다.
Super Sealer Heat Sealer
Thermo Scientific SuperSealer
Thermo Scientific SuperSealer로 플레이트, 블록 및 보관 튜브 랙을 올바르게 밀봉할 수 있습니다.
자세히 살펴보기